동결 보존 시스템
시료 전처리부터 보관, 운송까지 믿을 수 있고 정밀한 극저온 프로세스
동결 보존, 장기 보관 및 운송에서 당사의 다양한 제품은 워크플로우 전반에서 고객을 지원하고 샘플을 보호할 수 있도록 설계되었습니다.
당사의 액체 질소 기반 동결 보존 시스템 포트폴리오는 뛰어난 온도 성능, 낮은 운영 비용, 통합 온도 제어 기능을 제공합니다. 여기에는 고급 온도 조절 기능, 장시간 유지 시간 기능 및 다용도 저장 용량이 포함됩니다. 
천연 질소 가스는 LN2 저장용 냉각 성능을 제공하기 때문에 할로겐화 탄화수소 냉매와 온실 가스에 대한 문제 없이 실험실의 전반적인 지속가능성을 지원합니다.
안전성과 보안을 고려하고 시료의 생존력을 보호하도록 개발되었습니다.
동결 보존 시스템 기능
적절한 시료 전처리
속도 제어가 가능한 냉동고는 극저온 보관에 앞서 세포내 결빙으로 인한 시료 손상을 줄이기 위해 정확하게 시료 온도를 낮춥니다.
다양한 스토리지 구성
동결 보존 시스템은 랙, 캐니스터, 박스, 케인 또는 스트로우와 함께 사용하여 바이알 및 백 저장을 모두 지원하는 다용도 스토리지 구성을 제공합니다.
실험에 가장 적합한 동결 보존 시스템 선택
동결 보존 시스템 선택 가이드를 사용해 고객의 공정과 요구에 적합한 시료 전처리, 저장 및 운반 장비를 찾아 보십시오.
신뢰할 수 있는 온도 제어
액체 질소 기반 동결 보존 시스템은 까다로운 실험실 환경에서도 뛰어난 온도 안정성과 균일성을 제공합니다. 
안전한 운송
당사의 동결 보존 시스템 포트폴리오에는 극저온 온도에서 전염성 물질 또는 생물학적 시료를 운송하는 데 이상적인 운송 용기가 포함되어 있습니다. 이 운송 용기는 항공 또는 지상을 통해 배송될 때 소중한 시료의 최고 안전과 보안을 위해 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
저장 관리 호환성
동결 보존 시스템은 자동 및 수동 워크플로우 모두에 대한 다양한 튜브, 바이알, 시료 ID 및 추적 시스템 등을 포함하여 업계 최고의 냉장/냉동 보관 관리 제품과의 호환성을 위해 설계하였으므로 장기간에 걸쳐 시료 안전과 보안을 향상시킵니다.