Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 동결 보존 시스템은 시료 전처리부터 저장 및 운송에 이르는 포괄적인 솔루션을 제공합니다. LN2의 입증된 간편성, 안정성과 결합된 첨단 시스템 구성 요소는 귀중한 시료를 보호하기 위한 이상적인 제품을 제공합니다.
당사의 액체 질소 기반 시스템은 까다로운 실험실 조건에서도 장시간의 유지 시간과 온도 안정성을 제공합니다. LN2 기반 시스템은 아주 효율적이며 할로겐화 탄화수소 냉매를 사용하지 않고 전력을 거의 소비하지 않기 때문에 온실 가스 문제를 완화하는 데 도움이 됩니다. 동결 보존 시스템은 뛰어난 성능을 발휘하면서도 실험실에 많은 "친환경" 이점과 비용 절감 효과를 동시에 제공합니다.
Thermo Scientific 동결 보존 시스템은 완전하고 신뢰할 수 있는 시료 냉동 보존 프로세스를 가능하게 하는 모든 범위의 LN 2 장비로 구성됩니다. 당사의 시료 전처리 냉동고는 장기 시료 생존성을 개선하기 위해 극저온 및 초저온(-80°C) 온도 요건까지 정확하고 안전하게 시료를 동결시킵니다. 다양한 수동 및 자동 충진 LN2 저장 장치는 시료 유형, 저장 용기 선호도 및 실험실 프로세스를 가장 적절히 지원합니다. 극저온 호환 배송 및 운송 용기로 장비 제공을 완벽하게 합니다. 이 시스템이 결합되어 실험실의 고유한 요구 사항을 충족하면서 정밀하고, 신뢰성 있고, 안전하고, 정확한 시료 보호 성능을 제공합니다.
완벽한 시료 보호 및 보존 보장
당사의 시료 전처리 냉동고, 보관 및 운송 시스템은 고객이 공정을 더욱 쉽게 수행하고 시료의 안전과 보안을 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. 동결 보존 도구, 액세서리 및 극저온 보관 관리 제품의 전체 포트폴리오와 호환되어 성능과 사용 편의성이 향상되었습니다.
Thermo Scientific 냉장/냉동 보관 제품은 시료 보호 및 안전성을 극대화하도록 제작되었습니다. 시료 전처리 냉동고는 보관 전에 시료를 손상시킬 수 있는 얼음 결정의 형성을 감소하는 방식으로 열을 정밀하고 빠르게 제거하도록 특화되었습니다. 동결 보존 보관 장비는 고급 단열 기능과 설계 혁신으로 보관 장치 전체의 온도 균일성을 보장합니다. 연장된 도어(door)/리드(lid) 개방과 정전 등 일상적인 사용에서의 까다로운 상황에서도 탁월한 온도 안정성을 보장합니다. 운송용 용기는 장기 보관 장비의 유효성에 필적하는 고온 안정성 기준에 따라 제작됩니다.
시스템에 내장된 뛰어난 온도 제어 및 안정성으로 시료를 보호할 수 있습니다. 당사의 동결 보존 시스템은 다양한 액세스 관리 조치 및 잠금 메커니즘을 사용하여 귀중한 보관 물질의 물리적 안전성을 보장합니다.
알람 및 원격 모니터링 시스템을 통해 시료를 적절한 동결 보존 온도로 유지하므로 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다. 내부 센서는 네트워크 또는 스마트 장치에 데이터를 기록하고 전송하는 다양한 모니터링 장치를 지원합니다.
동결 보존 시스템은 증기상 및 액체상 냉동 보존을 모두 지원하는 다양한 저장 구성을 수용할 수 있습니다. 당사의 시스템은 바이알 또는 혈액 백을 보관하고 랙과 캐니스터, 박스, 케인 또는 스트로우 등 무엇이든 저장할 수 있도록 다양한 종류의 저장 용량을 제공합니다.
보관 제품 | 보관 용기 유형 | 2.0mL 바이알 용량 범위 | 250mL 혈액 백 용량 범위 |
CryoPlus | 프레임 및 캐니스터 | 5346~31,900 바이알 | 112~696 백 |
CryoExtra | 프레임 및 캐니스터 | 19,500~93,000 바이알 | 500~1910 백 |
보관 제품 | 보관 용기 유형 | 2.0mL 바이알 용량 범위 | 250mL 혈액 백 용량 범위 |
CryoPlus | 랙 | 6318~37,700 | 112~696 |
BioCane | 케인 또는 스트로우 | 최대 2000 바이알/3360 스트로우 | 해당 없음 |
Locator Plus | 박스 | 최대 6000 바이알 | 해당 없음 |
학술 및 제약 제조에서 관심 분야가 증가함에 따라, 저온생물학과 동결 보존의 새로운 과학적 애플리케이션은 신뢰할 수 있고 추적 가능하며 재현 가능한 결과를 지속적으로 제공해야 합니다. 이러한 프로세스에 속도 제어 냉동고를 사용하면 생체물질이 측정된 실행을 통해 중요한 어는점을 신속하게 통과하는 것을 돕습니다. 이로써 동결 보존에서 더욱 정밀한 결과를 보장하고 세포내 얼음 형성을 최소화하며 생물학적 시료 자체의 해동 후 결과가 개선되는데 도움을 얻을 수 있습니다.