SepraSeal Caps
Thermo Scientific Matrix SepraSeal 격막(septa)은 개별 튜브 캡핑과 더불어 한 번에 96개 격막을 적용할 수 있으며 -20°C까지 보관할 수 있는 기능을 제공합니다.
  • 멸균, 비멸균, 솔리드(solid) 또는 프리-스플리트(pre-split), 시각적으로 빠르게 시료를 식별하기 위해 다양한 색상으로 사용 가능
  • 시료 액세스를 위해 Thermo Scientific Matrix SepraSeal 캡 제거 도구를 이용하여 솔리드 씰(solid seal)을 제거하거나 구멍을 뚫어 사용 가능
  • 반복적인 시료 액세스가 필요한 경우, 프리-스플리트(pre-split) Matrix SepraSeal은 매우 낮은 압력을 사용하는 자동 액체 취급 기기를 사용하여 구멍을 뚫어 사용 가능하며, 이때 자가 밀봉(self sealing closure)으로 씰(seal)의 온전성 유지
최적의 결과를 위해 Thermo Scientific SuperSealer를 사용하여 캡 매트(CapMat)를 적용하십시오.
주문 정보
  • -20°C까지 보관할 수 있도록 설계
  • 시료 액세스를 위해 Thermo Scientific Matrix SepraSeal 캡 제거 도구를 이용하여 솔리드 씰(solid seal)을 제거하거나 구멍을 뚫어 사용 가능
  • -20°C까지 보관할 수 있도록 설계, 멸균
  • 시료 액세스를 위해 Thermo Scientific Matrix SepraSeal 캡 제거 도구를 이용하여 솔리드 씰(solid seal)을 제거하거나 구멍을 뚫어 사용 가능
  • -20°C까지 보관할 수 있도록 설계
  • 프리-스플리트(pre-split) Matrix SepraSeal은 매우 낮은 압력을 사용하는 자동 액체 처리 기기를 사용하여 구멍을 뚫어 사용 가능하며, 이때 자가 밀봉(self sealing closure)으로 씰(seal)의 온전성 유지
  • -20°C까지 보관할 수 있도록 설계, 멸균
  • 프리-스플리트(pre-split) Matrix SepraSeal은 매우 낮은 압력을 사용하는 자동 액체 처리 기기를 사용하여 구멍을 뚫어 사용 가능하며, 이때 자가 밀봉(self sealing closure)으로 씰(seal)의 온전성 유지
  • -20°C까지 보관할 수 있도록 설계
  • 시료 액세스를 위해 Thermo Scientific Matrix SepraSeal 캡 제거 도구를 이용하여 솔리드 씰(solid seal)을 제거하거나 구멍을 뚫어 사용 가능
  • -20°C까지 보관할 수 있도록 설계, 멸균
  • 시료 액세스를 위해 Thermo Scientific Matrix SepraSeal 캡 제거 도구를 이용하여 솔리드 씰(solid seal)을 제거하거나 구멍을 뚫어 사용 가능
  • -20°C까지 보관할 수 있도록 설계
  • 프리-스플리트(pre-split) Matrix SepraSeal은 매우 낮은 압력을 사용하는 자동 액체 처리 기기를 사용하여 구멍을 뚫어 사용 가능하며, 이때 자가 밀봉(self sealing closure)으로 씰(seal)의 온전성 유지
  • -20°C까지 보관할 수 있도록 설계, 멸균
  • 프리-스플리트(pre-split) Matrix SepraSeal은 매우 낮은 압력을 사용하는 자동 액체 처리 기기를 사용하여 구멍을 뚫어 사용 가능하며, 이때 자가 밀봉(self sealing closure)으로 씰(seal)의 온전성 유지