Ion OneTouch™ 2 System System은 확장가능하고 재현성 높은 template 준비에 자동화된 솔루션을 제공하여 Ion Proton™ 및 Ion PGM™ 시스템의 워크플로우를 간편하게 합니다.
견적 요청 >
Custom Image: Double click to configure component
- 자동 template 준비 워크플로우를 한 시스템에서 실행
- 모든 Ion semiconductor sequencing chip에 확장가능한 template 준비
- 모듈식 설계로 하루에 여러 샘플을 함께 처리 가능
- Multiplexed 샘플 지원
- 점유면적이 낮아 어느 벤치톱에나 쉽게 설치.
- Ion PGM™ System 에서 최대 400 bp, Ion Proton™ System*에서 최대 200 bp 지원
Ion OneTouch™ 2 Workflow
1Set up instrument
증폭 플레이트 장착
시약 및 수집 튜브 설치
Library를 반응 필터에 첨가
3증폭 ES 설정
Prepare 8-well strip
증폭된 샘플 회수
4Load
Sample
샘플을 chip에 넣고
Ion Proton™ Sequencer 작동
4474779,4482286,4480597,4479878,4480974
*여기에 포함된 내용은 공식적으로 출시되지 않은 제품과 관련이 있을 수 있으며 통지 없이 변경될 수 있습니다. 연구용으로만 사용할 수 있습니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다.