NGS Library Preparation Kits for Illumina Systems
Invitrogen Collibri 포트폴리오 라이브러리 준비 키트와 액세서리는 Illumina 장비의 속도와 용량을 맞추기 위해 bias가 더 적고 더 신속하게 라이브러리를 생성합니다. Invitrogen Collibri Library Preparation Kit에서만 얻을 수 있는 이점:
프로토콜 각 단계에 나타나는 시각적 피드백은 시약의 적절한 추가와 혼합을 보여줌
동영상: 시각적 피드백을 사용하여 라이브러리 생성 성공률 향상
Collibri PS DNA Library Prep Kit for Illumina systems
그림 1. Illumina 시스템용 Collibri PS DNA Library Preparation Kit 워크플로우의 예로서 각 시약에 적절한 시약 추가와 혼합을 시각적 피드백으로 제공하는 고유한 추적 염료가 들어 있습니다.
총 워크플로우(workflow) 시간 단축, 더 많은 지원
Collibri 라이브러리 준비 워크플로우는 필요한 속도를 맞추어 Illumina 시스템을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 여러 회사에서 오는 주문 처리, 재고 관리 및 기술 지원 문의에 소요되는 시간을 줄입니다. Thermo Fisher Scientific은 실험실 운영의 효율성 개선을 위해 총 염기서열분석전 워크플로우(total pre-sequencing workflow)의 대부분의 단계에 기술 지원과 주문 지원을 제공합니다.
Whole-genome 염기서열분석 PCR-free 라이브러리 준비 워크플로우
RNA-seq 라이브러리 준비 워크플로우
그림 3. rRNA depletion 프로토콜을 사용한 Collibri Stranded RNA Library Prep Kit는 6.5시간 내에 완료되어, 총 워크플로우 시간을 ~10.5시간으로 줄입니다.
시각적 피드백은 라이브러리 준비 키트 및 액세서리의 전체 Collibri 포트폴리오로 제공됩니다.
Whole-genome 염기서열분석
유전체 해석에서 bias 감소
RNA 염기서열분석
깨끗한 데이터는 transcriptome의 복잡성을 밝힙니다
라이브러리 정량 분석
Illumina NGS 라이브러리의 농도 측정
라이브러리 증폭
Illumina 시스템에서 염기서열분석을 위해 라이브러리 증폭