Sanger Minor Variant Finder Software
Sanger 시퀀싱을 사용한 5% 체세포 변이체 검출
Applied Biosystems™ Minor Variant Finder Software는 작은 돌연변이를 Sanger 시퀀싱을 통해 검출하고 보고하도록 개발된 새로운 소프트웨어입니다. 작은 변이체는 해당 대립유전자에서 기여도가 25% 미만인 작은 성분으로 존재하는 단일 핵산 다형성(SNP)입니다.
데모 다운로드 ›   소프트웨어 구입하기 ›
종양학, 감염성 질환, 유전병과 같은 연구 분야에서는 미량의 체세포 돌연변이를 검출할 수 있어야 합니다. Minor Variant Finder Software를 통해 민감도가 개선된 덕분에 Sanger 시퀀싱은 종양학자 및 병리학자들이 관련 표적 개수가 흔히 제한적인 저빈도 체세포 변이체(5% 미만)를 검출하는 데 있어 이상적인 도구입니다.암 종류에 따라 종양유전자(KRAS, NRAS 등) 및 종양 억제 유전자(TP53 등)에서 보통 개수의 관련 변이체는 Minor Variant Finder를 사용한 최고 표준의 Sanger 시퀀싱을 통해 빠르고 저렴하게 검출할 수 있습니다. 또한 이것은 NGS(next-generation sequencing) 결과에 중요하고 확실한 방법입니다.
5% 정도의 낮은 검출 수준에서 작은 변이체 추출
Minor Variant Finder Software의 혁신적인 알고리즘은 대조군 샘플을 사용해 배경 잡음을 상쇄시키고 5% 정도의 낮은 검출 수준에서 작은 변이체를 추출할 수 있습니다.  소프트웨어의 소음 최소화 절차를 통해 가져온 Sanger 시퀀싱 데이터 결과는 깔끔한 전기영동도 형식으로 표시되므로 이 작은 변이체를 시각적으로 확인할 수 있습니다.  검토 지표를 설정하면 분석 후에 드러나는 잠재적인 작은 변이체를 추출하는 데 도움이 됩니다. 순방향 및 역방향 가닥 모두에서 작은 변이체가 검출되어 결과를 확인할 수 있습니다.
가장 저렴한 비용으로 보통 개수의 표적 시퀀싱
plate
Sanger 시퀀싱은 제한적인 개수의 표적을 실행할 때 비용 효과적인 옵션입니다. Minor Variant Finder Software를 통해 민감도가 개선된 덕분에 Sanger 시퀀싱은 종양학 및 병리학 연구 실험실에서 관련 표적 개수가 흔히 제한적인 체세포 변이체를 검출하는 데 있어 이상적인 도구입니다. 또한 고정된 유전자 패널을 쉽고 유연하게 증가시킬 수도 있습니다.
중요한 결과를 보다 빠르게 도출
clock-220x117
Sanger 시퀀싱의 빠른 분석 시간을 활용할 수 있습니다. 샘플부터 결과 도출까지 하루 이내에 가능하므로, 중요한 결과를 빠르게 받아볼 수 있습니다.
정렬 보기와 벤다이어그램에서 NGS 결과 확인
NGS and Sanger variants
NGS 기술을 사용하는 고효율 실험실에서는 NGS 결과의 작은 변이체를 Sanger 시퀀싱으로 빠르고 저렴하게 확인할 수 있습니다. 보고할 확인 데이터를 정렬 보기와 벤다이어그램으로 시각화할 수 있습니다.
간단한 workflow
3500 Sanger Sequencer
이 소프트웨어를 사용하더라도 현재 workflow를 변경할 필요가 없습니다. 이 소프트웨어를 사용하더라도 현재 workflow를 변경할 필요가 없습니다.
workflow 살펴보기
3500 system
대조군과 검사 샘플을 준비하고 동일한 물질과 절차(동일한 primer, 동일한 샘플 세척 방법, 동일한 장비, 동일한 전문가 손 등)를 사용해 시퀀싱합니다.
Sanger 시퀀싱 workflow에 대해 자세히 알아보기 ›
3500 system
대조군과 검사 샘플을 준비하고 동일한 물질과 절차(동일한 primer, 동일한 샘플 세척 방법, 동일한 장비, 동일한 전문가 손 등)를 사용해 시퀀싱합니다.
Sanger 시퀀싱 workflow에 대해 자세히 알아보기 ›
Learn more about the Minor Variant Finder Software:
Minor Variant Finder Software - 첫 선보임
Applied Biosystems™ Minor Variant Finder Software는 Sanger 시퀀싱을 사용해 5% 체세포 변이체를 검출하도록 해줍니다.
컴퓨터 사양
구성요소
사양
컴퓨터
Windows™ 컴퓨터, 2GB 하드디스크 공간, 최소 4GB 메모리, 8GB 권장.
검사 구성:
  • Intel™ Core i7-4790 CPU, 3.60 Hz, Windows™ 10 Pro
  • Intel™ Core2 DUO CPU E8400, 3.00 GHz, Windows™ 7 SP1 32비트
  • Intel™ Core i3-2100 CPU, 3.10 Hz(Windows™ 7 SP1 64비트)
  • Intel™ Core i5-3380M, 2.9 GHz(Windows™ 7 SP1 64비트)
운영 체제Windows™ 7 SP1 32비트 또는 64비트 또는 Windows™ 10 Pro, 64비트
브라우저
Google™ Chrome™, Mozilla™ Firefox™, Microsoft™ Internet Explorer™ v.11 또는 Microsoft™ Edge
Minor Variant Finder Software는 웹 브라우저 창에서 실행되지만, 실행하기 위해 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 데이터는 데스크톱 컴퓨터에서 보안됩니다.
화면 해상도1024x768 이상, 1280x1024에 최적화
장비 사양
사양
설명
Basecaller이 소프트웨어는 KB Basecaller v1.4 이상에서 염기를 판독한 .ab1 파일을 분석할 수 있고, 여기에는 Applied Biosystems™ SeqScape™ Software와 같은 재시퀀싱 소프트웨어 응용프로그램으로 편집하지 않은 염기서열을 포함합니다.
호환되는 유전자 분석기Applied Biosystems™ 3500, 3130, 3730 Genetic Analyzer의 데이터는 Minor Variant Finder Software로 검사되었습니다. 앞서 설명한 basecaller 버전으로 염기를 판독할 경우 3100 모델의 데이터가 지원됩니다.