Search Thermo Fisher Scientific
우리는 일상 생활에서 증가하는 통신과 이동에 대한 수요를 충족해 주는 에너지가 필요합니다. 동시에 이러한 에너지는 생태계의 귀중한 자원을 절약하기 위해 지속 가능한 방법으로 생산되고 저장되어야 합니다.
리튬 이온 배터리(LIB)는 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 가지고 있어 휴대용 전자 장치, 전기자동차 및 그리드 저장 장치에 널리 사용됩니다. 배터리 성능을 높이기 위해 다양한 혁신적인 재료가 채택되고 상용화되었습니다.
한편 배터리 공정 기술 분야는 이용 가능한 화학 기술의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 큰 개선 가능성을 가지고 있습니다. 이축 압출은 배터리의 제조 공정을 최적화하는 데 도움이 되어 배터리를 더욱 안전하고, 강력하고, 오래 지속되며, 비용 효율적으로 제조할 수 있도록 합니다. 효율적인 스크린 인쇄 공정을 보장하고 새로운 제형을 개발하기 위해서는 배터리 슬러리의 유변학적 특징화가 필요합니다.
원재료에서 최종 배터리 셀에 이르는 여러 단계의 과정에 이축 압출기를 사용하면 중요한 전극 재료 생산(예, 배터리 슬러리) 단계를 개선할 수 있습니다.
배터리 슬러리 생산은 일반적으로 교반된 용기에 활성 물질, 카본 블랙, 용매, 바인더, 첨가제를 일괄 혼합하는 방식으로 이루어집니다. 이 공정에는 많은 노동력이 필요하고 배치 간 변동 위험이 있으며 세척을 위한 생산 중단 시간이 필요합니다.
이축 배합을 사용하면 정밀하게 제어된 재료 전단, 열 전달, 재료 처리량, 체류 시간으로 연속적인 생산 공정이 가능합니다. 이축 압출 공정은 높은 재현성, 더 적은 세척 시간, 높은 재료 및 인력 효율을 제공합니다.
이축 압출기의 뛰어난 분산 및 분배 혼합 기능을 사용하면 가령 디졸버에서의 대체 배치 혼합에 비해 훨씬 더 균일한 양극 페이스트를 확보할 수 있습니다. 그 결과로 재료 특성이 향상될 수 있습니다.
디졸버를 사용하여 혼합된 음극 슬러리
압출기를 사용하여 혼합한 양극 슬러리
© 사진은 Braunschweig 대학교, IPAT, Mattis Batzer 씨가 제공함
규모 확장이 어려운 배치에서 잘 제어된 연속 공정으로 전환함으로써 이축 압출이 양극 및 음극 슬러리의 기존 생산 과정을 개선하도록 지원하는 애플리케이션을 소개합니다. 공정에서 용매를 줄이면 전체 에너지 소비의 최대 30%를 절약할 수 있습니다. 이때 압출기는 거의 건식인 배터리 페이스트를 생산하는 데 도움이 됩니다. 인화성 유기 전해질 신규 배터리 유형으로 인한 단락 및 화재 위험을 극복하기 위한 방법들이 연구되고 있습니다. 압출기는 전고체배터리(SSB) 개발을 위한 탁월한 기능을 제공합니다. 대용량 및 많은 충전 사이클을 갖는 배터리를 생산하려면 정밀한 인쇄 공정을 위해 전극 슬러리의 유변학적 특성을 이해해야 합니다.
자세한 내용은 다음 간행물 참조:
공정을 개발할 때는 활용성과 손쉬운 처리가 가장 중요합니다. 수분에 민감한 재료와 건강에 해로운 용매 증기 때문에 전극 생산은 종종 불활성 분위기에서 이루어져야 합니다. 따라서 장비의 모든 이점을 저해하지 않으면서 글러브 박스와 같은 격리된 공간에서 모든 기기를 작동할 수 있어야 합니다.
당사는 배터리 개발 분야의 수많은 학자 및 업계 리더들이 전 세계적으로 사용하는 실험실 및 파일럿 스케일의 압출 장비를 제공합니다. 당사의 솔루션은 다음을 제공합니다.