Search Thermo Fisher Scientific
Las columnas para cromatografía iónica Thermo Scientific Dionex se han diseñado especialmente para ayudarle a separar muestras de forma fiable con confianza. Consulte la siguiente tabla para obtener una descripción general de nuestra gama de columnas para IC y explorar los aspectos destacados de nuestros diferentes tipos de columna, desde columnas de intercambio aniónico hasta columnas para separaciones de aminoácidos o carbohidratos.
| |||
Columnas para IC de intercambio aniónico selectivas de hidróxido Utilice estas columnas de alta capacidad y resolución para aniones inorgánicos, oxihaluros, ácidos orgánicos, ácidos haloacéticos o aniones multivalentes en matrices complejas. | Columnas para IC de intercambio aniónico de eluyente de carbonato Realice separaciones isocráticas bien caracterizadas, incluidos los métodos regulados para agua potable y aguas residuales. | Columnas para IC de intercambio catiónico Obtenga separaciones de alta resolución de cationes inorgánicos, amonio y aminas, incluidas alquilaminas, alcanolaminas y aminas biogénas. | Columnas para IC especializadas Estas columnas se utilizan para una gran variedad de aplicaciones especializadas, como metales de transición, aniones polivalentes, cromo hexavalente, sulfuro y cianuro. |
Columnas para IC de exclusión iónica Para la separación de ácidos orgánicos alifáticos y alcoholes en muestras complejas y para la monitorización de trazas de borato en agua de alta pureza. | Columnas para IC de carbohidratos Las columnas de carbohidratos están optimizadas para la separación de alta resolución de azúcares y alcoholes de azúcar. | Columnas para IC de aminoácidos Las columnas de aminoácidos separan los aminoácidos libres sin derivatización. | Columnas para IC de fase reversa Para compuestos ionizables o aplicaciones de fase reversa tradicionales. Hay columnas de modo mixto disponibles para especies hidrófobas, neutras e iónicas. |
Columnas concentradoras para IC Principalmente para el análisis de agua de alta pureza, estas columnas retienen los iones de interés a la vez que eliminan las interferencias de la matriz. | Columnas de separación para IC Atrape los contaminantes eluyentes para evitar que interfieran con los resultados analíticos. |