Search Thermo Fisher Scientific
Un buen laboratorio depende de la calidad de sus equipos. Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ son los instrumentos perfectos para los laboratorios de análisis de aguas residuales y agua, ya que combinan una tecnología innovadora, un diseño compacto y resultados precisos.
En función de las necesidades de su laboratorio, elija el espectrofotómetro AquaMate 7100 Vis para longitudes de onda de 325 a 1100 nm o el AquaMate 8100 UV-Vis con longitudes de onda completas de 190 a 1100 nm para contar con una mayor gama de opciones de medición. Los métodos preprogramados de AquaMate son compatibles con numerosos fabricantes de reactivos importantes.
Nuestros espectrofotómetros UV-Vis Thermo Scientific Orion AquaMate incluyen más de 260 métodos preprogramados y están diseñados para satisfacer las necesidades de los laboratorios de análisis de aguas residuales y agua. Los espectrofotómetros AquaMate UV-Vis y Visible-only incorporan características y funciones avanzadas para una máxima flexibilidad de funcionamiento.
Asegúrese de que dispone de todo lo necesario para sacar el máximo partido a su espectrofotómetro, incluidos los reactivos químicos, portacubetas, actualizaciones de software y cables de alimentación.
Vea el espectrofotómetro de UV Vis Thermo Scientific Orion AquaMate 8000 en acción.
Obtenga respuestas a sus principales preguntas sobre análisis y purificación de agua y vea los productos en acción. Regístrese para obtener una demostración y obtener más información sobre:
· Medidores portátiles y de sobremesa de pH y multiparamétricos
· Electrodos (electrodos de pH, ISE, conductividad, DO)
· Tituladores potenciométricos
· Espectrofotómetros
·Sistemas de purificación de agua
Accurate results are within your reach. We offer a complete line of Thermo Scientific colorimetry, turbidity, and UV-Vis spectrophotometry meters for water and wastewater analysis.
Register your Orion™, ROSS™ AQUAfast and AQUASensors products. Warranty registration