Search Thermo Fisher Scientific
El sistema de GC-MS/MS de triple cuadrupolo Thermo Scientific TSQ 9000 es un estándar de primera categoría para la cuantificación específica y sensible de compuestos objetivo en laboratorios analíticos de alto rendimiento. Este sistema cuenta con múltiples modos de monitorización y adquisición, así como el sistema de detección triple fuera de eje Thermo Scientific Dynamax XR. El sistema está equipado con el cromatógrafo de gases Thermo Scientific TRACE 1300 o TRACE 1310.
Los laboratorios que realizan pruebas toxicológicas de alimentos, ambientales o forenses exigen sistemas analíticos que sean imparables en todos los sentidos. Ese es el propósito del sistema de GC-MS TSQ 9000.
El sistema de GC-MS/MS TSQ 9000ofrece un nivel de sensibilidad de atogramos y el mejor rendimiento de monitorización de reacciones seleccionadas (SRM) de su categoría, a fin de que usted pueda cumplir de forma constante los límites de detección necesarios para los métodos de alta capacidad a medida que se analizan muestras.
Elija la resistente fuente de iones Thermo Scientific ExtractaBrite o la ultrasensible y ultrarresistente fuente de ionización de electrones avanzada Thermo Scientific (AEI). Disponible en una configuración de sistema específica, la fuente AEI proporciona una ionización de alta eficiencia y un haz de iones más enfocado para reducir los límites de detección del instrumento y reducir los pasos de concentración de muestras que requieren mucho tiempo.
La celda de colisión de la óptica de velocidad mejorada (EvoCell) aumenta la sensibilidad y la precisión para métodos complejos. Se puede utilizar para aumentar el alcance de los métodos SRM para adaptarse a una gama más amplia de compuestos y matrices, aumentar el rendimiento de las muestras mediante la compresión del tiempo de GC o aumentar la resistencia del método a los efectos de matriz y los cambios de tiempo de retención.
El tiempo de actividad ampliado del instrumento reduce el tiempo de respuesta y los costes generales. El sistema de GC-MS/MS TSQ 9000 se ha diseñado específicamente para matrices de muestras complejas en aplicaciones de alto rendimiento. Tanto si selecciona la fuente de iones ExtractaBrite como AEI, se beneficiará de una tolerancia de matriz alta para minimizar el mantenimiento.
Con la tecnología NeverVent para la fuente ExtractaBrite, es posible aislar el espectrómetro de masas del cromatógrafo de gases, permitiendo la limpieza de la fuente, la sustitución de la columna o el mantenimiento del inyector, sin tiempo de inactividad para la ventilación. Esto aumenta la productividad del instrumento a niveles sin precedentes, lo que significa que puede dedicar su tiempo a producir resultados de calidad.
El sistema de GC-MS/MS TSQ 9000mejora la experiencia del usuario, el aprendizaje y la facilidad de cambio desde otras plataformas con software automatizado para el ajuste, el desarrollo de métodos y los flujos de trabajo de cuantificación dirigida.
SIMBridge, AutoSRM y t-SRM automatizan el desarrollo y la optimización de flujos de trabajo dirigidos basados en SRM, lo que permite a los usuarios con menos experiencia desarrollar métodos basados en MS/MS. La alineación del tiempo de retención (RTA) incluye una forma sencilla de mantener los tiempos de retención para trabajos de alto rendimiento. SmartTune simplifica el ajuste del instrumento y, si es necesario, informa al usuario de las acciones correctivas, garantizando que el sistema funcione según sea necesario.
Es difícil predecir las complicaciones que se avecinan. El sistema totalmente escalable de GC-MS/MS TSQ 9000 proporciona una ruta de actualización de configuraciones básicas a avanzadas, lo que le permite agregar capacidad si la necesita.
La presión para aumentar la productividad y la creciente lista de compuestos que los laboratorios deben cuantificar y filtrar requieren un software basado en el flujo de trabajo.
El intuitivo software del sistema de datos cromatográficos (CDS) Thermo Scientific Chromeleon está disponible para admitir flujos de trabajo cuantitativos. Añada la función eWorkflow Thermo Scientific para simplificar la creación de secuencias analíticas. Si necesita iniciar el desarrollo de métodos, descargue las funciones eWorkflows listas para su uso de la biblioteca Thermo Scientific AppsLab.
Agregue el software Thermo Scientific TraceFinder y haga que los análisis dirigidos y no dirigidos en aplicaciones de toxicología alimentaria, medioambiental y forense sean sencillos, rápidos y productivos. Para simplificar las aplicaciones ambientales basadas en la EPA de EE.UU., el paquete de extensión de análisis ambiental proporciona un conjunto de plantillas predefinidas y métodos de GC-MS.
Proporcione su información de contacto y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre el sistema IMPARABLE de GC-MS/MS de triple cuadrupolo TSQ 9000.
A diferencia de otros sistemas, el sistema de GC-MS/MS TSQ 9000ofrece a los laboratorios la oportunidad de seleccionar el mejor rendimiento de SRM de su categoría, incluso para métodos de alta capacidad, a la vez que se beneficia de una mayor solidez analítica.
El sistema de GC-MS/MS TSQ 9000tiene posibilidades únicas de ofrecer un rendimiento verdaderamente ampliable que aborde los cada vez más complejos requisitos reglamentarios, así como de proporcionar herramientas eficaces y de fácil uso que ofrezcan resultados homogéneos y de primera categoría, tanto por parte de usuarios con experiencia como nuevos.