Descripción general
El analizador de gases Thermo Scientific FTIR MAX-iR está diseñado para hacer frente a los retos de la monitorización de procesos en línea, el muestreo por lotes y la pureza/certificación del gas, entre otros procesos. En combinación con la tecnología óptica mejorada Thermo Scientific StarBoost, el analizador MAX-iR permite a los usuarios lograr límites de detección de ppb de un solo dígito en muchas aplicaciones. En aplicaciones de gases a granel de pureza ultra alta, los límites de detección pueden reducirse aún más a ppt medio.
Características del analizador de gases FTIR MAX-iR
Lleve a cabo análisis sensibles en tiempo real con el software de automatización de adquisición Thermo Scientific MAX, un software analítico de alto rendimiento desarrollado específicamente para entornos CEM y de procesos en tiempo real. Para obtener la máxima productividad sin interacción humana, el software cuenta con control de métodos totalmente automatizado, publicación de datos, alarmas configurables, control remoto y herramientas de elaboración de informes. Otras características del analizador de gases FTIR MAX-iR son:
  • Módulos de detección integrados de analógico a digital (ADC) de 24 bits que logran una excelente relación señal-ruido sin necesidad de usar nitrógeno líquido
  • Un diodo láser de emisión en superficie (VCSEL) de cavidad vertical con larga duración y una fuente IR de carburo de silicio (SiC) para alcanzar una mayor vida útil y fiabilidad
  • Sensores de temperatura y presión integrados para obtener una mayor precisión en aplicaciones de certificación exigentes
  • Amortiguación vibracional de doble nivel para el funcionamiento en entornos de campo difíciles
Aplicaciones
Análisis FTIR de gases para aplicaciones industriales
Las aplicaciones de procesos industriales, desde la monitorización durante el proceso hasta la garantía de calidad de los productos finales, pueden beneficiarse de la capacidad del analizador MAX-iR para detectar hasta ppb de un solo dígito y, al mismo tiempo, medir las impurezas en tiempo real. Utilice el analizador de gases FTIR MAX-iR para la fabricación de productos químicos, la separación de aire, aplicaciones de semiconductores y bebidas.
Análisis FTIR de gases para aplicaciones del aire ambiente
La medición de compuestos complejos como el óxido de etileno requiere una tecnología que evite las falsas alarmas de interferencias benignas y cumpla las normas de organismos reguladores como la EPA y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA). El éxito de la vigilancia del aire ambiente requiere la capacidad de discriminar los compuestos objetivo hasta ppb de un solo dígito, incluso en presencia de altas concentraciones de interferencias, como agua, disolventes e hidrocarburos. El analizador de gases MAX-iR es adecuado para utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones de monitorización continua del aire ambiente, ya sea en la fábrica o en el laboratorio, incluidas la esterilización médica, la fabricación de productos químicos, la fabricación de semiconductores y la producción en automoción.
Análisis FTIR de gases de las emisiones de fuentes
La plataforma Thermo Scientific EMS-10 totalmente automatizada proporciona un control continuo de emisiones rápido y fiable sin necesidad de recalibración ni de nitrógeno líquido. Todos nuestros sistemas de emisión de fuente aceptan la tecnología de óptica mejorada StarBoost, lo que ofrece una detección de ppb de un solo dígito de compuestos difíciles de medir, como el formaldehído y el óxido de etileno. Utilice el analizador de gases FTIR MAX-iR para llevar a cabo los análisis de emisiones de fuentes clave, incluida la fabricación de productos químicos, las pruebas de fuentes, las turbinas de gas y la fabricación de cemento.