Software y bibliotecas de espectroscopía FTIR innovadores y versátiles
Los ofrecimientos Thermo Scientific de software y biblioteca se han diseñado para ayudarle a optimizar los análisis, mejorar la colaboración e identificar sus muestras de forma más eficaz desde la recopilación de datos hasta la elaboración de informes finales. Nuestro innovador y versátil software Thermo Scientific OMNIC es líder en el mercado y ha allanado el camino para el paquete actual de software OMNIC Paradigm de 64 bits impulsado por bases de datos. Tanto OMNIC como OMNIC Paradigm controlan los instrumentos, proporcionan herramientas de diagnóstico e incluyen una amplia gama de herramientas de análisis, desde la sencilla corrección de la línea de base hasta funciones avanzadas como la búsqueda de varios componentes y el análisis de contaminantes.
Software de espectroscopía OMNIC Paradigm para el procesamiento, la visualización y el análisis de espectros
Optimice el análisis de materiales con el software OMNIC Paradigm. La pantalla del panel de control es fácil de usar y le ayuda a revisar su trabajo reciente, procesar sus mediciones, realizar búsquedas de varios componentes (análisis de mezclas) y crear nuevas bibliotecas. Diseñado teniendo en cuenta a los responsables de laboratorio y a los docentes de ciencias, este software contribuye a automatizar los flujos de trabajo mediante un creador de flujos de trabajo intuitivo con la función de arrastrar y soltar. La estructura de la base de datos ofrece las funciones más avanzadas en cuanto a seguridad de datos. El software OMNIC Paradigm de escritorio y pantalla táctil es un paquete de software avanzado de espectroscopía FTIR, diseñado para simplificar la forma de adquirir, procesar e interpretar los datos, así como para ayudarle a trabajar de forma remota y colaborar con compañeros de todo el mundo.
Lleve más lejos y más rápido sus análisis con el software de escritorio OMNIC Paradigm de última generación. Procese espectros, genere flujos de trabajo personalizados, cree bibliotecas y mucho más en una interfaz de software moderna e intuitiva.
Características:
  • Panel/pantalla de inicio para lograr un acceso rápido a los trabajos recientes
  • Creador de flujo de trabajo visual, con método de arrastrar y soltar, con ejemplos de plantillas
  • Creación de bibliotecas flexible y con un solo clic
  • Plantillas de informes predefinidas que se pueden exportar a Microsoft™ Office Suite™
  • Función de búsqueda de varios componentes y análisis de sustancias contaminantes
  • Herramientas de análisis y procesamiento de espectros integrales (corrección de línea de base, matemática de espectros, área de pico, reprocesamiento, altura de pico, suavizado de datos, etc.)
  • Predicción cuantitativa en la ley de Beer, PLS y CLS, entre otros
  • Análisis con archivos MAP
Para obtener información más detallada sobre las novedades de la versión actual, consulte los detalles de la versión.
Visite la base de conocimientos de OMNIC Paradigm para obtener información sobre temas como cómo instalar OMNIC Paradigm, conectar un espectrómetro, medir una muestra, ver una muestra, identificar una muestra desconocida con transmisión y mucho más.
Software de espectroscopía OMNIC Anywhere de análisis basado en la nube
Thermo Scientific OMNIC Anywhere es un software de análisis espectroscópico basado en la nube con capacidades de búsqueda de espectros en bibliotecas de espectros Raman y de infrarrojos. Está diseñado para mejorar su potencia de análisis de datos espectroscópicos en línea y fortalecer sus colaboraciones.
¿Cómo pueden mejorar sus colaboraciones los espectrómetros FTIR basados en la nube?
Exporte, observe y comparta los datos. Visualice los archivos espectrales Nicolet .spa, etiquete picos espectrales y corrija las líneas de base espectrales en la aplicación OMNIC Anywhere en su PC, ordenador Apple o dispositivo Android o iOS.
Añada más espacio de almacenamiento. Empiece con 10 GB de almacenamiento gratuito y, a continuación, aumente la capacidad según sea necesario por un precio mínimo. Puede almacenar archivos OMNIC Paradigm .spa, así como de otro tipo (por ejemplo, documentos de informes, .xls, etc.) en su cuenta Connect.
Proteja sus datos. Connect utiliza Amazon Web Service™, la plataforma de informática en la nube para la seguridad y la protección de datos líder del sector, por lo que no tendrá que preocuparse por el robo o la pérdida de datos.
¿Por qué compartir sus datos de FTIR con OMNIC Anywhere?
Si es profesor, sus alumnos podrán hacer mediciones de FTIR en el laboratorio, cargar los datos en su cuenta gratuita de Connect, ver los espectros en otro momento en línea desde sus residencias y, luego, analizar y compartir el archivo de informe con usted a través de su cuenta de Connect.
Si es científico, puede compartir los datos de FTIR con compañeros de todo el mundo en cualquier momento y lugar para agilizar su investigación o compartir y comparar los resultados de garantía de calidad, entre otros aspectos. Ahora sus compañeros pueden hacer comentarios de los resultados de usted en cualquier dispositivo (tabletas u ordenadores) habilitado con Connect.
Comience a trabajar con OMNIC Anywhere
Siga los pasos que se indican a continuación para empezar a utilizar OMNIC Anywhere:
  1. Vaya a este enlace para registrarse y obtener una cuenta de thermofisher.com
  2. Introduzca su nombre, correo electrónico y contraseña
  3. Haga clic en el botón Crear una cuenta
  4. Una vez que se haya creado la cuenta, inicie sesión aquí
Obtenga más información sobre cómo registrarse y usar OMNIC Anywhere con nuestra Guía de inicio rápido.
Análisis de espectros FTIR
La búsqueda en las bibliotecas de espectros siempre ha sido una herramienta muy valiosa para el químico analítico. La amplia serie de bibliotecas de espectros Thermo Scientific incluye información específica sobre aplicaciones, industrias o técnicas espectrales. Al seleccionar las bibliotecas, es importante elegirlas en función del modo de análisis y la resolución. Las bibliotecas abarcan las aplicaciones de materiales peligrosos, forenses, alimentos, polímeros, química orgánica e inorgánica y microplásticos.
La búsqueda en las bibliotecas de espectros basada en la correspondencia digital de las firmas espectrales es un método muy eficaz para realizar una identificación cualitativa de los compuestos. Dado que las firmas espectroscópicas FTIR y Raman se basan en grupos funcionales moleculares, a menudo la lista de compuestos equivalentes obtenidos mediante una búsqueda en la biblioteca de espectros permite la identificación o la clasificación del material, incluso cuando el compuesto exacto no está presente en las bibliotecas.