Search Thermo Fisher Scientific
Visualización rápida e identificación aún más rápida con el microscopio FTIR Nicolet RaptIR+/RaptIR
En los laboratorios analíticos donde los detalles son lo más importante, cuando la productividad se mide en micrómetros y minutos, recurra al microscopio FTIR Thermo Scientific Nicolet RaptIR o RaptIR+ para obtener respuestas detalladas.
Estos microscopios de investigación le ayudan a localizar e identificar rápidamente materiales a nivel de traza, inclusiones, impurezas, micropartículas y a determinar la distribución de materiales dentro de una muestra con una claridad y precisión increíbles. Su interfaz de usuario clara y con gran capacidad de adaptación ofrece una mayor flexibilidad y facilidad de uso para todos los usuarios, desde especialistas hasta principiantes. Los microscopios FTIR Nicolet RaptIR y RaptIR+ ofrecen respuestas rápidamente, sea cual sea el sector o la aplicación.
Al ampliar sus opciones, RaptIR+ añade la versatilidad de los detectores que puede intercambiar el usuario y que ofrecen un funcionamiento de intervalo ampliado o un funcionamiento sin nitrógeno líquido. Cuando se adapta a la interfaz con un espectrómetro FTIR Nicolet iS50, RaptIR+ permite una amplia gama de nuevas posibilidades de análisis, como TGA-IR, GC-IR, NIR y FT-Raman, entre otras. Para lograr que esta opción sea más rentable, RaptIR+ también puede adaptarse al espectrómetro FTIR Nicolet iS20.
Microscopio FTIR Nicolet RaptIR+ | Microscopio FTIR Nicolet RaptIR | |
---|---|---|
Resolución visible | 1 micrómetro | 1 micrómetro |
Resolución de infrarrojos | 5 micrómetros | 5 micrómetros |
Varios detectores | Posibilidad de intercambio, MCT-A, MCT-B, InGaAs | Fijo, MCT-A, MCT-B |
Opción de espectrómetro | Espectrómetro FTIR Nicolet iS50 (lado derecho o izquierdo) Espectrómetro FTIR Nicolet iS20 (lado derecho) | Espectrómetro FTIR Nicolet iS50 (lado derecho) |
Objetivos | 4X o 40X visible, 15X o infrarrojo de ángulo rasante | 4X o 40X visible, 15X o infrarrojo de ángulo rasante |
Polarizadores | Motorizado, visible e IR | Motorizado, visible e IR |
Desde la función de mosaico hasta la capacidad de infrarrojos y con una experiencia de usuario inigualable, los microscopios FTIR Nicolet RaptIR y RaptIR+ contienen innumerables innovaciones tecnológicas que ayudan a especialistas y no especialistas por igual.
Los microscopios FTIR Nicolet RaptIR y RaptIR+ siempre están acoplados a un espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet. Su uso con el espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet iS50 ofrece una gama más amplia de funciones, que incluyen FT-Raman, TGA-IR, NIR, infrarrojo lejano y ATR de diamante, para hacer frente a complejos retos analíticos. Esta combinación le ayudará a encontrar respuestas más rápidamente, ya esté estudiando polvos, líquidos, gases o partículas de tamaño de micrómetro.
El microscopio FTIR Nicolet RaptIR+/RaptIR garantiza automáticamente su uso en cualquier lugar y momento.
Cargue muestras de hasta 40 milímetros de grosor y 5 kilogramos de masa con la platina de acceso abierto y gran resistencia.
La cámara y los oculares de alta resolución muestran imágenes claras y la interfaz de usuario con gran capacidad de adaptación, así como el cómodo joystick, proporcionan una experiencia de usuario casi sin esfuerzo.
Los objetivos 4x y 15x le permiten obtener una visión clara de toda la muestra y centrarse en el más mínimo detalle.
Abarque un área amplia más rápido que nunca con la capacidad de infrarrojos del microscopio y examine su muestra con hasta 10 espectros por segundo con una resolución superior a 5 micrómetros.
Software Paradigm: el sistema operativo de 64 bits y la interfaz de usuario simplifican todo su proceso analítico.
El microscopio facilita la transmisión de datos a una amplia variedad de formatos oficiales y totalmente personalizables para enviarlos a sus colaboradores.
La versatilidad de RaptIR+/RaptIR le permite analizar en una amplia gama de aplicaciones:
El software Thermo Scientific OMNIC Paradigm le permite navegar y analizar rápidamente muestras complejas. Emplea un formato de base de datos para recopilar los datos, utiliza toda la potencia del sistema operativo Windows y recopila mapas de un tamaño impresionante para permitirle recopilar múltiples regiones de interés.
Las innovadoras funciones de hardware del microscopio FTIR Nicolet RaptIR+/RaptIR se complementan con las ventajas del software de escritorio OMNIC Paradigm. Proporciona a los usuarios una guía clara sobre cómo extraer la información necesaria de la diana. El software ofrece una interfaz de usuario (IU) clara y con gran capacidad de adaptación, seguridad de base de datos, barra de herramientas flotante, sistema de 64 bits y flujos de trabajo fácilmente generados para automatizar la recopilación de datos y las secuencias de análisis.
La interfaz de usuario clara y con gran capacidad de adaptación del software permite tanto a los especialistas como a los usuarios menos experimentados obtener los datos que están buscando. La automatización del flujo de trabajo, combinada con la capacidad de seleccionar múltiples regiones de interés en una muestra para su recogida en un solo paso, ayuda a ahorrar tiempo y reducir los errores. El enfoque automático y la iluminación automatizada permiten recopilar datos de forma rápida y sencilla. El flujo de trabajo de análisis de micropartículas totalmente personalizable permite a los usuarios de una experiencia variable hacer clic, obtener imágenes y avanzar, eligiendo lo que quieren mostrar en informes personalizados.
Compruebe usted mismo en estos vídeos breves lo fácil que es utilizar el microscopio FTIR Nicolet RaptIR+/RaptIR para encontrar una muestra, adquirir un mosaico o un fondo y hacer asignaciones: