Search Thermo Fisher Scientific
Espectrómetros FTIR Nicolet Summit
Genere respuestas rápidas y fiables con menos esfuerzo, incluso en laboratorios de control de calidad con varios usuarios y grandes volúmenes de trabajo o en laboratorios docentes con nuestros espectrómetros FTIR compactos y potentes como los del nombre en el que confía: FTIR Nicolet. Los laboratorios de control y garantía de calidad y de formación con gran volumen de trabajo exigen la obtención rápida de respuestas fiables. Cuando no pueda permitirse reducir la velocidad o cometer un error, confíe en nuestros espectrómetros compactos FTIR Thermo Scientific Nicolet Summit para ayudarle a identificar, verificar o cuantificar los materiales con mayor rapidez que nunca.
Nicolet Summit está disponible en cuatro modelos diferentes: LITE, X, PRO y OA, que le ofrecen una amplia gama de opciones para la solución que se adapte a sus necesidades.
| ||||
Motor óptico LightDrive (láser, fuente, interferómetro) |
|
|
|
|
Garantía del láser, la fuente y el interferómetro LightDrive | 5 años | 10 años | 10 años | 10 años |
Software OMNIC Paradigm |
|
|
|
|
Flujos de trabajo de farmacopea |
|
|
|
|
Detector | LiTaO3 | DTGS | TEC-DTGS | DTGS |
Biblioteca/espectros de referencia incluidos | 850 | 5000 | 10 000 |
|
Interfaz de usuario | PC externo USB | PC externo USB | Ordenador Windows 10 integrado | Ordenador Windows 10 integrado |
Conexión inalámbrica activada |
|
|
|
|
Pantalla táctil disponible |
|
|
| |
Abertura motorizada interna |
El espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet Summit X puede ayudarle a alcanzar nuevos niveles de productividad, de modo que podrá lograr más en menos tiempo. Es ideal tanto para laboratorios de un solo usuario como para laboratorios con varios usuarios. El software sencillo y de alta rendimiento permite un funcionamiento más sencillo tanto para usuarios nuevos como experimentados. Para obtener la máxima fiabilidad y exactitud, el espectrómetro FTIR Nicolet Summit X se ha diseñado con nuestra exclusiva tecnología de motor óptico LightDrive. La interfaz, fácil de usar, del software Thermo Scientific OMNIC Paradigm simplifica la vida en el laboratorio con aplicaciones programadas que optimizan la adquisición, el procesamiento y la interpretación de datos.
Reducción del tiempo de preparación del flujo de trabajo. Un creador de flujo de trabajo visual e intuitivo con función de arrastrar y soltar le guiará a través de la creación del flujo de trabajo.
Conformidad con cGxP preparada para auditorías. Consiga un alto nivel de integridad de los datos con nuestra infraestructura de bases de datos, el software de seguridad de datos y las aplicaciones de gestores de auditoría que mantienen la conformidad con la farmacopea (Europea, USP, JP y CP). Hay disponibles paquetes de seguridad de datos y cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11.
Análisis de datos en cualquier momento y lugar. Con conectividad inalámbrica total en su PC, puede enviar datos a su cuenta de Thermo Fisher Connect en la nube y analizar los datos fuera del laboratorio. Comparta datos y colabore con compañeros de cualquier parte del mundo para agilizar sus investigaciones. Fomente la participación de los alumnos con los datos a los que pueden acceder en su laboratorio de enseñanza o en sus residencias.
Software OMNIC Paradigm de escritorio. Encuentre rápidamente lo que necesita en la pantalla Panel de Control, cree bibliotecas o haga búsquedas de varios componentes.
Espectrómetro FTIR Nicolet Summit LITE: FTIR básico para pruebas periódicas con resultados excepcionales
El espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet Summit LITE ofrece un buen rendimiento a un precio asequible. Nicolet Summit LITE incorpora innovación en hardware y software que ayuda a los usuarios a trabajar de forma más rápida e inteligente. Diseñado con la misma tecnología de motor óptico, Thermo Scientific LightDrive, que se puede encontrar en los espectrómetros más avanzados, Nicolet Summit LITE ofrece un mejor rendimiento del instrumento, una mayor productividad del laboratorio y un bajo coste de propiedad gracias a una garantía de 5 años del interferómetro, el láser y la fuente.
Espectrómetro FTIR Nicolet Summit PRO: el máximo rendimiento con un diseño integrado que ahorra espacio
Tanto si está gestionando un laboratorio de garantía y control de calidad como un laboratorio docente concurrido de estudiantes universitarios, el espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet Summit PRO satisface las demandas de su ajetreado laboratorio con varios usuarios. Junto con la misma óptica de alto rendimiento de confianza y la interfaz fácil de usar del software Thermo Scientific OMNIC Paradigm, el espectrómetro FTIR Nicolet Summit PRO incluye:
Espectrómetro FTIR Nicolet Summit OA: instrumento de laboratorio específico para el análisis de aceites y líquidos viscosos
El espectrómetro Thermo Scientific FTIR Nicolet Summit OA proporciona datos fiables al minimizar los pasos necesarios para medir e identificar los materiales; todo en un tamaño sólido y compacto. Desarrolle fácilmente flujos de trabajo personalizados con el software OMNIC Paradigm, específico para las exigencias de sus instalaciones. Agrupe flujos de trabajo específicos de la aplicación en paquetes para facilitar la implementación. Para obtener la máxima fiabilidad y exactitud, el espectrómetro FTIR Nicolet Summit OA se ha diseñado con nuestra exclusiva tecnología óptica de motor LightDrive.
No pierda ni un minuto; podrá pasar rápidamente de una muestra a otra y haga que sus compañeros también repitan el éxito de usted; tal es la potencia del espectrómetro FTIR Nicolet Summit combinado con el software OMNIC Paradigm.
¿Necesita más pruebas?
¿Cómo sería si pudiera reducir el tiempo de análisis a la mitad? Smart Background es una tecnología patentada que elimina por completo el paso de recogida de fondo de su flujo de trabajo.
Software intuitivo que impulsa los proyectos hasta su finalización
El espectrómetro FTIR Nicolet Summit cuenta con nuestro revolucionario software OMNIC Paradigm para ayudarle a mantener el ritmo de todas las exigencias diarias de su laboratorio. El panel fácil de usar del software OMNIC Paradigm le ayuda a visualizar el estado del instrumento y el trabajo reciente, a procesar los espectros, a realizar búsquedas de varios componentes y a crear nuevas bibliotecas. Diseñado teniendo en cuenta a los responsables de laboratorio y a los docentes de ciencias, este software contribuye a automatizar los flujos de trabajo mediante un creador de flujos de trabajo intuitivo con la función de arrastrar y soltar.
Logre el mayor nivel de integridad de datos y supere las expectativas de sus auditores. Nuestra infraestructura de bases de datos, el software de seguridad de datos optimizado y las aplicaciones Audit Manager hacen que sus datos cumplan con las normativas y estén bien protegidos. Gestione varios permisos de usuario, firme digitalmente archivos importantes y lleve a cabo un seguimiento detallado de la actividad del usuario mediante el software OMNIC Paradigm Security Suite.
Consiga un alto nivel de integridad de los datos con nuestra infraestructura de bases de datos, el software de seguridad de datos y las aplicaciones de gestores de auditoría que mantienen la conformidad con la farmacopea (Europea, USP, JP y CP). Hay disponibles paquetes de seguridad de datos y cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11.
Compruebe las materias primas y las especificaciones de los fármacos de dosificación sólidos e identifique los contaminantes para ayudar a proteger el prestigio de su empresa. El espectrómetro FTIR Nicolet Summit es portátil, por lo que puede llevarlo a la línea de producción para el análisis de procesos en línea o colocar un instrumento en su ubicación de entrada de materias primas.
Descubra qué propiedades químicas tiene que controlar cuando se están diseñando materiales nuevos con características avanzadas. Detecte los cambios en las fórmulas de aditivos, la degradación de los compuestos de polímeros multicapa, la debilitación de los materiales de embalaje y los efectos de los tiempos de curado del proceso en las especificaciones de los polímeros.
Mantenga a los estudiantes involucrados con este espectrómetro intuitivo y los planes de lecciones que le ayudarán a demostrar los diferentes grupos funcionales de los espectros IR. Solicite a los estudiantes que midan rápidamente muestras en un laboratorio docente con gran volumen de trabajo y que luego analicen los datos más tarde, dentro o fuera del campus, utilizando OMNIC Anywhere. Obtenga más información con nuestra introducción a los espectrómetros de laboratorio para su aula.
Identifique con toda seguridad diferentes grados de jade o descubra la composición de una muestra mineral mediante el espectrómetro FTIR Nicolet Summit. Descubra cómo el Gemological Institute of America (GIA) utiliza la espectroscopía FTIR para identificar piedras preciosas tratadas frente a las no tratadas.
Después de optimizar sus alternativas a la batería de litio (por ejemplo, Li–S, Li–O2, Na-ion) y las formulaciones de electrolitos, inspeccione la calidad del producto y recopile la información química que garantice que se cumplen las especificaciones. La naturaleza no destructiva de la espectroscopía FTIR la convierte en una técnica ideal para detectar rápidamente los cambios que pueden afectar la vida útil y la seguridad de la batería.
El espectrómetro FTIR Nicolet Summit puede ayudarle a mejorar la rentabilidad, el rendimiento y el atractivo del diseño de automoción, desde los interiores de cuero hasta los componentes del tablero y los aditivos para combustibles. Descubra los procesos químicos y la composición de los materiales que se han utilizado en la fabricación de los automóviles y camiones de consumo eficiente de combustible actuales para lograr que el mundo sea más limpio y seguro.
Ahorre tiempo, aumente la destreza y agilice los resultados al combinarlos con la compra del equipo. Cuando lo que importa es el tiempo, los laboratorios de garantía y control de calidad y de formación académica requieren exactitud y velocidad, sin excepciones. Por eso, combinar el espectrómetro FTIR Nicolet Summit y el servicio de instalación/formación de Unity Lab Services aumenta la destreza y agiliza los resultados.
Estándar | Premium | Validación |
Instalación/orientación | Instalación/formación | Opcional |
|
| La opción de validación, que es obligatoria en entornos regulados, está disponible para servicios estándar y premium e incluye el servicio de cualificación profesional necesario con todos los certificados y documentación. |
Reserve sus servicios de instalación/formación cuando compre su equipo; es tan sencillo como añadir una línea a su pedido de compra. También puede añadirlo por separado hasta el momento en que su unidad se envíe.
Acceda a los recursos del espectrómetro FTIR Nicolet Summit en cualquier momento y mantenga su laboratorio operativo al máximo rendimiento. Tanto si es principiante en espectroscopía como si es un profesional experimentado, la información técnica útil para su espectrómetro FTIR Nicolet Summit está a solo un clic.
El centro de asistencia de Nicolet Summit cuenta con: