Search Thermo Fisher Scientific
Aquí encontrará todo cuanto necesita saber sobre la técnica FTIR, desde los aspectos más básicos (por ejemplo, que significan «FT» e «IR») hasta las aplicaciones para las que se usan técnicas consecutivas, como TGA-IR. Además, durante el proceso encontrará información sobre la preparación de muestras para los experimentos de transmisión y la capacidad de la microscopía FTIR, y gráficos relacionados con la estructura química para el espectro de infrarrojos. Visite el centro con frecuencia, ya que se actualiza el contenido constantemente.
Este es el punto de partida para el aprendizaje de la técnica FTIR, ya que en esta sección se explica el significado de «FTIR» y cómo funciona. Además, presentamos las principales técnicas de muestreo y ofrecemos una visión más amplia de cómo se pueden usar para obtener respuestas a sus preguntas.
La espectroscopía FTIR ofrece una amplia variedad de posibilidades de análisis en los laboratorios académicos, de análisis, de aseguramiento y control de calidad, y forenses. Estrechamente relacionada con infinidad de áreas, desde la identificación de compuestos sencillos hasta el control de los procesos y la conformidad con la normativa, la técnica FTIR es aplicable a una amplia variedad de aplicaciones químicas, especialmente para polímeros y compuestos orgánicos. Para obtener más información sobre los aspectos básicos y el valor de esta conocida técnica, vea los siguientes tutoriales. Los vídeos también proporcionan una descripción general de dos detectores comunes y la función de apodización.
FTIR significa infrarrojos por transformada de Fourier y es el método preferido para la espectroscopía de infrarrojos. Cuando la radiación de infrarrojos pasa a través de una muestra, parte de la radiación es absorbida por la muestra y otra parte la atraviesa (se transmite). La señal resultante en el detector es un espectro que representa la «huella» molecular de la muestra. La utilidad de la espectroscopía de infrarrojos se debe a que distintas estructuras químicas (moléculas) producen distintas huellas espectrales.
Entonces, ¿en qué consiste la técnica FTIR?
La transformada de Fourier convierte la salida del detector en un espectro interpretable.
La técnica FTIR genera espectros con patrones que proporcionan información estructural.
Vea el tutorial donde se ofrece una descripción rápida del significado de «FTIR» y cómo trabajan juntas las partes «FT» e «IR».
La técnica FTIR utiliza la interferometría para registrar información sobre un material colocado en el haz de infrarrojos. La transformada de Fourier tiene como resultado una serie de espectros que los analistas pueden usar para identificar o cuantificar el material.
Hay cuatro técnicas de muestreo principales para FTIR:
Cada técnica tiene ventajas y desventajas, por lo que se utilizan para muestras específicas.
La técnica FTIR puede ser una herramienta de un solo uso o un instrumento de investigación sumamente flexible. Si la técnica FTIR se configura para el uso de un dispositivo de muestreo específico (por ejemplo, transmisión o ATR), el espectrómetro puede proporcionar una amplia variedad de información:
En última instancia, la técnica FTIR puede ser una herramienta rentable para la obtención de respuestas.
Vea el tutorial, para un análisis más detallado de las técnicas de muestreo FTIR, incluido el muestreo consecutivo. Se muestran y analizan ejemplos para tener una visión general de lo que es posible.
Esta es una sección de formación exhaustiva, ya que se describen la transmisión, la reflexión, los accesorios para las técnicas DRIFTS y ATR, y su uso y cuidados. Se aclaran las razones para elegir uno u otro método y se destacan las ventajas de cada método. Aquí lo más importante es la preparación de las muestras y la optimización de los experimentos.
Determinadas técnicas de manipulación de muestras son más eficaces que otras para tipos de muestras específicos. A fin de obtener un espectro de máxima calidad de su muestra, es importante saber qué técnica de manipulación funciona mejor para su tipo de muestra. La adquisición de los mejores datos espectrales posibles le dará más confianza en sus resultados.
Examine estas cuatro técnicas de manipulación de muestras para saber cómo funcionan, qué tipos de muestras puede analizar y qué ventajas ofrece cada técnica.
¿Cómo funciona?
La técnica de transmisión no requiere un accesorio independiente. El usuario solo tiene que colocar la muestra directamente en el haz de infrarrojos. Dado que el haz de infrarrojos atraviesa la muestra, se mide la energía transmitida y se genera un espectro. No obstante, a menudo el analista debe preparar la muestra como un gránulo, una suspensión muy espesa, una película, etc. para poder medir la transmisión. Este proceso requiere experiencia y puede llevar mucho tiempo.
¿Qué tipos de muestras se pueden analizar?
Se pueden obtener espectros de una calidad excelente para muchos tipos de muestras mediante la transmisión. La técnica de transmisión se puede usar de forma independiente o en combinación con accesorios, como microscopios y celdas de líquido o gas para analizar lo siguiente:
¿Cuáles son las ventajas de la técnica de transmisión?
¿Cómo funciona?
Un accesorio de ATR funciona mediante la medición de los cambios que se producen en un haz de infrarrojos reflejado internamente cuando el haz entra en contacto con una muestra. El haz de infrarrojos se dirige a un cristal denso ópticamente con un alto índice de refracción en determinado ángulo. Esta reflectancia interna crea una onda evanescente que se extiende más allá de la superficie del cristal hasta la muestra en contacto con el cristal.
En las regiones del espectro de infrarrojos en las que la muestra absorbe energía, la onda evanescente se atenúa. El haz atenuado vuelve al cristal, a continuación sale por el extremo opuesto del cristal y se dirige al detector en el espectrómetro de infrarrojos. El detector registra el haz de infrarrojos atenuado como una señal del interferograma, la cual se puede usar para generar un espectro de infrarrojos.
¿Qué tipos de muestras se pueden analizar con ATR?
La técnica ATR es ideal para muestras muy absorbentes o gruesas, las cuales suelen producir picos intensos si se miden mediante la transmisión. La técnica ATR funciona bien con estas muestras porque la intensidad de las ondas evanescentes se reduce exponencialmente con la distancia desde la superficie del cristal de ATR, lo que tiene como resultado que la técnica sea en general insensible al grosor de la muestra.
Otros sólidos que son adecuados para la técnica ATR incluyen muestras sólidas homogéneas, la capa superficial de un sólido de varias capas o el revestimiento de un sólido. Incluso los sólidos duros de forma irregular se pueden analizar con un material de cristal para ATR duro, como el diamante. Los sólidos ideales son:
Además, la técnica ATR suele ser el método preferido para el análisis de líquidos, ya que solo es necesario verter una gota de líquido sobre el cristal. La técnica ATR se puede usar para analizar lo siguiente:
¿Cuáles son las ventajas de la técnica ATR?
¿Cómo funciona?
Cuando un haz de infrarrojos se dirige a un material compuesto por partículas finas, el haz incidente puede interactuar con la partícula de varias formas. En primer lugar, la radiación puede ser reflejada por la superficie superior de la partícula, sin penetrar en la partícula. En segundo lugar, la luz puede sufrir múltiples reflexiones de las superficies de las partículas sin penetrar en la partícula. La auténtica reflectancia difusa resulta de la penetración de la radiación incidente en una o varias partículas de la muestra y la posterior dispersión de la matriz de la muestra.
Un accesorio para DRIFTS dirige la energía infrarroja a un recipiente para muestras lleno con una mezcla de la muestra y una matriz transparente infrarroja (como KBr). La radiación IR interactúa con las partículas y luego se refleja de las superficies, haciendo que la luz se difunda o se disperse conforme se mueve por la muestra. A continuación, el espejo de salida dirige la energía dispersada al detector del espectrómetro. El detector registra el haz de infrarrojos alterado como una señal del interferograma, la cual se puede usar para generar un espectro. Normalmente, se recoge un fondo con el accesorio DRIFTS colocado y el recipiente lleno únicamente con la matriz de IR. Es posible recopilar excelentes datos cuantitativos y cualitativos con una adecuada preparación de la muestra. Sin embargo, las técnicas de transmisión y ATR son preferibles a la reflectancia difusa para los datos cuantitativos debido a la trayectoria óptica.
¿Qué tipos de muestras se pueden analizar?
DRIFTS se utiliza comúnmente para el análisis de muestras orgánicas e inorgánicas que se pueden triturar a un polvo fino (menos de 10 micrómetros), y se mezcla en una matriz de polvo como el bromuro de potasio (KBr). Los tipos de muestras normales son:
La técnica DRIFTS también puede utilizarse con papel de carburo de silicio para el análisis de grandes superficies resistentes. El papel de carburo de silicio puede utilizarse para obtener una pequeña cantidad de diferentes muestras para análisis. Esta técnica es una alternativa viable a las técnicas de muestreo tradicionales:
¿Cuáles son las ventajas de la reflectancia difusa?
¿Cómo funciona?
La reflectancia especular auténtica es una técnica de medición de la superficie que funciona según el principio de eficacia de la reflexión. Este principio establece que todas las muestras tienen un índice de refracción que varía según la frecuencia de la luz a la que están expuestas. En lugar de examinar la energía que atraviesa la muestra, la reflectancia especular auténtica mide la energía que se refleja en la superficie de una muestra o su índice de refracción. Mediante el examen de las bandas de frecuencia en las que la tasa de cambio en el índice de refracción es alta, los usuarios pueden hacer suposiciones con respecto a la absorbencia de la muestra. La técnica de reflectancia especular auténtica proporciona datos cualitativos excelentes.
La reflexión-absorción funciona según el mismo principio, pero debido a las propiedades de la muestra, parte de la energía atraviesa la capa superficial, es absorbida por la mayor parte de la muestra y luego se refleja en un sustrato debajo de la capa superficial. La combinación de la reflectancia especular auténtica con la reflexión-absorción se puede producir si se cumplen los criterios de ambas técnicas. En caso de desear realizar una comparación cualitativa con los espectros de transmisión, los usuarios pueden aplicar la corrección de Kramers-Kronig a los datos para eliminar los efectos de dispersión.
¿Qué tipos de muestras se pueden analizar?
La reflectancia especular se utiliza comúnmente para el análisis de muestras orgánicas e inorgánicas con superficies reflectantes grandes y planas. La reflexión-absorción puede ocurrir cuando uno de los criterios anteriores está comprometido y la muestra tiene un sustrato reflectante presente justo debajo de la superficie. Este tipo de análisis se utiliza comúnmente para lo siguiente:
¿Cuáles son las ventajas de reflectancia especular?
Nuestra experiencia destacada en el sector en el ámbito de la técnica FTIR y la microscopía FTIR no solo tiene que ver con los instrumentos, sino que se debe a nuestra amplia experiencia y personal experto. Hemos reunido aquí muchas de las preguntas que se nos han hecho y añadiremos a esta sección con frecuencia.
La presentación de los espectros en forma de transmitancia suele destacar los picos de menor tamaño, lo que permite en ocasiones una mejor evaluación visual de la muestra. Los espectros de absorbancia se usan para cualquier análisis cuantitativo, las sustracciones espectrales u otras manipulaciones dado que los espectros son lineales en el caso de la concentración, lo que no ocurre con los espectros de transmitancia. En el caso de las búsquedas o un uso más general, se trata más bien de una preferencia personal. En las publicaciones anteriores se suele usar la transmitancia con más frecuencia, pero en el caso del análisis detallado de los picos siempre se hace referencia a la absorbancia debido una vez más a la característica de linealidad.
La apodización funciona en el interferograma. Si tiene datos sin procesar, que el softwareThermo Scientific OMNIC puede hacer estableciendo una sola casilla de verificación, entonces el procesamiento posterior mediante el cambio de apodación es trivial. Dado que el interferograma suele requerir mucha más memoria que los espectros por transformada de Fourier, los paquetes de software anteriores solían descartar el interferograma para ahorrar memoria. En los casos en los que el interferograma no se incluye, no es posible repetir el procesamiento, ya que la apodización es una función de dominio temporal.
La apodización puede aumentar de un nivel ligero (Happ-Genzel) a un nivel intenso (Blackman-Harris). Cuanto más intensa es la función, mayor es el efecto observado en la forma de la línea. En el caso de la mayoría de los usos normales, en los que la resolución se corresponde con 4 números de onda o más, incluso la apodización intensa no distorsiona los espectros considerablemente. No obstante, a medida que se estrechan las líneas, como el caso de la espectroscopía de fase gaseosa, el efecto de la apodización puede ser considerable. La apodización intensa de los picos anchos mejora considerablemente la relación señal-ruido frente a la función Boxcar (básicamente ninguna apodización), ya que tiene un efecto mínimo en la anchura de la línea. La función H-G ha sido el valor predeterminado original de OMNIC (y aún sigue siéndolo con frecuencia) debido a su efecto «ligero» en la anchura de la línea en combinación con una relación señal-ruido aceptable. En general, la relación señal-ruido mejora en el orden H-G, Norton-Beer débil, NB medio, NB intenso, Blackman-Harris, mientras que el efecto es mayor en las formas de las líneas en el mismo orden.
El trabajo cuantitativo requiere uno de dos enfoques. En primer lugar, puede conocer o calcular la capacidad de absorción (épsilon según la ley de Beer). Esto es muy infrecuente. Lo más normal es desarrollar un conjunto de patrones de formación/calibración y registrar los espectros. Puede usar un paquete de quimiometría, como el software Thermo Scientific TQ Analyst, para automatizar el análisis mediante la ley de Beer o un modelado más complejo, o bien puede registrar la información básica (altura o área de los picos) en una hoja de cálculo y, a continuación, usar la regresión lineal (o no lineal). En general, es la misma idea que en el caso de la cromatografía o la espectroscopía atómica.
La técnica FTIR responde a un cambio en el momento dipolar independientement si se trata de un compuesto orgánico o inorgánico. Los óxidos de metal, los carbonatos y los carbonilos son buenos ejemplos. La ecuación básica indica que el número de onda es proporcional a la raíz cuadrada de la constante de elasticidad (fuerza de enlace) y un número superior a la raíz cuadrada de la masa reducida. Es decir, a medida que aumenta la masa de los átomos implicada en el enlace, el número de onda se reduce. Muchos compuestos inorgánicos tienen picos inferiores a 400 cm-1, como el ferroceno, el acetilferroceno y el óxido de cadmio. Esto requiere el uso de la óptica de «infrarrojo lejano». Para muchos usuarios del ámbito de la medicina forense, la técnica de infrarrojo lejano es útil para identificar restos de pintura debido a su contenido inorgánico. Hay varios accesorios de ATR que permiten la técnica ATR de infrarrojo lejano (en su mayoría dispositivos de diamante monolítico). El espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet iS50 se ha diseñado para facilitar el rendimiento de la técnica de infrarrojo lejano con un sistema ATR integrado. En última instancia, si le interesa esta area, póngase en contacto con un representante de ventas del área de FTIR para conocer las capacidades y limitaciones.
La técnica DRIFTS (espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier de reflectancia difusa) se usa en el infrarrojo medio y el infrarrojo cercano. En el infrarrojo medio, la técnica DRIFTS requiere la mezcla de la muestra con diluyentes como KBr (con un 3-10 % de la muestra). Esto es típicamente indeseable ya que la muestra está ahora mezclada. Sin embargo, la técnica DRIFTS se usa con frecuencia para la investigación de la catálisis, en cuyo caso el material en polvo se expone a una alta temperatura, valores de presión altos y mezclas de gases reactantes. Varios proveedores de accesorios fabrican dispositivos específicos para este proceso. En el infrarrojo cercano, la técnica DRIFTS se usa sin dilución mediante la medición directa. Hay muchas sondas portátiles que permiten el análisis a través de la pared del recipiente (por ejemplo, bolsas de plástico), lo que significa que la muestra se puede analizar sin tocarla o contaminarla. La técnica ATR implica el contacto con la muestra, ya que se requiere el contacto de esta con un cristal. En general, la técnica ATR no requiere la dilución y funciona correctamente con materiales sólidos, como tarjetas de crédito o parachoques de vehículos, los cuales serían demasiado duros para la técnica DRIFTS. La técnica ATR ha sustituido en gran parte a la técnica DRIFTS en el infrarrojo medio, a excepción de determinados casos especiales en los que la técnica DRIFTS sigue siendo un método de preferencia en el ámbito del infrarrojo cercano.
Una fase experimental clave del análisis de proteínas es la eliminación de bandas de agua (la mayoría de las proteínas se encuentran en tampones). Esto requiere celdas de transmisión con trayectorias ópticas altamente controladas o la técnica ATR. La mayoría de los estudios anteriores se han realizado con celdas de transmisión de trayectorias ópticas de 6 a 10 micrómetros mediante BaF2 o ventanas similares. Esta región de análisis está comprendida aproximadamente entre 1400 y 1750 cm-1, donde estas ventanas son transmisoras. Recientemente, se han empezado a usar con más frecuencia los dispositivos ATR con ventanas de silicio, germanio o diamante. Se pueden producir reacciones o la unión de proteínas al cristal con los dispositivos de ZnSe (debido a las cargas de la superficie). En ocasiones, este puede ser un efecto deseable, pero con frecuencia no lo es. La mayoría de las publicaciones se basan en celdas de transmisión. Dado que el análisis de proteínas requiere habilidades y consistencia, la formación es esencial para la mayoría de los laboratorios.
La ley de Beer-Lambert se basa en muestras estables y condiciones reproducibles. En el caso de la técnica ATR, se tienen dos preocupaciones. En primer lugar, la muestra debe entrar en contacto con el cristal de manera consistente. Si el material es rugoso o cristalino, debe garantizar la reproducibilidad. Es posible que sea necesario triturar el material para obtener un polvo fino. En segundo lugar, la técnica ATR es superficial, lo que permite examinar la muestra hasta una profundidad de aproximadamente de 1 a 4 micrómetros. En caso de migración adicional del aditivo o la molécula de interés, se perderá la señal. En este caso, la transmisión, que ilumina toda la muestra y todo el grosor, puede ser una opción viable (según el grosor). En determinados casos, la aplicación de presión puede cambiar la señal debido a las variaciones de la cristalinidad o la orientación de las cadenas de polímeros de la muestra. Cualquier conocimiento más profundo requeriría una comprensión de la muestra específica involucrada.