Search Thermo Fisher Scientific
La comprensión de las relaciones estructurales y funcionales dentro de las células y los tejidos vegetales es esencial para la investigación de la biotecnología vegetal y la biología vegetal. Para capacitar su investigación en el análisis de células y tejidos vegetales, disponemos de una amplia gama de reactivos fluorescentes, kits e instrumentos diseñados para satisfacer los retos específicos que presentan los tejidos vegetales.
Del estudio de la morfología de las células y paredes vegetales, los organelos y otros compartimentos celulares hasta los estudios más complejos de regulación y expresión génica, las herramientas y técnicas de análisis de tejidos son importantes no solo para la investigación de plantas básicas, sino también para los programas de mejoramiento de cultivos. Por ejemplo, la demostración del mecanismo de acción de un rasgo (necesario para las presentaciones de aprobación reguladoras) es fundamental para las entidades comerciales que desarrollan nuevas variedades vegetales.
Los reactivos Molecular Probes® incluidos los colorantes Alexa Fluor™, las sondas Qdot®, los ensayos de detección Click-iT® y los antidecolorantes ProLong® son útiles para una gran variedad de especies de plantas y de aplicaciones de investigación de plantas, tales como estudios inmunoquímico, hibridación in situ fluorescente, endocitosis y de transporte, así como experimentos de imagen basados en calcio y otros iones, y muchos más.
Localización de Rubisco en una sección de hoja de maíz con un anticuerpo de conejo anti-rubisco y visualizado con el anticuerpo IgG de cabra anticonejo Alexa Fluor® 488.
Pectina asociada con campos de puntuación primarios de plasmodesmos de células de kiwis. La pectina se etiqueta con un anticuerpo monoclonal anti-pectina y se visualiza con el anticuerpo IgG de cabra antirrata Alexa Fluor® 488.
La citometría de flujo es ideal para el análisis tanto de células y como de partículas subcelulares. Esta plataforma le ofrece la posibilidad de analizar un gran número de parámetros rápida, simultánea y cuantitativamente, produce datos procesables estadísticamente y permite una detección exacta y cómoda de subpoblaciones. Desde que se documentó el primer uso de esta técnica en las plantas hace 40 años, la citometría de flujo se ha convertido en una herramienta esencial para la comprensión de los mecanismos fundamentales y los procesos subyacentes en el cultivo, desarrollo y funcionamiento de las plantas. Entre las aplicaciones clave se incluyen el estudio de los niveles de ploidía (véase la figura a continuación), el mapeo de genomas, la localización de cromosomas específicos de sexo, y los estudios de algas y células vegetales.
Life Technologies ofrece una amplia gama de herramientas de análisis de citometría de flujo incluido el citómetro de focalización acústica Attune® y las sondas fluorescentes:
Póngase en contacto con nosotros acerca de sus necesidades de investigación de botánica. |