DNA Helix
La secuenciación del genoma de plantas permite a los investigadores descubrir la estructura genética de las plantas. Esto resulta fundamental no solo para contestar a preguntas de investigación básica, sino también para diseñar la próxima generación de plantas de cultivo. La secuenciación de genomas de plantas es cada vez más fácil y rentable, incluso para los proyectos de secuenciación de novo orientados hacia la obtención de la secuencia genética primaria de especies vegetales de interés. Life Technologies dispone de una amplia gama de instrumentos de secuenciación, reactivos y software de análisis que le ofrecen unos resultados más rápidos, fiables y precisos.
¿Qué es la secuenciación de novo de plantas?
La secuenciación de plantas de novo hace referencia a la secuenciación y al montaje del genoma de una planta si una secuencia de genoma de referencia Las tecnologías de secuenciación de última generación secuencian millones de bases de una sola vez. Este salto en el rendimiento permite a los investigadores ir más allá de los organismos modelo, así como obtener conocimientos sobre todos los genomas vegetales: un paso crítico a la hora de desenmarañar la complejidad de las plantas.
Soluciones de secuenciación de plantas de novo proporcionadas por Life Technologies
Basada en la secuenciación de semiconductores de iones, el sistema Ion Personal Genome Machine™ (PGM™) y el sistema Ion Proton™ ofrecen unos tiempos de ejecución más rápidos con el precio más asequible que cualquier secuenciador de próxima generación. Estas mejoras dramáticas en la tecnología de secuenciación están cambiando la manera en los biólogos conciben la genómica y están allanando el camino para la próxima ola de descubrimientos agrícolas notables.
Secuenciadores de sobremesa Ion Torrent
Para la secuenciación de novo de cualquier genoma vegetalPara la secuenciación de novo de genomas vegetales de hasta 1 Gb
El secuenciador Ion Proton™ es el primer secuenciador de sobremesa de última generación que ofrece una secuenciación de exomas y genomas de plantas rápida y asequible. Con tecnología de secuenciación de semiconductores de iones y un flujo de trabajo de un solo día similar al sistema Ion PGM™, el sistema Ion PGM™ está preparado para llevar la revolución de la genómica a cada una de las especies de plantas económicamente importantes, el cual ofrece:
  • El secuenciador de genomas más asequible
  • Chip Proton I (166 millones de pocillos) y chip Proton II (660 millones de pocillos) de alto rendimiento
  • Tiempo de ejecución de 2 horas
  • Flujo de trabajo que permite secuenciar un genoma vegetal en un solo día
  • Alta precisión
  • Longitud de lectura de 200 pb
Más información
El secuenciador Ion Personal Genome Machine™ (PGM™) acerca la secuenciación de última generación a los biólogos de todo el mundo, ofreciendo escalabilidad, simplicidad y velocidad:
  • Tiempos de ejecución más rápidos: 90 minutos para una secuenciación de 100 bases en el chip Ion 314™
  • El precio más asequible
  • Alta precisión
  • Longitud de lectura de 200 pb (lecturas con una longitud de bases de hasta 400)
  • 11 millones de pocillos, hasta 1 Gb en el chip Ion 318™
  • Un instrumento, varias aplicaciones: secuenciación de novo, secuenciación de transcriptomas, identificación de genotipos por secuenciación, resecuenciación, etc.
Más información