Search Thermo Fisher Scientific
Los productos de cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific Nunc Lab-Tek y Lab-Tek II proporcionan las características ópticas óptimas que se requieren para la microscopía de gran aumento y el análisis de imágenes confocales.
Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc Lab-Tek | Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc Lab-Tek II | |
---|---|---|
Formatos | 1, 2, 4 y 8 pocillos | 1, 2, 4 y 8 pocillos |
Material de la cámara | Tapa de poliestireno transparente sin asa para facilitar el apilado. | Tapa de poliestireno transparente con asa para facilitar las manipulaciones asépticas. |
Material del cubreobjetos de vidrio | #1 Cubreobjetos vidrio de borosilicato | #1.5 Cubreobjetos vidrio de borosilicato |
Sellador | Silicona de calidad médica no tóxica | Adhesivo acrílico biocompatible |
Cámara extraíble | No | No |
Aplicación de adquisición de imágenes | Microscopios invertidos | Microscopios invertidos |
Pedir ahora | Pedir ahora |