Search Thermo Fisher Scientific
Con diversas opciones y accesorios, podrá perfeccionar la cabina de seguridad biológica Thermo Scientific para cualquier estilo de trabajo, aplicación o entorno de laboratorio. Nuestros accesorios están diseñados y fabricados con la misma atención al detalle y los estándares de calidad que definen nuestras BSC. De esta forma, sabrá que no solo son compatibles, sino que mejorarán su equipo y flujo de trabajo.
Trabajar con comodidad y con una postura saludable mejora la seguridad y facilita el trabajo. Todas nuestras BSC se han diseñado teniendo esto en cuenta. Además, ofrecemos opciones y accesorios adicionales para ir aún más allá. Le recomendamos que incluya en su pedido un soporte base para garantizar una instalación resistente y estable de la BSC. El soporte, además, permite ajustar la altura óptima para su comodidad y seguridad. Elija entre un soporte de altura fija, regulación manual o ajuste eléctrico. A continuación, elija un taburete, reposabrazos y apoyo para pies de diseño ergonómico y adecuados para usted y su forma de trabajo.
Con los taburetes, apoyos para pies y reposabrazos de diseño ergonómico, trabajar con la BSC será una tarea agradable en su laboratorio.
Las cabinas estándar incluyen bandejas de trabajo segmentadas de acero inoxidable o bandejas de trabajo con hendiduras y de una sola pieza necesarias para la certificación según los estándares de diferentes regiones. No obstante, hay un gran número de opciones disponibles para la personalización de acuerdo con sus tareas y aplicaciones. Elija entre una amplia variedad de opciones de superficie de trabajo, incluidas superficies planas o bajas, con amortiguación de vibraciones o de materiales especializados.
Nuestras BSC estándar cuentan con un diseño de doble pared lateral con presión negativa que permite la instalación de válvulas de servicio, SmartPorts para tubos de paso y una gran variedad de opciones de colocación de tomas internas. Nuestras unidades premium disponen de tuberías instaladas en fábrica que permiten conectar piezas adicionales a la parte superior de la BSC para no exceder el espacio que ocupa la cabina.
Además de estos accesorios fijos, ofrecemos accesorios únicos que puede instalar el cliente y que ayudan a organizar su espacio de trabajo. Incluso, le permiten disponer de más espacio dentro y fuera de la BSC. Puede elegir entre diversas válvulas, ganchos y cestillos con los que mejorar la productividad y facilitar sus procesos de trabajo particulares.
Prepare el espacio de trabajo de su BSC para obtener la máxima eficacia y comodidad con accesorios diseñados especialmente y que se adaptan perfectamente a sus necesidades. Nuestros especialistas de BSC están listos para ayudarle a elegir las opciones y los accesorios perfectos para su aplicación.
Filtros HEPA de escape adicionales (AEF), filtros de carbono para aplicaciones microbiológicas y filtros de repuesto para su BSC están disponibles. Encontrará la opción idónea para sus necesidades. Los filtros AEF se pueden instalar en la parte superior de la BSC para proporcionar una filtración de escape acumulativa del 99,99999975 %. Tenga en cuenta que los filtros AEF no son un requisito para BSC con recirculación, incluso en el Reino Unido, donde la norma BS5726 ha sido reemplazada por la norma EN12469 desde el año 2000.
Los filtros HEPA atrapan partículas y productos de riesgo biológico de forma eficaz, pero no atrapan gases ni compuestos químicos tóxicos que pueden utilizarse como complemento en los estudios microbiológicos. En estas aplicaciones, es importante seleccionar una transición a un conducto de extracción para expulsar el aire de extracción al exterior. Disponemos de dos conexiones diferentes que pueden instalarse de tres formas distintas para adaptarse a los requisitos de las instalaciones.