Search Thermo Fisher Scientific
Es normal que la seguridad de las muestras sea su máxima prioridad. Estamos de acuerdo. Representan la razón de ser de su investigación, la esperanza de obtener una respuesta, un avance, tal vez incluso una cura. Las soluciones de monitorización inalámbrica de Thermo Scientific se han diseñado para contribuir a su tranquilidad. Saber que un sistema de monitorización inalámbrica de última generación está supervisando, protegiendo y registrando los datos de los parámetros fundamentales del equipo, y saber que en caso de un fallo eléctrico o mecánico se le notificará de inmediato, proporciona tranquilidad.
Elija entre varias opciones diseñadas para los equipos fijos y la cadena de frío, además de soluciones nuevas basadas en la nube para facilitar el uso de un laboratorio conectado.
Basado en cliente-servidor, fácil de usar, de fácil mantenimiento con un monitor de temperatura mediante conexión WiFi y mucho más.
Supervise y gestione de forma proactiva las temperaturas ambiente y de la cabina, el uso de energía y electricidad y la apertura de puertas
**Insight solo está disponible en Norteamérica.
Monitorice la temperatura directamente desde un smartphone para asegurar que la cadena de frío se mantiene durante el transporte o el almacenamiento.
Módulos Smart-Tracker
Piezas y accesorios Smart-Tracker
Aplicación Smart-Tracker para ordenador
Folletos de Smart-Tracker
Aplicación para dispositivo móvil
iPhone | Android
Smart-Vue Pro | Smart-Vue | Insight | Smart Tracker | |
---|---|---|---|---|
Temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Humedad | ✓ | ✓ | ✓ | |
Presión diferencial | ✓ | |||
CO2 | ✓ | ✓ | ||
Energía | ✓ | |||
Aplicación para dispositivo móvil | ✓ | ✓ | ✓ | |
Conformidad | ISO 17025 (COFRAC) y trazabilidad conforme al NIST | FDA, cGxP | ISA/IED 17025 (Cofrac) | |
Alertas personalizables | ✓ | ✓ | ✓ | |
Funcionamiento mediante batería. | ✓ (fuente de alimentación opcional) | ✓ | ✓ | |
Conectividad | LoRa | 915 Mhz | Wi-Fi/915 Mhz | Bluetooth |
Software | Web/Móvil | Web/Móvil | Web/Móvil | Web/Móvil |
Basado en la nube | ✓ (Fog disponible) | ✓(opcional) | ✓ | ✓ |
Tipos de equipamiento |
|
(monitorización independiente del sensor) |
| Envío (cadena de frío) |
Compruebe usted mismo cómo SmartVue puede resultar útil para su laboratorio
Mejore la protección inalámbrica de las muestras con la monitorización SmartVue: inteligente, sencilla y ampliable. Logre una monitorización en tiempo real y continua 24/7/365 de:
|
|
Acceda a nuestro equipo de expertos en servicios, obtenga información sobre planes de apoyo, formación, recursos de piezas y consumibles y otros servicios de instrumentos. Unity Lab Services proporciona un conjunto de ofertas personalizables para crear una única fuente de servicio de laboratorio integrado, asistencia técnica y gestión de suministros. (Solo EE. UU.)