SNP Genotyping Using Real-Time PCR showcase
¿Cuándo, dónde y en qué condiciones se expresan los genes? ¿Qué desencadena, o impide, esta expresión? Los científicos están descubriendo la sorprendente variedad de productos de transcripción y traslación, y cómo estos diferentes productos de expresión determinan el crecimiento y la salud de un organismo.
Con un contenido cuidadosamente seleccionado, los ensayos y arrays de expresión de genes TaqMan pueden generar datos de alta calidad para una amplia gama de estudios, proporcionando más de 2.3 millones de conjuntos de primers/sondas prediseñados que cubren más de 30 especies.
Aplicaciones comunes de investigación de expresión génica:
PCR en tiempo real
  • Cuantificación de productos de genes
  • Validación de microarrays
  • Análisis de vías
  • Biología del desarrollo
  • Control de calidad y validación de ensayos.
  • Experimentos de ARNip/ARNi
  • Discriminación de número de copia bajo
  • Creación de perfiles de rendimiento medio a alto mediante la plataforma OpenArray
Hemos desarrollado dos compuestos químicos para la cuantificación sensible y precisa de ARNm mediante PCR en tiempo real: La química basada en las sondas TaqMan de Applied Biosystems y la química basada en colorante SYBR de Applied Biosystems.
Flujo de trabajo de expresión génica de PCR en tiempo real:
Aislar el RNA
Isolate RNA
Aislar el RNA utilizando métodos que preservan la integridad del RNA y los perfiles de expresión.
Kits de aislamiento de RNA  Más información›
Kit Una Célula-a-CT
Para el análisis de una sola célula  Solicitar Ahora ›
Kits Células-a-CT
Protocolo rápido y sencillo para la preparación de muestras de RT-PCR sin extracción de RNA.  Solicitar Ahora  ›
Reactivo TRIzol
Prepare RNA intacto de alta calidad a partir de cualquier material biológico  Solicitar ahora›
Kits de aislamiento de miRNA mirVana
Rápido aislamiento de pequeños RNAs Solicitar Ahora ›
Design and optimize primers
Design and optimize primers
Not required for Applied Biosystems TaqMan Assays. These assays have passed our industry leading bioinformatics design criteria.
For SYBR primer design: Primer Express
Reverse transcription
Reverse transcription
Convert your RNA into cDNA, over a wide range of RNA concentrations.
SuperScript IV VILO Master Mix
Two-step master mix for RT-qPCR applications - enabling earlier Ct values and improved data reproducibility, even with inhibitor-containing RNA samples.
Order now ›
Other SuperScript reverse transcriptase formats
Learn more ›
Amplify cDNA
Amplify cDNA
Single Tube TaqMan Gene Expression Assays
Find my Assay ›
Single Tube Custom TaqMan Gene Expression Assays 
Find my Custom Assay ›
TaqMan Gene Expression Array Cards and Plates
Find my Array ›
TaqMan OpenArray Plates
Find my OpenArray ›
TaqMan Real-Time PCR Master Mixes
Find my Master Mix ›
SYBR Green Master Mixes
Amplify your cDNA using Applied Biosystems™ SYBR™ Green master mix & custom primers   Find my Master Mix ›
Custom Primers and Primer Express Software
Design and order custom primers for SYBR Green detection   Find custom primers ›
Run qPCR
Run qPCR
Instruments for real time PCR
Compare instruments ›
QuantStudio 3 Real-Time PCR System
Simple to use for all levels of experience
QuantStudio 5 Real-Time PCR System
Easy controls for optimized experiments
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR System
High flexibility and intuitive design
QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR System
High versatility and intuitive design
QuantStudio 12k Flex Real-Time PCR System
Maximum throughput, flexibility, and scalability
Analyze
Analyze
Process and interpret qPCR data with intuitive software data analysis tools for a range of applications
Applied Biosystems qPCR analysis modules
Learn more ›
ExpressionSuite software
Learn more ›
Aislar el RNA
Isolate RNA
Aislar el RNA utilizando métodos que preservan la integridad del RNA y los perfiles de expresión.
Kits de aislamiento de RNA  Más información›
Kit Una Célula-a-CT
Para el análisis de una sola célula  Solicitar Ahora ›
Kits Células-a-CT
Protocolo rápido y sencillo para la preparación de muestras de RT-PCR sin extracción de RNA.  Solicitar Ahora  ›
Reactivo TRIzol
Prepare RNA intacto de alta calidad a partir de cualquier material biológico  Solicitar ahora›
Kits de aislamiento de miRNA mirVana
Rápido aislamiento de pequeños RNAs Solicitar Ahora ›
Design and optimize primers
Design and optimize primers
Not required for Applied Biosystems TaqMan Assays. These assays have passed our industry leading bioinformatics design criteria.
For SYBR primer design: Primer Express
Reverse transcription
Reverse transcription
Convert your RNA into cDNA, over a wide range of RNA concentrations.
SuperScript IV VILO Master Mix
Two-step master mix for RT-qPCR applications - enabling earlier Ct values and improved data reproducibility, even with inhibitor-containing RNA samples.
Order now ›
Other SuperScript reverse transcriptase formats
Learn more ›
Amplify cDNA
Amplify cDNA
Single Tube TaqMan Gene Expression Assays
Find my Assay ›
Single Tube Custom TaqMan Gene Expression Assays 
Find my Custom Assay ›
TaqMan Gene Expression Array Cards and Plates
Find my Array ›
TaqMan OpenArray Plates
Find my OpenArray ›
TaqMan Real-Time PCR Master Mixes
Find my Master Mix ›
SYBR Green Master Mixes
Amplify your cDNA using Applied Biosystems™ SYBR™ Green master mix & custom primers   Find my Master Mix ›
Custom Primers and Primer Express Software
Design and order custom primers for SYBR Green detection   Find custom primers ›
Run qPCR
Run qPCR
Instruments for real time PCR
Compare instruments ›
QuantStudio 3 Real-Time PCR System
Simple to use for all levels of experience
QuantStudio 5 Real-Time PCR System
Easy controls for optimized experiments
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR System
High flexibility and intuitive design
QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR System
High versatility and intuitive design
QuantStudio 12k Flex Real-Time PCR System
Maximum throughput, flexibility, and scalability
Analyze
Analyze
Process and interpret qPCR data with intuitive software data analysis tools for a range of applications
Applied Biosystems qPCR analysis modules
Learn more ›
ExpressionSuite software
Learn more ›
Alternativas y opciones al realizar la expresión génica utilizando PCR en tiempo real (qPCR) o PCR digital
  •  
  • Formatos de ensayo de expresión génica TaqMan
    Formatos disponibles en opciones preconfiguradas, configurables o personalizadas basadas en sus necesidades de investigación, rendimiento y número de objetivos.
  • PCR Digital (dPCR)
    Detección de objetivos raros y cuantificación absoluta de estándares de ácido nucleico y bibliotecas de secuenciación de próxima generación
  • TaqMan PreAmp Master Mix
    Amplifique su cDNA antes de usarlo para la reacción de PCR en tiempo real. Aumentará la cantidad de cDNA disponible para reacciones posteriores sin crear sesgo en la cantidad relativa de cDNA representada en su muestra. Este método se puede utilizar para ayudar a habilitar estudios de una célula.
  • Reactivos de RT-PCR en un solo paso 
    Al combinar los reactivos de transcripción inversa (RT) y amplificación de PCR en tiempo real (qPCR) en una sola reacción, puede reducir el número de manipulaciones prácticas requeridas, así como el tiempo total para procesar sus muestras y obtener datos. Es ideal para situaciones donde se están analizando muchas muestras para algunos objetivos, o al automatizar sus experimentos con sistemas de manejo de líquidos. Un inconveniente potencial es que todo el cDNA se usa en la qPCR, por lo que no queda nada para su uso posterior.
  • Kits de Células-a-TC  y otros productos integrados de preparación de muestras/PCR en tiempo real  
  • Estos productos eliminan la necesidad de purificación de ácidos nucleicos, creando protocolos experimentales mucho más simples y reduciendo el esfuerzo para la preparación de muestras a solo unos minutos.                                                                                    