Search Thermo Fisher Scientific
La investigación biológica a menudo requiere el uso de etiquetas moleculares que se unen de forma covalente a una proteína de interés a fin de facilitar la detección o la purificación de una proteína etiquetada y sus miembros de unión. Las estrategias de etiquetado dan lugar a la unión covalente de moléculas diferentes, incluidas la biotina, las enzimas indicadoras, los fluoróforos e isótopos radiactivos, a la proteína objetivo o las secuencias de nucleótidos. Aunque hay varios tipos de etiquetas disponibles, sus usos diversos son preferibles para aplicaciones específicas. Por lo tanto, el tipo de etiqueta y la estrategia de etiquetado utilizados deben analizarse cuidadosamente y adaptarse para cada aplicación.
Ofrecemos distintos reactivos y kits de etiquetado para etiquetar un anticuerpo u otra proteína a fin de hacer una sonda fluorescente, un conjugado enzimático, un reactivo de unión biotinilado o un trazador etiquetado con yodo para detectar proteínas en tejidos, células o ensayos bioquímicos.
Kits y reactivos de biotinilización para etiquetar químicamente anticuerpos, proteínas y péptidos en grupos funcionales de aminoácidos determinados para crear anticuerpos etiquetados u otras sondas biotiniladas de unión de afinidad con estreptavidina, purificación y detección.
Colorantes fluorescentes activados y kits para el etiquetado de anticuerpos o grupos funcionales de proteína con FITC, fluoresceína, rodamina, o colorantes Alexa Fluor® y DyLight™ para crear sondas moleculares para la adquisición de imágenes de fluorescencia
Ofrecemos distintos kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos para la unión directa de la amplia gama de colorantes y etiquetas muy fluorescentes, incluidos los colorantes Alexa Fluor®, DyLight® Fluor, etiquetas Qdot®, colorantes tándem de APC y R-ficoeritrina (R-PE), y biotina.
Aminoácidos modificados mediante una azida bioortogonal, azúcares y otros compuestos para la incorporación metabólica en proteínas y macromoléculas para permitir el etiquetado y la conjugación quimioselectiva con reactivos de fosfina o alquino mediante la ligación química de Staudinger.
La peroxidasa de rábano picante (HRP), fosfatasa alcalina (AP) y otras enzimas sustrato en formato purificado, activado y de kit están disponibles para la conjugación de proteínas y para la preparación de anticuerpos conjugados para inmunoensayos.
La yodación utiliza los compuestos de adición de la tirosina y los recipientes de activación del tirosilo (que sustituyen a los reactivos de oxidación T de la cloramina) para etiquetar de manera eficaz las proteínas y otras moléculas con yodo radioactivo, para su uso como trazadores y sondas.
Pruebe los reactivos de alta calidad, que ofrecen formulaciones de gran calidad para determinados reactivos de modificaciones químicas que se han caracterizado especialmente para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos resultan esenciales.