Search Thermo Fisher Scientific
Los experimentos ARNi in vivo son más difíciles que sus equivalentes in vitro debido a los altos niveles de las ribonucleasas presentes en todos los fluidos corporales. Estas dificultades añadidas precisan el uso de análisis de ARNip in vivo Ambion® para obtener resultados reproducibles en vivo. Los análisis de ARNip in vivo Ambion® conservan todas las características de Silencer Select, incluidas potencia, especificidad y eficacia, y proporcionan mayor estabilidad y seguridad en los estudios con animales.
Order now | Order now | Order now | |
Cost-effective siRNA | High knock-down | Highest knock-down, prolonged nuclease stability | |
---|---|---|---|
Silencer® siRNA Learn more > | Stealth RNAi™ siRNA Learn more > | Ambion® In Vivo siRNA | |
Relative % Knockdown | Moderate | High | Highest |
Nuclease Resistance (w/o Delivery Agent) | <5 min in 90% Mouse Serum | ~12 hours in 90% Mouse Serum | >48 hours in 90% Mouse Serum |
Recommended Dosing with Invivofectamine 2.0 | >10.0 mg/kg | ~7.0 mg/kg | ~3.0 mg/kg |
Target Specificity | Moderate | High | Highest |
Innate Immune Response | Minimum | Minimized through chemical modifications | Minimized through chemical modifications |
Molecular Format | Unmodified 21-bp duplex with overhangs | Modified 25-bp duplex with no overhangs | LNA modified 21-bp duplex with overhangs |
Custom Tool | Custom Silencer® siRNA | Custom Stealth RNAi™ siRNA | Custom Ambion® In Vivo siRNA |
Recommended Catalog # | AM16231: siRNA In Vivo Custom 250 nmol | 100001866: RNA - Stealth 20 nmol In Vivo | 4457308: Ambion In Vivo Pre-DGN HPLC, 250 nmol |
Si tiene cualquier pregunta sobre productos o pedidos, póngase en contacto con nosotros en RNAiresearcher@lifetech.com