Search Thermo Fisher Scientific
Mejore su productividad y optimice los resultados con nuestros productos de procesamiento y preparación de muestras. Fabricadas teniendo en cuenta el valor de sus muestras, nuestra selección de placas y cierres de alta calidad está disponible en placas de polipropileno de 48, 96 y 384 pocillos.
Diseñadas para optimizar el rendimiento, las características de las placas de almacenamiento y procesamiento de muestras están fabricadas con materiales de polipropileno virgen y pueden utilizarse en procesos de automatización. Ideal para el procesamiento y almacenamiento de muestras de laboratorio, nuestra extensa selección de placas de pocillos profundos y micropocillos, tapas para placas, cierres de placas, cierres térmicos y cierres adhesivos se adaptan perfectamente a sus aplicaciones y necesidades de flujo de trabajo particulares.
Los compuestos, células y reactivos de alto valor requieren el material más inerte para reducir el riesgo de interactuar con cualquier aspecto del recipiente de almacenamiento. Nuestras placas de alta calidad se fabrican con un estricto control de calidad en el que se utilizan únicamente resinas de polipropileno virgen de calidad médica. Este material inerte garantiza bajos niveles de sustancias extraíbles y lixiviables y es apto para su uso con DMSO, etanol e isopropanol. Y debido a que el polipropileno es naturalmente de baja adherencia, nuestras placas son compatibles con aplicaciones exigentes, como biología molecular, pruebas de diagnóstico y aquellas en las que el procesamiento de ácidos nucleicos requiere características especiales de rendimiento de las placas.
Todas nuestras placas de procesamiento y almacenamiento de muestras están diseñadas para ayudar a garantizar la integridad de las muestras y ayudar a mejorar la eficacia del flujo de trabajo. Nuestras placas incorporan una rejilla alfanumérica para referenciar la ubicación de las muestras en el trabajo manual. Las placas Thermo Scientific Nunc incorporan una innovadora tecnología de pared compartida para aumentar el volumen combinado con una altura total menor de la placa que optimiza la capacidad de almacenamiento. El borde elevado en la parte superior de cada pocillo permite un sellado adhesivo y térmico más fiable y el diseño de la geometría del faldón alrededor de la placa proporciona un apilamiento estable en el almacenamiento. Las ranuras de automatización moldeadas en el faldón y la cubierta optimizan la compatibilidad con los brazos y las pinzas robóticas. Por último, nuestras placas están certificadas como sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni endotoxinas, y cuentan con un nivel garantía de esterilidad (SAL) de 10-6.
Nuestra gama de placas está estructurada para ofrecer a los clientes productos que se adaptan perfectamente a sus necesidades de flujo de trabajo y aplicaciones específicas, a la vez que ofrecen siempre garantía de calidad, rendimiento y valor. Todas nuestras placas están diseñadas de acuerdo con las directrices ANSI/SLAS y son compatibles con procesos manuales y automatizados. Seleccione la placa que se adapte mejor a sus necesidades:
Criterios de selección | Opciones disponibles |
---|---|
Nivel de esterilidad | No estéril Estéril (SAL) de 10-6. Sala limpia certificada: sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR |
Formato | 48 pocillos 96 pocillos 384 pocillos |
Forma del pocillo | Cuadrado: Maximiza el volumen en el tamaño SBS Redondo: Maximiza la mezcla de muestras
|
Geometría del fondo del pocillo | Redondo (U): Para mejorar la mezcla y resuspensión de las muestras Cónico/piramidal (V): Para mejorar la recuperación de la muestra, volumen muerto reducido Husillo (V): Prácticamente elimina el volumen muerto |
Los clientes que utilizan procesos manuales apreciarán los toques de diseño de calidad, como las rejillas alfanumérica integradas para el seguimiento, un borde más alto para facilitar el sellado y las estrías elevadas para un apilamiento más fácil y estable. Pero quizás la característica más importante es que toda nuestra gama de placas cumple con la recomendación del American National Standards Institute (ANSI/SBS 1-2004) de permitir la automatización del flujo de trabajo. Seleccione cualquier placa Thermo Scientific y contará con la garantía de que está lista para su incorporación en procesos automatizados, ya sea con código de barras y seguimiento, sellado o manipulación de líquidos; además, también es compatible con equipos de automatización. No tendrá que cambiar la selección de placas a medida que su actividad crezca, escale o incorpore nuevos procesos.
Una gama de tapones, alfombrillas de cierre, cintas de sellado y cierres térmicos Thermo Scientific le ofrece opciones fiables para mantener la integridad del contenido de las placas, lo que le permitirá procesar y almacenar sus muestras con confianza.
Tipo de cierre | Características principales | Opciones disponibles | ||
---|---|---|---|---|
Alfombrillas de cierre
| Resistencia a productos químicos Resistencia a temperaturas bajas de hasta -80 °C Protección del contenido frente a la evaporación Protección frente a contaminación
| Perforable Precortada Diferentes colores Estéril Ajuste de pocillos redondos o cuadrados Alfombrillas de cierre, tiras o tapones individuales
| ||
Cierres térmicos
| Sellado rápido y seguro Seguros para muestras sensibles a la temperatura Diseñados para un rendimiento fiable con instrumentos Thermo Scientific ALPS
| Perforable Desprendible Lámina o transparente Láminas o rollos Aptas para PCR y qPCR Transpirable | ||
Tapas
| Muescas para una orientación rápida Las tapas robóticas maximizan el espacio y la facilidad de manipulación
| Altura de la tapa Configuración de esquinas Anillos de condensación Barrera de evaporación Estéril
| ||
Cierres adhesivos (cintas)
| Amplia gama de cierres adhesivos para todos los tipos de ensayo, incluidas aplicaciones estériles y permeables al gas Eficaz para todos los formatos de microplacas El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto, pero forma una fuerte unión con la placa al aplicar presión Intervalo de temperatura de -80 a 150 °C
| Tipo de material de cierre Estéril Sin ADNasa ni ARNasa Plateado, blanco, negro o transparente PCR, qP y sellado térmico |
Para uso general de laboratorio.