Search Thermo Fisher Scientific
Para facilitar la selección, nuestros productos se organizan en tres categorías generales: Tubos criogénicos manuales estándar, tubos compatibles con la automatización y tubos de almacenamiento abiertos en la parte superior y compatibles con automatización para aplicaciones de almacenamiento no criogénicas.
Tubos criogénicos manuales estándar | Tubos criogénicos compatibles con la automatización | Tubos de almacenamiento abiertos en l aparte superior y compatibles con la automatización para su uso con tapones Septa | |
![]() | ![]() | ||
Líneas de productos | |||
---|---|---|---|
Nalgene, Nunc | Tubos universales con tapón de rosca Matrix y Nunc | Matrix con la parte superior abierta | |
Descripción | |||
Ideal para el procesamiento manual de muestras y el almacenamiento en formato criobox estándar. | Diseñados para procesos escalables y compatibles con la automatización y con varias tecnologías de creación de códigos de barras para lograr un seguimiento y una identificación de muestras fiables. | Tubos de almacenamiento abiertos en la parte superior y compatibles con la automatización fáciles de usar en la gama de conservación a temperatura ambiente o frío. Permite la perforación recurrente y mantiene la integridad del sellado. | |
Aplicaciones de almacenamiento de muestras típicas | |||
Células Cultivo celular por productos Fluidos biológicos y derivados Tejidos Materiales genómicos Proteínas | Células Cultivo celular por productos Fluidos biológicos y derivados Tejidos Materiales genómicos Proteínas Moléculas pequeñas | Moléculas pequeñas Materiales genómicos | |
Códigos de barras | |||
1D (lado) + código que pueden leer las personas (lado) | 2D (parte inferior) 1D + código que pueden leer las personas (lado)* 2D que pueden leer las personas (parte inferior)* | 2D (parte inferior) 1D + código que pueden leer las personas (lado)* Alfanumérico | |
mín. | |||
De 1 ml a 15 ml | De 0,2 ml a 12 ml | 0,5 ml, 0,75 ml, 1,4 ml | |
Formato de almacenamiento | |||
Criobox | Gradilla ANSI/SLAS de 24, 48, 96 vías Criobox | Gradilla ANSI/SLAS de 96 vías | |
Intervalo de temperatura | |||
Muestras congeladas a nitrógeno líquido en fase vapor** | Muestras congeladas a nitrógeno líquido en fase vapor* | Ambiente a una temperatura de -80 °C* |
*Los rangos de temperatura se basan en el material de los tapones DuraSeal y SepraSeal. La temperatura mínima del material de los tapones DuraSeal está aprobada a -80 °C; en el caso de los tapones SepraSeal, la temperatura aprobada es de -60 °C.
** Los tubos también se pueden utilizar en nitrógeno líquido cuando están protegidos por CryoFlex