SepraSeal Caps
Los septos Thermo Scientific Matrix SepraSeal permiten la colocación de tapones individual en tubos, además de la colocación de 96 septos a la vez y del almacenamiento a -20 °C.
  • Disponible en formato esterilizado, no esterilizado, sólido o precortado y en diversos colores para una identificación visual de muestras rápida
  • Los sellos macizos se pueden extraer para el acceso a la muestra con la herramienta de extracción de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal o bien perforarse una vez
  • Para aplicaciones con acceso repetido a las muestras, Matrix SepraSeal precortado se puede perforar, aplicando muy poca presión, con equipos automatizados de manipulación de líquidos sin que se pierda la integridad del sellado gracias al cierre de autosellado.
Para obtener los mejores resultados, aplique alfombrillas de tapones con el Thermo Scientific SuperSealer
Información sobre pedidos
  • Diseñados para el almacenamiento a hasta -20 °C
  • Los sellos macizos se pueden extraer para el acceso a la muestra con la herramienta de extracción de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal o bien perforarse una vez
  • Diseñados para el almacenamiento a hasta -20 °C, esterilizados
  • Los sellos macizos se pueden extraer para el acceso a la muestra con la herramienta de extracción de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal o bien perforarse una vez
  • Diseñados para el almacenamiento a hasta -20 °C
  • Los Matrix SepraSeal cortados se pueden perforar, aplicando muy poca presión, con equipos automatizados de manipulación de líquidos sin que se pierda la integridad del sellado gracias al cierre de autosellado
  • Diseñados para el almacenamiento a hasta -20 °C, esterilizados
  • Los Matrix SepraSeal cortados se pueden perforar, aplicando muy poca presión, con equipos automatizados de manipulación de líquidos sin que se pierda la integridad del sellado gracias al cierre de autosellado
  • Diseñados para el almacenamiento a hasta -20 °C
  • Los sellos macizos se pueden extraer para el acceso a la muestra con la herramienta de extracción de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal o bien perforarse una vez
  • Diseñados para el almacenamiento a hasta -20 °C, esterilizados
  • Los sellos macizos se pueden extraer para el acceso a la muestra con la herramienta de extracción de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal o bien perforarse una vez
  • Diseñados para el almacenamiento a hasta -20 °C
  • Los Matrix SepraSeal cortados se pueden perforar, aplicando muy poca presión, con equipos automatizados de manipulación de líquidos sin que se pierda la integridad del sellado gracias al cierre de autosellado
  • Diseñados para el almacenamiento a hasta -20 °C, esterilizados
  • Los Matrix SepraSeal cortados se pueden perforar, aplicando muy poca presión, con equipos automatizados de manipulación de líquidos sin que se pierda la integridad del sellado gracias al cierre de autosellado