從驗證過、可供選購的即時定量PCR檢測試劑中自由挑選,訂製專屬於您的Applied Biosystems TaqMan SARS-CoV-2突變檢測套組,立即獲得您的實驗結果並隨時為未來做好準備。這種可擴展的解決套組靈活性高,您可以操作小規模的樣品、或批次分析數百個樣品,同時鑑定單一或多種突變,全程只需要在您現有的即時定量PCR儀器上進行。
洽詢價格    
TaqMan SARS-CoV-2 突變檢測套組,特點包括:
  • 便利性—使用您現有的即時定量PCR儀器即可對 SARS-CoV-2 待檢樣品進行後續檢測。
  • 擴展性—可選擇小量或者針對數百個樣品進行批次分析,鑑別出單一或多種突變。
  • 獨特且簡化的實驗流程—搭配我們黃金標準 TaqMan SNP 基因分型檢測試劑與一步式(1-step) RT-PCR 反應,從RNA到實驗結果產出僅需1個多小時。
產品詳情
目標從驗證過 v、可供選購的 即時定量PCR SNP 檢測試劑中自由挑選,訂製專屬於您的Applied Biosystems TaqMan SARS-CoV-2突變檢測套組
試劑設計
設計具有序列專一性的前置引子(forward primer)和反置引子(reverse primer),以擴增目標序列區域。反置引子同時啟動了SARS-CoV-2 基因組 RNA的反轉錄。每組檢測試劑盒包括兩種帶有非螢光遮蔽物 (nonfluorescent quenchers, NFQ) 的 TaqMan MGB (minor groove binder) 探針:
  • VIC染料標定探針:用於偵測參考序列
  • FAM染料標定探針:用於偵測突變序列
  • 可供選購的規格可進行 375 次反應 
    可進行 1,250 次 反應 
    樣品類型於 SARS-CoV-2 樣品中萃取的 RNA,CT  值小於或等於  30 
    反應時間由 RNA 萃取到獲得實驗結果約需1小時10分鐘。
    儀器設備可兼容於任何 即時定量PCR 儀器 ,如Applied Biosystems 75007500 Fast Dx7500 Fast、 QuantStudio 5和 QuantStudio 7 系統 。
    適用軟體QuantStudio Design & Analysis Software (搭載基因型分析模組) v2.5或更新的版本。
    工作流程
    效能表現
    我們經驗證的即時定量PCR檢測試劑,能針對 SARS-CoV-2 突變株提供可信賴的分析結果。以下為使用 QuantStudio Design & Analysis Software (搭載基因型分析模組) v2.5顯示的結果分群圖。由這些分群圖可明顯分辨,野生型樣品(x軸上紅點)和突變樣品(y軸上藍點)。
    工作原理
    首先從 SARS-CoV-2 陽性樣本中分離 RNA,我們特有工作流程結合黃金標準 Applied Biosystems TaqMan SNP 基因分型分析與一步式 RT-PCR,來檢測您的樣本中是否存在已知突變。
    本段影片中,我們將向您展示這種一步式 RT-PCR 的工作原理,以及您的實驗結果將以何種方式呈現。
    培訓支持
    本課程包含兩段簡短的教學影片,您將了解:
    • SARS CoV-2 突變檢測套組的儀器軟體設定
    • 使用 Applied Biosystems Design & Analysis Software v2.5 或最新版 (搭載基因分型分析模組),來對Applied Biosystems即時定量 PCR 儀器的輸出檔案進行數據分析。
    前往 thermofisher.com/educationconnect 登錄您的帳戶、或建立一個新帳戶! 
    分析軟體
    關於您的實驗設置及分析結果的提與技巧
    在本段短片中,您將學習:
    1. 如何在您的儀器軟體中設定基因分型分析
    2. 如何設定您的反轉錄實驗步驟
    3. 如何在設定基因分型分析時,選擇您的即時數據資料
    4. 如何查看實驗結果和讀取分群圖
    透過搭載基因分型分析模組的 QuantStudio Design & Analysis Software v2.5 或最新版本,進行後續分析。
    • 英國公共衛生行動中採用了基於 RT‑PCR 的基因分型分析快速跟踪 SARS-CoV-2 變體和突變分析。
    • 使用靶向 RT-PCR SARS CoV-2 突變檢測套組可以快速高效的檢測SARS-CoV-2突變情況。
    • 對比TaqMan 和 TIB Molbiol SARS-CoV-2 基因分型檢測在S 基因靶失敗中鑒定 B.1.1.7。
    • 中歐地區利用 SGTF 和 一組含七种相關突變 RT-PCR SNP 檢測套組從而快速監測SARS-CoV-2。
    • 基於真實世界觀測數據的與SARS-CoV-2 變異體相關聯的流行病學和生物學。
    查看海報
    訂購資訊
    若要進行 TaqMan SARS-CoV-2 突變檢測套組,您將需要訂購以下產品:
    sars-covid2-mutation-panel-order
    最受歡迎的基本檢測僅提供單一標準規格,可偵測常見的變異株。
    客製化檢測提供兩種包裝規格,交貨準備時間較長。
    我們最近修改了命名系統: 基因。突變。參考密碼子。突變密碼子。
    例如: S.D215G.GAT.GGT
    備註:若為多重核苷酸缺失(multi-nucleotide deletion),參考密碼子和突變密碼子將不在命名系統之內。(如:S.delH69V70)
    新的 Omicron 變異突變檢測: G339DQ493R, T547K, A2710T, and T13195C
    與該出版物相關的檢測方法,一種用於檢測 SARS-CoV-2 變異體, 快速監測循環變異,監測具有生物學意義的突變,以及早期檢測緊急變異體,例如 E. Lai, D. Becker 等科學家對Omicron的檢測, ,具體請看下方標藍的內容。
    由於檢測引物和探針序列 (S477N, T478K, Q493R, P681H, 和delH69V70)下的相鄰突變,我們目前使用的一些 TaqMan SARS-CoV-2 突變檢測套組可能面對新型的 Omicron 變異體時效能有所降低。進一步的技術評估正在進行中,以瞭解相鄰突變是否會影響效能。選擇突變檢測套組時,如需幫助,請聯絡我們
    頂級檢測試劑
    The TaqMan SARS-CoV-2 突變檢測套組頂級檢測試劑 AIF 文檔可以在下方的參考資料部分查閱。
    突變WHO 標籤相關變體最早記錄的樣本大小SKU數量
    S.D215G.GAT.GGT
    Beta
    B.1.351
    South Africa
    1,250 rxn
    A51823
    S.D614G.GAT.GGT 
    多樣性
    B.1.1.207, P.1, B.1.1.33, B.1.1.7, B.1.177, B.1.258, B.1.351, B.1.525, Mink variant 
    Nigeria, United Kingdom, South Africa, Brazil / Amazon
    1,250 rxn
    A51818
    S.delH69V70 
    Alpha
    B.1.1.7, B.1.258, B.1.525  
    United Kingdom
    1,250 rxn
    A51808
    S.delY144 
    Alpha
    B.1.1.7 
    United Kingdom
    1,250 rxn
    A51817
    S.E484K.GAA.AAA
    Beta,
    Gamma,
    Eta
    P.1 ,B.1.1.33, B.1.351, B.1.525
    South Africa, Brazil
    1,250 rxn
    A51813
    S.E484Q.GAA.CAA
    Delta
    (absence
    of this
    mutation)
    B.1.617, B.1.617.1, B.1.617.3
    India
    1,250 rxn
    A51820
    S.F888L.TTT.CTT
    Eta
    B.1.525
    20A/S:484K United Kingdom
    1,250 rxn
    A51827
    S.K417N.AAG.AAT 
    Beta
    B.1.351 
    South Africa
    1,250 rxn
    A51814
    S.K417T.AAG.ACG 
    Gamma
    P.1 
    Brazil / Amazon
    1,250 rxn
    A51815
    S.L18F.CTT.TTT
    Gamma
    P.1, B.1.351
    South Africa, Brazil/Amazon
    1,250 rxn
    A51830
    S.L452R.CTG.CGG
    Delta,
    Epsilon
    B.1.617, B.1.617.1, B.1.617.2, B.1.617.3, B.1.429
    India, California
    1,250 rxn
    A51819
    S.N439K.AAC.AAA
    B.1.258
    1,250 rxn
    A51825
    S.N501Y.AAT.TAT 
    Alpha,
    Beta,
    Gamma
    P.1, B.1.1.7, B.1.351 
    United Kingdom , South African, Brazil / Amazon
    1,250 rxn
    A51812
    S.P681H.CCT.CAT
    Alpha
    B.1.1.207, B.1.1.7 
    Nigeria, United Kingdom
    1,250 rxn
    A51816
    S.P681R.CCT.CGT
    Delta
    B.1.617.1, B.1.617.2, B.1.617.3
    India
    1,250 rxn
    A51822
    S.S13I.AGT.ATT
    Epsilon
    B.1.427, B.1.429
    California
    1,250 rxn
    A51828
    S.S477N.AGC.AAC
    lota
    B.1.526
    New York
    1,250 rxn
    A51824
    S.T20N.ACC.AAC
    Gamma
    P.1 
    Brazil / Amazon
    1,250 rxn
    A51821
    S.V1176F.GTT.TTT
    P.2
    巴西
    1,250 rxn
    A51826
    Custom assays
    AIF 文件包含在試劑貨運中。
    突變WHO 標籤相關變體最早記錄的樣本Assay ID貨號
    A49785
    375 rxn
    貨號
    A49786
    1250 rxn
    Orf1ab.A13057T
    Mu
    B.1.621
    Colombia
    CVXGPV9
    orf1.A1708D.GCT.GAT
    Alpha
    B.1.1.7
    United Kingdom
    CVYMJF3
    S.A222V.GCT.GTT
    B.1.177
    CVMFWVP
    orf1ab.A2710T
    Omicron
    B.1.1.529
    不同國家
    CVZTDZ7
    CoV1.A28272T
    Mu
    B.1.621
    Colombia
    CV2W7KZ
    S.A570D.GCT.GAT
    Alpha
    B.1.1.7
    United Kingdom
    CVU62RC
    S.A701V.GCA.GTA
    Beta
    B.1.351
    South Africa
    CVZTDZZ
    N.D3L.GAT.CTA
    CVDJXE9
    S.D80A.GAT.GCT
    Beta
    B.1.351
    South Africa
    CV32Z6V
    S.delL242.244L
    Beta
    B.1.351
    South Africa
    CV2W7KX
    S.E583D.GAG.GAT*
    B.177
    CVU62RD
    S.E583D.GAG.GAC*
    B.177
    CVWCWCA
    S.EFR156-158G
    Delta
    B.1.617.2
    India
    CVPRJZM
    S.F157L.TTC.TTA
    A.23
    CVGZE4Y
    S.F157S.TTC_TCC
    Iota
    B.1.526
    United States
    CVTZ76G
    S.G339D.GGT_GAG
    Omicron
    B.1.1.529
    不同國家
    CV47VRX
    S.G446V.GGT.GTT
    CV2W7KY
    S.G769V.GGA.GTA
    CVPRJZK
    S.H66D.CAT.GAT
    CVCE3VC
    ORF1.K1795Q.AAA.CAA
    CVAAAAE
    S.L452Q.CTG.CAG
    Lambda
    C.37
    Mink
    CVKA3AV
    S.N450K.AAT.AAG
    B.1.214
    CVXGPV7
    S.N460K.AAT.AAA*
    CV7DPCR
    S.N460K.AAT.AAG*
    CV9HHWN
    S.N460T.AAT.ACT
    CVZTDZ2
    P5743S.CCA_TCA
    Mu
    B.1.621
    Colombia
    CVYMJF6
    orf8.Q27ST.CAA.TAA
    Alpha
    B.1.1.7
    United Kingdom
    CVRWEKG
    S.Q493R.CAA_CGA
    Omicron
    B.1.1.529
    不同國家和地區
    CVH49P2
    S.Q52R.CAG.CGG
    Eta
    1.525
    CV47VRU
    S.Q613H.CAG.CAT
    A.23
    CV32Z6W
    S.Q677H.CAG.CAT*
    Eta
    1.525
    CVRWEKH
    S.Q677H.CAG.CAC*
    Eta
    1.525
    CVTZ76F
    S.R246I.AGA.ATA
    Beta
    B.1.351
    South Africa
    CV7DPCP
    S.R346K.AGA_AAA
    Mu
    B.1.621
    Colombia
    CVZTDZ3
    S.S982A.TCA.GCA
    Alpha
    B.1.1.7
    United Kingdom
    CVXGPV6
    S.Y145H.TAC.CACDelta +AY.4.2IndiaCVFVKJ7
    T1055A.ACA_GCA
    Mu
    B.1.621
    Colombia
    CV32Z6X
    orf1ab.T13195C
    Omicron
    B.1.1.529
    不同國家和地區
    CVWCWCF
    S.T19R.ACA.AGA
    Delta
    B.1.617.2
    India
    CVXGPWD
    S.T478K.ACA.AAA
    Delta
    B.1.617.2
    CVNKRFP
    S.T547K.ACA.AAA
    Omicron
    B.1.1.529
    Various countries
    CVYMJGA
    S.T716I.ACA.ATA
    Alpha
    B.1.1.7
    United Kingdom
    CVWCWA9
    S.T95I.ACT_ATT
    Iota, Mu
    B.1.526, B.1.621.1
    United States, Colombia
    CVRWEKJ
    S.V367F.GTC.TTC
    A.23
    CVEPRY6
    S.W152L.TGG.TTG
    R.1
    CVH49PW
    S.Y453F.TAT.TTT
    B.1.1.298
    Mink
    CVNKRFM
    *建議同時執行兩種檢測方式。變異株可能擁有兩組不同的突變密碼子,而導致相同的胺基酸改變。請參閱上表的命名系統,了解每個突變和相關變異株。
    更多產品需求
    預混液
    對 GeneArt strings 有興趣?聯繫我們了解更多選擇
    推薦的質控品 (controls)