Search Thermo Fisher Scientific
即時精準的煤礦粉塵量測扮演關鍵角色,協助向礦工提供資料,以利採取適當行動減少暴露於煤塵中的可能。Thermo Scientific™ PDM3700 個人粉塵監測器可協助確保可呼吸性粉塵偏移平均值不超過規範限制。PDM3700 監測器扮演第一線的防禦角色,協助預防黑肺症等嚴重的長期健康問題。
礦業社群、MSHA、NIOSH 及 Thermo Fisher Scientific 已經合作十年以上時間,協助保護礦工健康。舊型 CPDM 機種 Thermo Scientific™ PDM3600,透過最佳化設計使其更符合人體工學、重量輕巧,並升級因應 MSHA 及 NIOSH 更嚴格的微粒規範。新型 Thermo Scientific PDM3700 個人粉塵監測器是唯一滿足 30 CFR Part 74 CPDM 儀器要求的裝置,可遵循 MSHA 粉塵規定。
NIOSH (TC-74CPDM-02) | FCC Part 15 subpart B |
MSHA (18-A140015-0) | UN T1-T8 |
賓夕法尼亞州 BFE 2-15 | ANSI/UL |
EN61326-1:2005 | 30 CFR Part 74 |