TSQ 9610 GC-MS/MS 特色
對量化績效擁有銳不可當的信心
提供微微微克 (attogram) 等級靈敏度和一流的選擇反應監測 (SRM) 效能,TSQ 9610 GC-MS/MS 系統能隨著您運行樣品,持續符合所需偵測極限。視您對靈敏度的需求,選擇穩健的 Thermo Scientific ExtractaBrite 離子源或超靈敏、超可靠的 Thermo Scientific Advanced Electron Ionization (AEI) 離子源。
與先前的設計相比,XLXR 電子倍增偵測器可將動態範圍擴充兩倍。擴充的動態範圍功能讓實驗室能結合各種方法,包括校正曲線擴展,以及在單次作業中分析低濃度和高濃度的化合物。
對正常運作時間信心充沛,實現全時生產力
TSQ 9610 GC-MS/MS 系統專為高通量應用中的複雜樣品基質所設計。將 NeverVent 技術與真空探針聯鎖 (VPI) 和 V-Lock 來源插頭結合使用,可以在不排空質譜儀的情況下執行預定維護作業,例如更換管柱和離子源清潔,從而延長正常運作時間。NeverVent 技術可用於 Thermo Scientific ExtractaBrite 和 Thermo Scientific NeverVent Advanced Electron Ionization (NV-AEI) 兩種來源。
對您的投資擁有銳不可當的信心
快速儀器部署可縮短獲得結果和產生營收的時間。因此 TSQ 9610 三段四極桿 GC-MS/MS 系統提供全方位的自動化工具組,可讓使用者在從其他平台轉換、開發方法及分析樣品時享有順暢的體驗。此內建智慧功能可減少操作員人訓練的需求與時間,發揮完整生產力,快速達到投資報酬率 (ROI)。
對樣品處理量的信心無人能敵
最大化樣品處理量是準時產生結果的關鍵。TSQ 9610 三段四極桿 GC-MS/MS 系統採用以使用者為中心的創新技術,可延長維修週期、減少保養需求,並可整合各種方法以提高樣品處理量,同時保證結果的品質。 
適合各種工作流程的選項
可供使用的直覺化 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System (CDS),可支援定量工作流程,以及可立即使用的 Thermo Scientific eWorkflows 可自 Thermo Scientific Appslab Library of Analytical Applications  下載,以協助推動您的方法開發。Thermo Scientific TraceFinder  軟體有助於簡單且快速地進行食物、環境及鑑識毒理等應用的目標和非目標分析。可在任何實驗室輕鬆安裝完整的 eWorkflow,以便進行食物中的戴奧辛分析。
GC-MS/MS 網路研討會
符合對戴奧辛檢測的新 EC 法規
及使用 GC-MS/MS 確認
Esteban Abad Holgado,科學家,戴奧辛實驗室主任,Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (IDAEA-CSIC),西班牙
Cristian Cojocariu,資深氣相層析三段四極桿質譜儀專員,Thermo Fisher Scientific
隨選即看 
輕鬆使 GC-MS 三級跳
Paul Silcock,行銷經理,三段四極桿 GC-MS,Thermo Fisher Scientific
Cristian Cojocariu,資深應用專員,三段四極桿 GC-MS,Thermo Fisher Scientific
以 GC-MS/MS 為主的多種農藥殘留鑑別
Zareen Khan,研究員,ICAR 國家葡萄研究中心,國家委託實驗室,印度浦那
Shidhar Jayaram Gawade 博士,應用經理,GC/GC-MS,Thermo Fisher Scientific, India Pvt, Ltd
隨選即看
使用 QuEChERS 與 GC-MS/MS 工作流程解決方案,進行例行多重農藥殘留方法之確效
David Steiniger,資深應用科學家,Thermo Fisher Scientific
Laszlo Hollosi,食品安全應用化學家,Thermo Fisher Scientific, GmbH}
隨選即看
符合對戴奧辛檢測的新 EC 法規
及使用 GC-MS/MS 確認
Esteban Abad Holgado,科學家,戴奧辛實驗室主任,Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (IDAEA-CSIC),西班牙
Cristian Cojocariu,資深氣相層析三段四極桿質譜儀專員,Thermo Fisher Scientific
隨選即看 
輕鬆使 GC-MS 三級跳
Paul Silcock,行銷經理,三段四極桿 GC-MS,Thermo Fisher Scientific
Cristian Cojocariu,資深應用專員,三段四極桿 GC-MS,Thermo Fisher Scientific
以 GC-MS/MS 為主的多種農藥殘留鑑別
Zareen Khan,研究員,ICAR 國家葡萄研究中心,國家委託實驗室,印度浦那
Shidhar Jayaram Gawade 博士,應用經理,GC/GC-MS,Thermo Fisher Scientific, India Pvt, Ltd
隨選即看
使用 QuEChERS 與 GC-MS/MS 工作流程解決方案,進行例行多重農藥殘留方法之確效
David Steiniger,資深應用科學家,Thermo Fisher Scientific
Laszlo Hollosi,食品安全應用化學家,Thermo Fisher Scientific, GmbH}
隨選即看
資源
NOW Foods:放心使用 TSQ 9610 GC-MS/MS
NOW Foods QC 實驗室探討使用 TSQ 9610 三段四極桿 GC-MS/MS 偵測汙染物的益處,以及其與 Thermo Fisher Scientific 的合作夥伴關係。
相關產品
訂購資訊
聯絡我們
* 必填欄位