Metal applications for OES and XRF
具備多功能元素分析功能,符合金屬質檢標準
在生產過程中,快速精確地分析微量及合金元素。我們的 OES 金屬分析儀可在冶金過程中的不同生產階段使用,並可用於金屬成品與半成品的質量管控,XRF 則可用於原物料、冶金渣、合金與塗層的分析。我們極為可靠的儀器可以準確地分析從微量到高含量的元素濃度,可以滿足鋼鐵和其他金屬產業的所有分析工作。
我們的分光儀配備一站式分析解決方案,可在一分鐘內,快速測定多種金屬與合金中的所有相關元素。Thermo Scientific 緊湊型能量分散式X 光螢光光譜儀,提供快速、非破壞性的固體、液體與粉末元素分析。以機器人為基礎的平台可進一步提升分析品質及速度,實現完全自動化的樣品製備、樣品轉移及光譜儀操作。
聯絡銷售團隊       要求示範
ARL iSpark Series Optical Emission Spectrometer
Thermo Scientific ARL iSpark 分光儀是一台高效能分光儀,是生產過程中金屬控制分析的理想工具。本儀器提供高精確度與準確性的元素分析,濃度從微量到高含量,針對所有存在於樣本中的元素。此外,亦可在元素分析的同時,進行非金屬介在物分析,可以減少鋼鐵廠和其他金屬產業中,與介在物有關的品質問題並降低成本。
ARL easySpark Metal Analyzer
Thermo Scientific ARL easySpark 金屬分析儀是一台輕巧的桌上型分光儀,適用於鋼鐵或其他金屬的元素分析。本儀器為您提供經濟實惠的解決方案,能夠改善鑄造廠、金屬加工廠和其他冶金產業及實驗室中的任何冶金作業,進而提供品質保證和提升生產力。它能提供品質管控、對進出料排序,或進行製程管控,并能分析大部分金屬元素。
ARL 9900 Simultaneous-Sequential XRF Series
Thermo Scientific ARL 9900 同步連續式XRF能為金屬製造業提供高速,高精確度,高準確度的元素分析能力,它可以將同步式和連續式XRF整合至單一儀器之中。一分鐘內可分析高達 32 個元素,能節省成本並達到品質控管。本系統可搭載獨具匠心的 SmartGonio 測角器,以實現最佳成本效益的配置,也可以搭載萬用測角器,以進行進階及多樣性的分析。高達 24 個單波器固定頻道,可確保快速且同步分析固體、熔珠或壓縮粉末中的鈹 (Be) 至鋂 (Am) 元素。常見分析材料範圍包括冶金渣、生鐵、鑄合金、高低合金鋼、青銅、黃銅、銅合金、鋁合金,以及金屬片上的塗層。其獨特的 X 光繞射整合系統可測定冶金渣中的游離石灰、熔渣中的 Fe2+,以及直接還原鐵 (DRI) 過程的控制。
ARL PERFORM'X Sequential X-Ray Fluorescence Spectrometer
Thermo Scientific ARL PERFORM'X 連續式 X 光螢光光譜儀可用於先進材料的定性定量分析,它既可以分析塊狀材料也可分析液態材料,還也可進行面掃描及點分析,它能定量定性分析高達 90 種元素。ARL PERFORM'X 光譜儀,能夠以絕佳的精確度和偵測極限,分析冶金渣、生鐵、鑄合金、高低合金鋼、青銅、黃銅、銅合金、鋁合金,以及塗層。建議用於主要、次要和微量元素分析。
ARL OPTIM'X WDXRF Spectrometer
使用定性和定量特性分析所有類型傳導性和非傳導性樣本,符合嚴苛的材料分析要求。Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 光譜儀具有波長分散 式X 光螢光 (WDXRF) 光譜儀的所有優點,是最具多樣性的固體與液體元素分析方法之一。本系統可提供定制套件,尤其適用於熔渣產業中的元素分析。ARL OPTIM’X 光譜儀可以精準地分析冶金渣、生鐵、鑄合金,以及塗層。 
ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer
Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 光譜儀可為礦石、冶金渣、鑄合金和塗層提供次要元素和微量元素定性定量分析。它提供快速,高效,準確的元素分析,且具有多用途性和極高的可靠性。輕巧的桌上型設計、緊密耦合光學系統,以及先進的電冷卻偵測器,可精確分析大範圍的元素濃度,從 ppm 至 percentage。
ARL SMS-2300 Robotics-Based Automation for OES or XRF
Thermo Scientific ARL SMS-2300 系統結合 OES 或 XRF 儀器,為金屬生產作業提供最佳的自動化品質控制解決方案。ARL SMS-2300 系統具備極高效能,即使是面對最複雜的樣本,也可以實現全自動的樣品製備和分析,全程無需操作者介入,因此可免除人為變數和主觀因素。藉此便能快速提高生產力、獲得可靠的結果,並大幅降低成本。
ARL SMS-3300 Automation for Single or Dual OES or XRF
使用 Thermo Scientific ARL SMS-3300 單雙光譜儀,提升製程控制實驗室效率。與 OES/OES 或 OES/XRF 搭配使用,ARL SMS-3300 即可為實驗室工作流程提供完整的自動化解決方案。 搭配單雙光譜儀和樣品製備機器的ARL SMS-3300自動化系統,可為需要全方位整合式自動化解決方案的使用者,降低樣本分析成本、提高樣本處理量、達到更好的再現性,得到更準確的結果。
ARL SMS-3500 Automation for Dual OES or XRF
用於雙 OES/OES 或 OES/XRF 的 Thermo Scientific ARL SMS-3500 可為金屬分析實驗室提供工作流程自動化解決方案,可同時自動操作讓雙光譜儀和樣本制備機器。 時操控兩台樣品製備機器與兩台分析儀,可大幅縮短反應時間並降低分析成本、提高樣本處理速度,並改善關鍵生產控管環境中樣本製備的可用性。 無需重複系統操作並可去除耗時的電子機械轉換系統。
影片焦點:用於金屬製造的分析儀器
使用 ARL iSpark Metal OES 光譜儀進行超快速介在物分析
ARL iSpark OES 金屬分析儀可同步執行元素分析和介在物分析,讓您能在鋼鐵生產每日數百項樣本分析中即時控制介在物。
觀看網路研討會
Inclusion analysis webinar