Search Thermo Fisher Scientific
為了品保及品管 (QA/QC) 進行的金屬合金驗證作業,對產品可靠度及安全的重要性更甚以往。從金屬生產到最終產品組裝,確實有可能發生材料混合的情形。由於所有類型的製造作業,都面對日趨嚴格的安全規範,因此現今的最佳實務包括測試 100% 的關鍵材料。Niton 手持式 XRF 及 LIBS 分析儀提供元素分析功能,確保法規遵循。想進一步瞭解嗎?請要求示範,並與本公司團隊成員對談。
您可充分掌握材料化學特性。Niton XRF 及 LIBS 分析儀配備最佳的軟硬體組合,協助您強化分析效能。現在您可迅速驗證合金、找回遺失的材料可追溯性、確認成品及驗證焊接化學性質。本公司的 Niton XL5 手持式 XRF 分析儀配備 5W
X 光管 (市面上最強大),並讓管子和偵測器之間享有最佳空間,保證提供低偵測限制。Niton Apollo 手持式 LIBS 分析儀部署有效的雷射及高純度氬驅氣,只要 10 秒鐘就能產生實驗室品質結果。
掌控您的品管計畫。Niton 分析儀可協助您達成精準的材料化學性質。確保不讓錯誤材料進入產線,同時保護企業聲譽。仰賴工廠測試報告 (MTR) 提供元素資料的作法已不可行。部署「信任但需驗證 (trust but verify)」計畫,以 XRF 及 LIBS 分析儀驗證入廠貨物。從最細 1mm 的鋼絞線,乃至於已完全組裝的組件,Niton 分析儀都能協助您達到 100% 品管。
時間很寶貴,因此 Niton 手持式 XRF 及 LIBS 分析儀可協助您充分運用時間。現在您可直接在製造線執行材料檢測。不必再浪費數天或數週時間,將物品送往外部的測試實驗室。我們的分析儀提供快速分析,達到最高的樣品處理量及生產力。即使是非技術人員,也只需要簡單訓練就能迅速跟上進度。Niton 元素分析儀也提供電池熱插拔功能,協助您迅速更換耗盡的電池,無需暫停作業。
Niton 分析儀可協助您更靈活地工作,不用再白費力氣。我們提供智慧型的簡化軟體解決方案,提供直接且易於使用的應用程式介面。您可選擇自訂資料欄位及使用者設定檔,建立專為企業需求設計的工作流程解決方案。本公司也提供獨家的 NitonConnect PC 軟體,讓您可以舒適地在電腦前遠端操作分析儀。頂級分析儀機種也配備微型及微距攝影機收集樣品影像,WiFi 功能則可遠端傳輸及檢視讀數。
如果航太零件沒有依照應用所需的精準合金製造,就可能無法支撐設計上所能承受的重量及應力。Niton 手持式 XRF 及 LIBS 分析儀是專為特定用途打造,提供最高品質的分析及驗證功能,是所有航太合金的必備產品。您可使用 Niton 分析儀:
目前正開發全新的輕型鋼等級和鋁合金,以便打造更節省燃料的汽車。金屬的每種等級與每種合金都是由指定比例的不同元素組成,進行精鍊程序產生適當屬性,用於製造特定汽車元件。即使配方略微變化,也可能讓零件產生瑕疵。Niton 元素分析儀是製造汽車元件驗證材料的必備品。您可使用 Niton 分析儀:
Niton 手持式 XRF 分析儀是理想工具,適合篩檢差異極大的廢金屬,並可對冷鑄及最終產品提供快速的非破壞性化學及等級驗證。像是不鏽鋼、鋁、銅合金、超合金、鈦等材料,都可使用手持式 XRF 進行分析。如果需要在碳含量方面更具體分類低合金及不鏽鋼,就需要使用 Niton 手持式 LIBS 分析儀。您可使用 Niton 分析儀:
如果航太零件沒有依照應用所需的精準合金製造,就可能無法支撐設計上所能承受的重量及應力。Niton 手持式 XRF 及 LIBS 分析儀是專為特定用途打造,提供最高品質的分析及驗證功能,是所有航太合金的必備產品。您可使用 Niton 分析儀:
目前正開發全新的輕型鋼等級和鋁合金,以便打造更節省燃料的汽車。金屬的每種等級與每種合金都是由指定比例的不同元素組成,進行精鍊程序產生適當屬性,用於製造特定汽車元件。即使配方略微變化,也可能讓零件產生瑕疵。Niton 元素分析儀是製造汽車元件驗證材料的必備品。您可使用 Niton 分析儀:
Niton 手持式 XRF 分析儀是理想工具,適合篩檢差異極大的廢金屬,並可對冷鑄及最終產品提供快速的非破壞性化學及等級驗證。像是不鏽鋼、鋁、銅合金、超合金、鈦等材料,都可使用手持式 XRF 進行分析。如果需要在碳含量方面更具體分類低合金及不鏽鋼,就需要使用 Niton 手持式 LIBS 分析儀。您可使用 Niton 分析儀:
本課程將說明如何擬定材料驗證計畫,符合美國石油協會 (American Petroleum Institute) 建議實務 578 (第三版) 的最新規範。您將獲得最新資料,瞭解受影響的對象及項目、關鍵變化,並取得深入見解掌握需要知道的術語。現在就參加課程深入瞭解!
不確定哪一種 Niton 分析儀適合自己?我們可以協助決定哪種設備適合您的業務使用。請瀏覽我們的互動式選購指南,比較各種儀器的規格、關鍵功能等項目!
金屬|採礦
金屬|採礦
金屬|採礦
金屬|採礦