Portable Precious Metal Testing & Jewelry Analysis
執行確實的貴金屬測試
黃金、貴金屬及珠寶的波動性及價格相當高,因此您在判定這類物品買入、售出或回收的價格時,無法承受傳統黃金和貴金屬測試方法的冗長時間及可能不準確的風險。精準可靠的測試結果可排除衡量貴金屬價值的變異及主觀因素,確保公平交易。許多企業現在都選擇 Thermo Scientific™ Niton™ 可攜式 X 光螢光 (XRF) 貴金屬分析儀,提供快速、精確及最重要的非破壞性分析和黃金測試。Niton™ 黃金測試機可迅速提供確切克拉數,以及物品中所有元素的比例,協助您以相當於爐火試金的精準度,輕鬆鑑定各種非標準、克拉數不足,甚至進行黃金純度判定,分辨黃金的真假。
Niton™ DXL 及 Niton™ XL2 黃金測試機配備專屬的 Thermo Scientific™ AuDIT 鍍金偵測技術。AuDIT (黃金測試及鑑定技術) 軟體之中有多項獨立互補的方法共同運作,進行黃金純度判定,警告您鍍金的可能性,且不受鍍金表面層黃金濃度的影響。AuDIT 技術適用於銀鍍金,以及鍍金的銅、鋼、碳化鎢及任何其他非黃金基材。
使用Niton DXL黃金測試機進行黃金測試和純度判定
  • 同時執行所有貴金屬及黃金測試,測量其含量,且無需依據分析中的金屬手動執行變更校正
  • 精準地進行黃金純度判定,測量其他微量合金元素是否存在及其濃度 (包括鉛)
  • 消除硝酸測試法的相關毒性
  • 使用整合式攝影機及小點功能擷取影像及聚焦小型區域 (視機型而定)
進一步瞭解非破壞性貴金屬純度分析。
要求示範
精選可攜式貴金屬測試影片
American Jewelry and Loan
American Jewelry and Loan 的 Seth Gold 曾經獲得 2013 年 NPA 年度當舖殊榮,也曾於電視出演實境節目;他親自說明黃金測試機為何是當鋪的必備儀器。
精確的純度分析結合簡易操作
瞭解如何輕鬆進行黃金測試。只要在黃金測試機按一下按鈕或拉動觸發裝置,就能提供精確的黃金純度判定,協助在現場分類及估價黃金與所有貴金屬。