Search Thermo Fisher Scientific
可靠、有效的離心機
Thermo Scientific 臨床離心機性能卓越、結果精準,可確保高效的工作流程,適合常規臨床應用。我們的桌上型離心機體積精巧,容量為 120mL 至 4L,配備各類轉子,適合 1.5mL 至 50mL 的採樣管、微孔板和 10mL 標準注射器。以巧妙的設計與全新技術,我們的離心機可簡化臨床樣品準備過程。
應用於常規臨床和生命科學領域,Thermo Scientific Medifuge 小型桌上型離心機體積精巧,配備獨有的 Thermo Scientific DualSpin 轉子及其泛用型設計。由於這樣的設計,您可以使用相同的轉子在固定角和擺動桶閒進行快速互換。
微量離心機 | 小型桌上型離心機 |
小容量泛用型離心機 |
大容量泛用型離心機 |
說明 | |||
造型精巧,處理性能卓越,設計牢固可靠,使用壽命長。
| 小容量離心機可高效處理臨床樣品,包括乏血小板血漿檢測。
| 對於需要小型中通量離心機的臨床實驗室檢測,這款 1.6L 小容量桌上型離心機很適合。 配備 AutoLock,可輕鬆快速更換轉子,功能齊全,易於清潔。
| 3L 小型高容量離心機可提供 4L 容量,有桌上型或落地型供選擇。 配備 AutoLock,可輕鬆快速更換轉子,功能齊全,易於清潔。
|
機型 | |||
落地型機型:
|
| 落地型機型: |
臨床 化學/ 血液學 | 病理學 | 臨床 微生物 | 分子 生物 | 血液學 | 臨床 免疫學 | 兒科學 | |||
Thermo Scientific 離心機 | RBC/ 凝血 檢查 | 尿檢 和 乏血 血小板 血漿 | 肺結核 (TB) 痰液 | 披衣菌 衣原體 | DNA/ RNA 分離 | 血比容 | 白血球 | ELISA/ RIA | 血液 分析 |
Medifuge 離心機 | |||||||||
微量離心機 | |||||||||
小型桌上型離心機 | |||||||||
小容量泛用型離心機 | |||||||||
大容量泛用型離心機 |
Thermo Scientific 大容量離心機配備各種擺動桶轉子,提供中高通量樣品處理,因此您可以使用驗證的實驗室手冊處理血袋或採血管等各種產品。 本品經 EU 2017/745 醫療器材法規認證。
大容量離心機
對於常規或中等通量血液處理需求,Sorvall BP 8 / Cryofuge 8 離心機提供 6 x 550mL 或 8 x 550mL 的血袋容量,使用相同的擺動桶系統。Sorvall BP 16 / Cryofuge 16 離心機用於高通量血液處理,容量為 12 x 550mL,使用同種的擺動桶,可升級至 16 x 550mL 血袋容量。我們的大容量離心機配備各種擺動桶和轉接器,可離心各類試管,操作靈活方便,滿足您的各種需求。
立即訂購