臨床離心機解決方案
最重要的是什麼?
可靠、有效的離心機
Thermo Scientific 臨床離心機性能卓越、結果精準,可確保高效的工作流程,適合常規臨床應用。我們的桌上型離心機體積精巧,容量為 120mL 至 4L,配備各類轉子,適合 1.5mL 至 50mL 的採樣管、微孔板和 10mL 標準注射器。以巧妙的設計與全新技術,我們的離心機可簡化臨床樣品準備過程。
Medifuge 離心機
應用於常規臨床和生命科學領域,Thermo Scientific Medifuge 小型桌上型離心機體積精巧,配備獨有的 Thermo Scientific DualSpin 轉子及其泛用型設計。由於這樣的設計,您可以使用相同的轉子在固定角和擺動桶閒進行快速互換。
Medifuge 手冊
適配、卓越
Medifuge 使用須知
透過乏血小板血漿 (PPP) 的製備進行凝血檢測
Medifuge 環保報表
在使用壽命結束時,可減少多至 62% 的廢棄物。
供臨床應用的其他桌上型離心機
微量離心機
小型桌上型離心機
小容量泛用型離心機
大容量泛用型離心機
說明
造型精巧,處理性能卓越,設計牢固可靠,使用壽命長。 
  • 每次執行可處理 24 支微管、兒科採血管或 PCR 管。
  • ClickSeal 生物密封蓋提供安全配置
小容量離心機可高效處理臨床樣品,包括乏血小板血漿檢測。
  • 最多可處理 24 x 5/7mL 的採血管
  • ClickSeal 生物密封蓋提供安全配置
  • 使用 Thermo Scientific HIGHConic 轉子可在一分鐘內執行乏血小板血漿檢測
對於需要小型中通量離心機的臨床實驗室檢測,這款 1.6L 小容量桌上型離心機很適合。 配備 AutoLock,可輕鬆快速更換轉子,功能齊全,易於清潔。
  • 最多可處理 84 x 5/7mL 的採血管
  • ClickSeal 生物密封蓋提供安全配置
  • 15 種轉子供選擇,滿足多數臨床應用
3L 小型高容量離心機可提供 4L 容量,有桌上型或落地型供選擇。 配備 AutoLock,可輕鬆快速更換轉子,功能齊全,易於清潔。
  • 最多可處理 196 x 5/7mL 的採血管
  • ClickSeal 生物密封蓋提供安全配置
  • 13 種轉子供選擇, 滿足多數臨床應用
機型
落地型機型:
落地型機型:
應用概述
  臨床
化學/
血液學
病理學臨床
微生物
分子
生物
血液學臨床
免疫學
兒科學
Thermo Scientific
離心機
RBC/
凝血
檢查
尿檢
乏血
血小板
血漿
肺結核 (TB)
痰液
披衣菌
衣原體
DNA/
RNA
分離
血比容白血球ELISA/
RIA
血液
分析
Medifuge 離心機            
微量離心機              
小型桌上型離心機
小容量泛用型離心機  
大容量泛用型離心機  
血庫離心機
Thermo Scientific 大容量離心機配備各種擺動桶轉子,提供中高通量樣品處理,因此您可以使用驗證的實驗室手冊處理血袋或採血管等各種產品。 本品經 EU 2017/745 醫療器材法規認證。
大容量離心機
對於常規或中等通量血液處理需求,Sorvall BP 8 / Cryofuge 8 離心機提供 6 x 550mL 或 8 x 550mL 的血袋容量,使用相同的擺動桶系統。Sorvall BP 16 / Cryofuge 16 離心機用於高通量血液處理,容量為 12 x 550mL,使用同種的擺動桶,可升級至 16 x 550mL 血袋容量。我們的大容量離心機配備各種擺動桶和轉接器,可離心各類試管,操作靈活方便,滿足您的各種需求。 
立即訂購
資源
影片
臨床離心機解決方案