資料來源:食力傳媒foodNEXT
食品檢驗是食品安全管理中非常重要的一環,當我們需要判斷食品是否遭物質污染,或有無攙偽假冒等情形時,都必須以食品檢驗來確認,顯示出食品檢驗的重要性。
讓食品檢驗更省時省力!Thermo Fisher方法包來幫忙
食品檢驗過程中會遇到樣品變異大、檢驗量大且時效緊迫、須符合法規規範、需偵測極低濃度等多元複雜的挑戰。為解決前述問題並提升檢驗效率,Thermo Fisher將食品檢驗設備完整串接,並開發對應方法包,以一套完整工作流程同時滿足多種不同檢測需求。以農藥檢測方法包Pesticide Explorer II為例說明1,此方法包從樣品處理前步驟、層析分離、質譜檢測與結果判讀都有完整流程設計,簡化檢測繁複程序,讓食品檢驗維持高準確度同時更有效率,讓檢驗單位更從容應對工作。
讓食品檢驗更省時省力!Thermo Fisher方法包來幫忙
食品檢驗分析的3大亮點:Orbitrap、IC、mzCloud
Thermo Fisher的3大亮點產品Orbitrap、IC、mzCloud,能夠大幅提升食品檢驗效率,為檢驗工作帶來許多好處。
Orbitrap
質譜儀的精確性與準確度,能有效偵測食品中含量微少卻具有高風險的物質,是守護食安非常重要的工具。
Thermo Fisher獨家專利的Orbitrap質譜儀,原理是以靜電場力捕捉離子在軌道阱 (Orbitrap) 中,不同離子會以不同頻率震盪,進而分離,再透過測量其頻率來轉換為質譜。Orbitrap可以同時偵測大範圍之化合物且不需犧牲選擇性或靈敏度,特別適合用在生物複雜樣品的分析。
讓食品檢驗更省時省力!Thermo Fisher方法包來幫忙
Director of Global Research LSMS at Thermo Fisher Scientific:  Alexander Makarov
mzCloud
目前全球最大的線上高解析資料庫,裡面收錄Thermo Fisher與10個研究室共同合作的成果,既可以節省開發分析方法的時間,在沒有標準品的情況下也能利用資料庫中的資料進行檢驗分析。
m/z cloud
IC (Ion Chromatography)
IC能夠快速、精確檢測多種物種,具有非常高應用潛力。在食品重金屬檢驗的應用中,IC-MS比起常見的LC-MS,在管柱與移動相有更多的選擇,並可檢驗更多物質種類、降低偵測極限。以包裝水的重金屬檢測為例,使用IC-MS可在相同感度要求下,有效縮短分析時間,增進效率。
Thermo Fisher是台灣唯一可同時供應IC、ICP-MS設備的儀器品牌,讓IC串接其他檢驗設備時,有最好的相容性以及組合選擇,並可達到偵測更多目標化合物、更快速、更精確細緻的檢驗結果。例如以 IC串ICP-MS 的IC-ICP-MS,可以增進物種檢測靈敏度、分析更多種類的元素。以果汁中的砷含量檢驗為例2,砷元素可分為無機砷、有機砷,且有多種價數如三價砷、五價砷,這些不同的砷對人體的毒性也有明顯的不同,若是使用IC-ICP-MS檢測果汁中砷含量,只需要10分鐘左右就能夠分別檢測出不同砷的含量,且最小檢測濃度可以達到ppt(ng/g)等級,危害物質即使非常微量也能掌握。
在食品檢驗的路上與時俱進,Thermo Fisher與您一起!
還有還有,穩定同位素質譜儀 (Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer) 則可以用於鑑別食品傪偽、產地鑑定,讓黑心無良的食品詐欺無所遁形,也是非常重要的分析儀器與方式。Thermo Fisher持續研發精進檢驗技術與設備,面對食安問題時,能提供更好的工具與技術,一起與食俱進!
參考資料
  1. Thermo Fisher:AN 73245/ 完整工作流程提高農藥殘留檢測的生產力
  2. Thermo Fisher:AN 43099 / 果汁中的砷含量
想了解更多有關食品檢驗技術的產品及應用嗎?