Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific iCAP RQ Plus ICP-MS感應耦合電漿質譜儀提供多元素檢測的完整解決方案。三大競爭優勢 - 領先市場的高感度、最高的樣品通量和最低的分析成本,對各種樣品從超微量到主要的各類元素進行快速且準確的分析,是最適用於現代實驗室的ICP-MS解決方案。
【升級1】AGD升級:
自動化氬氣稀釋Argon Gas Dilution (AGD) 功能,消除複雜樣品分析挑戰,節省樣品前處理的時間及人力
AGD模式下的高危害元素汙染物仍然可維持高靈敏的偵測極限( ~ ppt等級)
分析高鹽樣品汙染物,樣品添加回收率可維持在80% ~ 120%
【升級2】ECC升級:
EasyClick Compact (ECC) 蠕動幫浦升級,簡化日常操作
全新Clip-in裝置可輕鬆固定蠕動幫浦管路
【升級3】Qtegra軟體升級:
Hawk耗材維護小幫手Consumables and Maintenance Assistant (CMA)
iCAP RQ plus ICP-MS滿足環境分析方法的要求,例如US EPA 200.8、US EPA 6020A 和European ISO/DIN等方法,監測飲用水、廢水、土壤消化物。
長時間監控環境汙染物的檢量線品質管制點,都可以穩定在80% ~ 120%
iCAP RQ plus ICP-MS滿足食品安全法規的要求,能同時快速且穩定的測量食品中的有毒物質和必需物質,提高品質並確保食品安全。
對於食品中多元素檢測,iCAP RQ plus ICP-MS可以輕鬆分析食鹽、調味料等高鹽樣品。如串接離子層析儀(IC)或液項層析儀(HPLC)分析食品中如鉻、砷、汞等關鍵元素,可達到偵測更多目標化合物、更快速、更精確細緻的檢驗結果。
監控食品基質添加樣品(樣品數>200),回收率有效掌控在90~110%之間
iCAP RQ plus ICP-MS可靠且穩定的電漿產生裝置,能處理石油和煤油等複雜基質的有機溶劑。並在獲得準確且高品質數據的同時,提高實驗室分析效率。
全新iCAP RQ plus ICP-MS擁有強大的抗干擾能力和直覺式的軟體操作介面,不僅能確保數據的準確性、提高實驗室分析效率、並成功提升實驗室的檢測能力。想瞭解更多ICP-MS系列產品?。