Search Thermo Fisher Scientific
Ofrecemos una gran variedad de ensayos de análisis genéticos sencillos y fáciles de usar para satisfacer las necesidades únicas de investigación clínica y traslacional. A menos que se indique lo contrario, todos los reactivos de pruebas son solo para uso en investigación y no para uso en procedimientos diagnósticos o terapéuticos en humanos o animales.
La tecnología Ion AmpliSeq™ ofrece una construcción sencilla y rápida de bibliotecas para una secuenciación selectiva asequible de genes humanos específicos o regiones genómicas. La tecnología Ion AmpliSeq™, basada en PCR multiplex ultraalta, requiere tan solo 10 ng de ADN de entrada para seleccionar conjuntos de genes, lo que convierte en rutina la secuenciación de muestras de fijación en formol e inclusión en parafina (FFPE) en los sistemas Ion PGM™.
Elija entre una amplia variedad de paneles Ion AmpliSeq™ para transformar su investigación:
El flujo de trabajo de secuenciación por ciclos líder del sector y fácil de usar presenta una química sólida para proporcionar unos datos muy reproducibles y reactivos innovadores que permiten unos protocolos optimizados y lecturas de secuenciación más largas y de mayor calidad.
Los ensayos TaqMan® son conjuntos de primers y sondas prediseñados para PCR en tiempo real que se suministran listos para su uso y están diseñadas para usar condiciones de ciclos térmicos universales (por lo que se puede ejecutar simultáneamente cualquier combinación de ensayos). Los ensayos TaqMan® se consideran la tecnología de referencia de análisis de expresión genética cuantitativa y también se utilizan ampliamente para el análisis de ADN genómico. Los ensayos TaqMan® individuales están disponibles en tubos individuales o formatos montados previamente en placas:
Ensayos de expresión génica TaqMan®
Un conjunto verdaderamente amplio de ensayos de PCR en tiempo real prediseñados disponibles (> 210.000 ensayos para transcripción génica en humanos), todos ellos diseñados usando nuestro proceso de bioinformática validado. Excelente especificidad, alta sensibilidad y amplio intervalo dinámico con una selección de etiquetas de colorantes FAM™ o VIC®.
Ensayos de identificación de genotipos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) TaqMan®
Los ensayos de identificación de genotipos de SNP TaqMan® proporcionan datos de identificación de genotipos rápidos y precisos, y uno de los flujos de trabajo más sencillos disponibles. Hay 4,5 millones de ensayos de SNP humanos prediseñados disponibles, con 160.000 validados (con más de 70.000 ensayos de regiones codificantes) y muchos ensayos específicos para investigaciones relacionadas con objetivos de enfermedades genéticas y cáncer.
Ensayos de identificación de genotipos de metabolismo de fármacos TaqMan®
Más de 2.700 ensayos únicos para detectar polimorfismos en 221 genes que se codifican para las enzimas del metabolismo del fármaco (DME) y los transportadores de fármacos, que afectan considerablemente a la eficacia y toxicidad de los fármacos.
Ensayos de transcripción de fusión TaqMan®
Estos ensayos TaqMan®, diseñados a lo largo de los puntos de rotura de las transcripciones de fusión translocada, están dirigidos a los marcadores relacionados con el cáncer.
Ensayos de números de copias TaqMan®
Análisis rápido y simple de variaciones del número de copias (CNV) en genomas humanos. Obtenga resultados en tan solo 3 o 4 horas utilizando los flujos de trabajo más simple de todos los métodos de análisis de CNV disponibles actualmente.
Ensayos de detección de mutaciones TaqMan®
Los ensayos de detección de mutaciones TaqMan® están diseñados para detectar y medir mutaciones específicas en el ADN con respecto a un fondo de ADN genómico (ADNg) de tipo salvaje. Estos ensayos usan la competitiva tecnología de PCR TaqMan® específica del alelo, conocida como castPCR™, que es muy específica y puede detectar mutaciones presentes en menos del 0,1 % en muestras de ADNg de células cancerosas humanas. Detecte y cuantifique mutaciones clave en los objetivos, incluidos los genes KRAS, BRAF y EGFR, mediante los ensayos de nuestra creciente gama.
Grupos TaqMan® PreAmp y mezcla maestra PreAmp&
Preamplifique pequeñas cantidades de ADNc sin introducir sesgo de amplificación para expandir su preciada muestra en muchas más reacciones de PCR en tiempo real. Los grupos TaqMan® PreAmp pueden construirse a partir de ensayos TaqMan® individuales o adquirir como grupo preconfigurado junto con una tarjeta de matriz TaqMan®.
Cuantifique la expresión de proteínas utilizando ensayos de proteínas TaqMan® prediseñados para marcadores de pluripotencia o ensayos que cree a partir de sus propios anticuerpos mediante el kit abierto de ensayos de proteínas TaqMan®. En cualquier caso, estos ensayos utilizan entre 10 y 500 veces menos entrada de muestra que los métodos tradicionales de análisis de proteínas (entre 5 y 500 células o lisado de tejido que contiene entre 1 y 100 ng de proteína total) y proporcionan datos cuantitativos sensibles en menos de 4 horas.
Análisis cuantitativos de microARN con el rendimiento de vanguardia del ensayo TaqMan®, estos ensayos están disponibles también en tarjetas de matriz de 384 pocillos TaqMan® para crear perfiles de todos los microARN de la base de datos miRBase.
Nuestro enfoque para PCR en tiempo real utiliza mezclas maestras estandarizadas, que contienen todo lo necesario para el éxito de la reacción de PCR, excepto su muestra y la sonda específica de objetivo/el conjunto de primers de PCR. Puesto que la PCR requiere una plantilla de ADN, las muestras de ARN deben someterse primero a la transcripción reversa para producir ADNc que pueda usarse en la PCR en tiempo real. Hemos desarrollado reactivos y mezclas maestras y durante más de 15 años para satisfacer casi cualquier necesidad.
Muestras de ARN
Kits universales de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) SuperScript® de un paso
Diseñados para obtener unos ensayos de qPCR sensibles, cómodos y sin contaminación.
Reactivos de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) de un paso AgPath-ID™
Diseñado para una amplificación sólida y sensible de objetivos de ARN mediante una estrategia de RT-PCR rápida de tubo único, que proporciona resultados normalmente en 1 hora.
Mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath™, CG (Applied Biosystems®)
La mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath™, CG, está diseñada para aportar unos flujos de trabajo de expresión génica y detección de patógenos sólidos y reproducibles de un paso. El tubo único de formulación 4X contiene transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina Moloney (MMLV) termoestable, desoxinucleótidos (dNTP), uracil-N-glicosilasa (UNG), colorante ROX™ y ADN polimerasa termoestable y rápida.
Muestras de ADN
Mezcla maestra TaqMan® Fast avanzada
Mezcla maestra de máximo rendimiento para varias aplicaciones de PCR en tiempo real, incluido microARN y análisis rápido de expresión génica.
Mezcla maestra para qPCR TaqPath™, CG (Applied Biosystems®)
La mezcla maestra para qPCR TaqPath™, CG, ofrece las ventajas de rendimiento de la mezcla maestra TaqMan® Fast avanzada. Además, se trata de un reactivo de uso general y todos los lotes se han probado funcionalmente para ayudar a garantizar la reproducibilidad entre lotes con una uniformidad Ct y un intervalo dinámico en una amplia variedad de análisis. Con la calidad y el rendimiento más rigurosos, la mezcla maestra para qPCR TaqPath™ es una excelente elección para sus necesidades de desarrollo o pruebas de diagnóstico.
Muestras de ADN y ARN&
Mezcla maestra de 1 paso para virus TaqMan® Fast
Un formato de tubo único de virus para ARN y ADN; RT-PCR en tiempo real de alta sensibilidad, incluso en presencia de inhibidores de la reacción comunes.
Productos AmpliTaq Gold® 360
La mezcla maestra AmpliTaq Gold® 360 y la ADN polimerasa para PCR estándar y de inicio en caliente están optimizadas para aplicaciones de secuenciación. Le permiten amplificar una gran gama de objetivos con especificidad, reproducibilidad y rendimiento. Estos productos se entregan a temperatura ambiente para reducir el impacto medioambiental.
Con una calidad y un rendimiento máximos, las mezclas maestras TaqPath™ y los reactivos y consumibles de instrumentos de secuenciación Sanger están diseñados para ofrecer confianza y rendimiento incluso en las aplicaciones más exigentes. Combinando décadas de liderazgo en tecnología de PCR en tiempo real (qPCR) y la secuenciación Sanger, estamos comprometidos a proporcionar a los laboratorios clínicos las herramientas más fiables, versátiles e innovadoras para la investigación clínica y el desarrollo de diagnóstico.
La tecnología Ion AmpliSeq™ ofrece una construcción sencilla y rápida de bibliotecas para una secuenciación selectiva asequible de genes humanos específicos o regiones genómicas. La tecnología Ion AmpliSeq™, basada en PCR multiplex ultraalta, requiere tan solo 10 ng de ADN de entrada para seleccionar conjuntos de genes, lo que convierte en rutina la secuenciación de muestras de fijación en formol e inclusión en parafina (FFPE) en los sistemas Ion PGM™.
Elija entre una amplia variedad de paneles Ion AmpliSeq™ para transformar su investigación:
El flujo de trabajo de secuenciación por ciclos líder del sector y fácil de usar presenta una química sólida para proporcionar unos datos muy reproducibles y reactivos innovadores que permiten unos protocolos optimizados y lecturas de secuenciación más largas y de mayor calidad.
Los ensayos TaqMan® son conjuntos de primers y sondas prediseñados para PCR en tiempo real que se suministran listos para su uso y están diseñadas para usar condiciones de ciclos térmicos universales (por lo que se puede ejecutar simultáneamente cualquier combinación de ensayos). Los ensayos TaqMan® se consideran la tecnología de referencia de análisis de expresión genética cuantitativa y también se utilizan ampliamente para el análisis de ADN genómico. Los ensayos TaqMan® individuales están disponibles en tubos individuales o formatos montados previamente en placas:
Ensayos de expresión génica TaqMan®
Un conjunto verdaderamente amplio de ensayos de PCR en tiempo real prediseñados disponibles (> 210.000 ensayos para transcripción génica en humanos), todos ellos diseñados usando nuestro proceso de bioinformática validado. Excelente especificidad, alta sensibilidad y amplio intervalo dinámico con una selección de etiquetas de colorantes FAM™ o VIC®.
Ensayos de identificación de genotipos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) TaqMan®
Los ensayos de identificación de genotipos de SNP TaqMan® proporcionan datos de identificación de genotipos rápidos y precisos, y uno de los flujos de trabajo más sencillos disponibles. Hay 4,5 millones de ensayos de SNP humanos prediseñados disponibles, con 160.000 validados (con más de 70.000 ensayos de regiones codificantes) y muchos ensayos específicos para investigaciones relacionadas con objetivos de enfermedades genéticas y cáncer.
Ensayos de identificación de genotipos de metabolismo de fármacos TaqMan®
Más de 2.700 ensayos únicos para detectar polimorfismos en 221 genes que se codifican para las enzimas del metabolismo del fármaco (DME) y los transportadores de fármacos, que afectan considerablemente a la eficacia y toxicidad de los fármacos.
Ensayos de transcripción de fusión TaqMan®
Estos ensayos TaqMan®, diseñados a lo largo de los puntos de rotura de las transcripciones de fusión translocada, están dirigidos a los marcadores relacionados con el cáncer.
Ensayos de números de copias TaqMan®
Análisis rápido y simple de variaciones del número de copias (CNV) en genomas humanos. Obtenga resultados en tan solo 3 o 4 horas utilizando los flujos de trabajo más simple de todos los métodos de análisis de CNV disponibles actualmente.
Ensayos de detección de mutaciones TaqMan®
Los ensayos de detección de mutaciones TaqMan® están diseñados para detectar y medir mutaciones específicas en el ADN con respecto a un fondo de ADN genómico (ADNg) de tipo salvaje. Estos ensayos usan la competitiva tecnología de PCR TaqMan® específica del alelo, conocida como castPCR™, que es muy específica y puede detectar mutaciones presentes en menos del 0,1 % en muestras de ADNg de células cancerosas humanas. Detecte y cuantifique mutaciones clave en los objetivos, incluidos los genes KRAS, BRAF y EGFR, mediante los ensayos de nuestra creciente gama.
Grupos TaqMan® PreAmp y mezcla maestra PreAmp&
Preamplifique pequeñas cantidades de ADNc sin introducir sesgo de amplificación para expandir su preciada muestra en muchas más reacciones de PCR en tiempo real. Los grupos TaqMan® PreAmp pueden construirse a partir de ensayos TaqMan® individuales o adquirir como grupo preconfigurado junto con una tarjeta de matriz TaqMan®.
Cuantifique la expresión de proteínas utilizando ensayos de proteínas TaqMan® prediseñados para marcadores de pluripotencia o ensayos que cree a partir de sus propios anticuerpos mediante el kit abierto de ensayos de proteínas TaqMan®. En cualquier caso, estos ensayos utilizan entre 10 y 500 veces menos entrada de muestra que los métodos tradicionales de análisis de proteínas (entre 5 y 500 células o lisado de tejido que contiene entre 1 y 100 ng de proteína total) y proporcionan datos cuantitativos sensibles en menos de 4 horas.
Análisis cuantitativos de microARN con el rendimiento de vanguardia del ensayo TaqMan®, estos ensayos están disponibles también en tarjetas de matriz de 384 pocillos TaqMan® para crear perfiles de todos los microARN de la base de datos miRBase.
Nuestro enfoque para PCR en tiempo real utiliza mezclas maestras estandarizadas, que contienen todo lo necesario para el éxito de la reacción de PCR, excepto su muestra y la sonda específica de objetivo/el conjunto de primers de PCR. Puesto que la PCR requiere una plantilla de ADN, las muestras de ARN deben someterse primero a la transcripción reversa para producir ADNc que pueda usarse en la PCR en tiempo real. Hemos desarrollado reactivos y mezclas maestras y durante más de 15 años para satisfacer casi cualquier necesidad.
Muestras de ARN
Kits universales de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) SuperScript® de un paso
Diseñados para obtener unos ensayos de qPCR sensibles, cómodos y sin contaminación.
Reactivos de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) de un paso AgPath-ID™
Diseñado para una amplificación sólida y sensible de objetivos de ARN mediante una estrategia de RT-PCR rápida de tubo único, que proporciona resultados normalmente en 1 hora.
Mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath™, CG (Applied Biosystems®)
La mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath™, CG, está diseñada para aportar unos flujos de trabajo de expresión génica y detección de patógenos sólidos y reproducibles de un paso. El tubo único de formulación 4X contiene transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina Moloney (MMLV) termoestable, desoxinucleótidos (dNTP), uracil-N-glicosilasa (UNG), colorante ROX™ y ADN polimerasa termoestable y rápida.
Muestras de ADN
Mezcla maestra TaqMan® Fast avanzada
Mezcla maestra de máximo rendimiento para varias aplicaciones de PCR en tiempo real, incluido microARN y análisis rápido de expresión génica.
Mezcla maestra para qPCR TaqPath™, CG (Applied Biosystems®)
La mezcla maestra para qPCR TaqPath™, CG, ofrece las ventajas de rendimiento de la mezcla maestra TaqMan® Fast avanzada. Además, se trata de un reactivo de uso general y todos los lotes se han probado funcionalmente para ayudar a garantizar la reproducibilidad entre lotes con una uniformidad Ct y un intervalo dinámico en una amplia variedad de análisis. Con la calidad y el rendimiento más rigurosos, la mezcla maestra para qPCR TaqPath™ es una excelente elección para sus necesidades de desarrollo o pruebas de diagnóstico.
Muestras de ADN y ARN&
Mezcla maestra de 1 paso para virus TaqMan® Fast
Un formato de tubo único de virus para ARN y ADN; RT-PCR en tiempo real de alta sensibilidad, incluso en presencia de inhibidores de la reacción comunes.
Productos AmpliTaq Gold® 360
La mezcla maestra AmpliTaq Gold® 360 y la ADN polimerasa para PCR estándar y de inicio en caliente están optimizadas para aplicaciones de secuenciación. Le permiten amplificar una gran gama de objetivos con especificidad, reproducibilidad y rendimiento. Estos productos se entregan a temperatura ambiente para reducir el impacto medioambiental.
Con una calidad y un rendimiento máximos, las mezclas maestras TaqPath™ y los reactivos y consumibles de instrumentos de secuenciación Sanger están diseñados para ofrecer confianza y rendimiento incluso en las aplicaciones más exigentes. Combinando décadas de liderazgo en tecnología de PCR en tiempo real (qPCR) y la secuenciación Sanger, estamos comprometidos a proporcionar a los laboratorios clínicos las herramientas más fiables, versátiles e innovadoras para la investigación clínica y el desarrollo de diagnóstico.
Reactivo de uso general
La mezcla maestra para RT-qPCR de 1 paso TaqPath™, para clientes de EE. UU., es un reactivo de uso general, «para uso en laboratorio».""