Los instrumentos Applied Biosystems® pueden presumir de haber liderado el sector de la biotecnología a lo largo de la historia. Tras haber inventado la tecnología de secuenciación automatizada basada en la fluorescencia, así como la ciencia de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, ahora estamos entre las principales empresas del mundo, pioneros en la secuenciación de última generación así como de otras numerosas innovaciones.’ A menos que se indique lo contrario, todos los instrumentos son únicamente para uso en investigación, no para uso en procedimientos de diagnóstico.
Instrumentos de secuenciación
 3500 Genetic Analyzer
Instrumento
Analizadores genéticos de la serie 3500
Uno de los analizadores genéticos más fáciles de usar del mercado.
  • Envases de consumibles preformulados para insertar y usar
  • Seguimiento auditable del rendimiento del instrumento y el uso de consumibles
Secuenciador Personal Genome Machine™ (PGM™)
Flujo de trabajo de un solo día desde muestras hasta variantes anotadas para la secuenciación del panel de genes con la tecnología objetivo Ion AmpliSeq™, el sistema Ion PGM™ y el próximo sistema automatizado Ion Chef™.**
  • Máxima precisión para paneles de genes múltiples
  • Menor coste de compra y ejecución
Sistema Ion Proton™
El sistema Ion Proton™ elimina el elevado coste y la complejidad de la secuenciación a escala del genoma actual, y la lleva a su laboratorio, con su presupuesto y su programación.
  • Flujos de trabajo integrales para unos resultados de secuenciación rápidos y de alta calidad
  • Ideal para la secuenciación de exomas y transcriptomas
Instrumentos de PCR en tiempo real
Instrumento/capacidad
StepOnePlus™
Placas de 96 pocillos, tubos de 0,1 ml
StepOne™
Placas de 48 pocillos, tubos de 0,1 ml
7500 Fast
Placas ópticas Fast de 96 pocillos
ViiA™ 7
96 pocillos
384 pocillos
Tarjetas microfluídicas de matriz TaqMan®
Sistema de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real QuantStudio™ 12K Flex
96 pocillos
(reacciones de entre 10 y 100 μl),
96 pocillos Fast
(reacciones de entre 15 y 30 μl)
384 pocillos
(reacciones de entre 5 y 20 μl)
Tarjetas de matriz Taqman®
(reacciones de ~ 1 μl)
Placas OpenArray®
(reacciones de 33 nl)
Uniformidad de temperatura± 0,5 °C a los 30 segundos desde el inicio± 0,5 °C a los 30 segundos desde el inicio± 0,5 °C a los 30 segundos de alcanzar el punto de referencia de temperatura± 0,25 °C (± 0,75 °C para el bloque OpenArray®)
Bloque Fast
7500 y 7500 para identificación humana (HID) &
No
(96 y 384 pocillos)
Sí: 96 pocillos
Especificaciones de rendimiento
Sensibilidad demostrada10 copias10 copiasHasta solo 1 copiaHasta solo 1 copia
Intervalo dinámico9 logaritmos de intervalo dinámico lineal5 logaritmos garantizados, 9 logaritmos demostradosHasta 9 logaritmos de intervalo dinámico linealHasta 9 logaritmos de intervalo dinámico lineal (hasta 7 logaritmos para bloques OpenArray®)
Especificaciones del instrumento
Tamaño
(An x Pr x Al)
An: 23,6 cm
Pr: 51,2 cm
Al: 42,7 cm
An: 34 cm
Pr: 45 cm
Al: 49 cm
An: 53,3 cm
Pr: 63,5 cm
Al: 64,5 cm
An: 50,5 cm
Pr: 67,2 cm
Al: 73,8 cm
Cuantificación multiplexSí (en todos los bloques no OpenArray®, dúplex en OpenArray®)
Instrumentos de secuenciación
 3500 Genetic Analyzer
Instrumento
Analizadores genéticos de la serie 3500
Uno de los analizadores genéticos más fáciles de usar del mercado.
  • Envases de consumibles preformulados para insertar y usar
  • Seguimiento auditable del rendimiento del instrumento y el uso de consumibles
Secuenciador Personal Genome Machine™ (PGM™)
Flujo de trabajo de un solo día desde muestras hasta variantes anotadas para la secuenciación del panel de genes con la tecnología objetivo Ion AmpliSeq™, el sistema Ion PGM™ y el próximo sistema automatizado Ion Chef™.**
  • Máxima precisión para paneles de genes múltiples
  • Menor coste de compra y ejecución
Sistema Ion Proton™
El sistema Ion Proton™ elimina el elevado coste y la complejidad de la secuenciación a escala del genoma actual, y la lleva a su laboratorio, con su presupuesto y su programación.
  • Flujos de trabajo integrales para unos resultados de secuenciación rápidos y de alta calidad
  • Ideal para la secuenciación de exomas y transcriptomas
Instrumentos de PCR en tiempo real
Instrumento/capacidad
StepOnePlus™
Placas de 96 pocillos, tubos de 0,1 ml
StepOne™
Placas de 48 pocillos, tubos de 0,1 ml
7500 Fast
Placas ópticas Fast de 96 pocillos
ViiA™ 7
96 pocillos
384 pocillos
Tarjetas microfluídicas de matriz TaqMan®
Sistema de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real QuantStudio™ 12K Flex
96 pocillos
(reacciones de entre 10 y 100 μl),
96 pocillos Fast
(reacciones de entre 15 y 30 μl)
384 pocillos
(reacciones de entre 5 y 20 μl)
Tarjetas de matriz Taqman®
(reacciones de ~ 1 μl)
Placas OpenArray®
(reacciones de 33 nl)
Uniformidad de temperatura± 0,5 °C a los 30 segundos desde el inicio± 0,5 °C a los 30 segundos desde el inicio± 0,5 °C a los 30 segundos de alcanzar el punto de referencia de temperatura± 0,25 °C (± 0,75 °C para el bloque OpenArray®)
Bloque Fast
7500 y 7500 para identificación humana (HID) &
No
(96 y 384 pocillos)
Sí: 96 pocillos
Especificaciones de rendimiento
Sensibilidad demostrada10 copias10 copiasHasta solo 1 copiaHasta solo 1 copia
Intervalo dinámico9 logaritmos de intervalo dinámico lineal5 logaritmos garantizados, 9 logaritmos demostradosHasta 9 logaritmos de intervalo dinámico linealHasta 9 logaritmos de intervalo dinámico lineal (hasta 7 logaritmos para bloques OpenArray®)
Especificaciones del instrumento
Tamaño
(An x Pr x Al)
An: 23,6 cm
Pr: 51,2 cm
Al: 42,7 cm
An: 34 cm
Pr: 45 cm
Al: 49 cm
An: 53,3 cm
Pr: 63,5 cm
Al: 64,5 cm
An: 50,5 cm
Pr: 67,2 cm
Al: 73,8 cm
Cuantificación multiplexSí (en todos los bloques no OpenArray®, dúplex en OpenArray®)