Search Thermo Fisher Scientific
La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad infecciosa grave que afecta a los pulmones y los ganglios linfáticos de los rumiantes y que puede transmitirse de los animales a los seres humanos a través de aerosoles o del consumo de productos lácteos no pasteurizados procedentes de un animal infectado. Un brote de TBB puede acarrear importantes consecuencias económicas como resultado de la reducción en la producción de leche, el sacrificio de rebaños y las restricciones a las exportaciones de carne procedente de las zonas afectadas.
Como parte de nuestro continuo esfuerzo por ser el mejor proveedor de soluciones de diagnóstico de animales de granja, estamos orgullosos de anunciar que algunas soluciones de Prionics™, como los ensayos BOVIGAM™, ya están disponibles a través de la cartera de productos de eficacia probada de Thermo Fisher Scientific. Las soluciones de diagnóstico de TBB BOVIGAM™ cuentan con la autorización de organismos como el USDA, la OIE y el FLI. Nuestra cartera ofrece la única fuente para realizar todas las pruebas de TBB oficiales prescritas por la OIE. Esta exhaustiva gama de soluciones de diagnóstico de la TBB incluye derivados proteicos purificados (DPP) de la tuberculina para realizar pruebas cutáneas en el ganado, así como tests de interferón gamma (ensayos BOVIGAM), que pueden utilizarse por separado o en combinación con las pruebas cutáneas para obtener resultados altamente fiables y objetivos. El kit de TB BOVIGAM™ es el único ensayo in vitro de interferón gamma para la tuberculosis bovina registrado y autorizado por la OIE como el test independiente más adecuado para analizar y confirmar la presencia de la enfermedad en zonas infectadas.
Es posible crear un mundo libre de TBB si se implementa una combinación adecuada de herramientas de diagnóstico, como nuestros DPP de la tuberculina y BOVIGAM®, para lograr así el objetivo de un programa de TBB al aumentar la sensibilidad y/o la especificidad de las pruebas en función de las necesidades locales. La aplicación óptima de los programas de detección puede ayudar a evitar el sacrificio innecesario de animales y el cierre prolongado de las granjas hasta, finalmente, eliminar la incidencia de la tuberculosis bovina en todo el mundo.
Ver folleto del producto ›
Las soluciones Prionics son lo último en el diagnóstico de la tuberculosis bovina y una variedad de organismos mundiales como la OIE, el FLI y el USDA han reconocido su eficacia. La amplia cartera de diagnóstico de la TBB, que incluye ensayos BOVIGAM, antígenos estimulantes y DPP de la tuberculina para pruebas cutáneas, forma una combinación única de herramientas de diagnóstico que pueden utilizarse en diversas aplicaciones para aumentar la sensibilidad y/o la especificidad de la prueba en función de sus necesidades específicas de pruebas.
Para obtener más información sobre la combinación de soluciones de pruebas más adecuada en función de sus requisitos, consulte la documentación sobre los productos a continuación.
Kits BOVIGAM: la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha aprobado la inclusión del kit de TB BOVIGAM en su Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales terrestres de 2015. El kit es el único ensayo in vitro de interferón gamma para la tuberculosis bovina registrado y autorizado por la OIE como el test independiente más adecuado para analizar y confirmar la presencia de la enfermedad en zonas infectadas. Este kit de diagnóstico se utiliza para la detección de la TBB en ganado vacuno, ovejas, cabras y búfalos y se utiliza ampliamente en programas de vigilancia de la tuberculosis en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda.
La prueba ofrece:
Importancia y ventajas del uso de un kit de detección de TBB aprobado por la OIE
Haga clic en el enlace a continuación para saber cómo el kit BOVIGAM aprobado por la OIE permite obtener resultados con mayor rapidez, reducir las interrupciones en el comercio de animales vivos y reanudar las actividades agrícolas con mayor rapidez que con las pruebas cutáneas.
BOVIGAM® 2G: una versión actualizada de la prueba BOVIGAM® que ofrece la misma calidad y fiabilidad junto con ventajas adicionales:
Mayor resistencia con repetitibilidad mejorada para muestras intermedias
Un sustrato componente
Costes reducidos por animal debido a la capacidad de la prueba flexible
Facilidad de uso gracias al protocolo simplificado
Antígenos estimulantes BOVIGAM®: optimice su programa local de TBB y elija una combinación de estimulantes que satisfaga sus requisitos de sensibilidad y especificidad:
Reactivos para prueba cutánea de DPP de la tuberculina: nuestros DPP de la tuberculina se han utilizado para crear el estándar de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y están disponibles en un kit para la prueba comparativa de la tuberculina intradérmica cervical simple (SICCT), la prueba de tuberculina cervical única (SCT) y la prueba del pliegue caudal (CFT).
Para obtener más información o para realizar un pedido de nuestros reactivos de prueba cutánea de DPP de la tuberculina, escríbanos a orders@prionics.com o llame al +41 44 200 20 00