Con una excelente selección de diseños y características, las incubadoras de CO2 Thermo Scientific ofrecen condiciones óptimas para el crecimiento celular, el control de la temperatura, la humedad y los niveles de CO2  (con control de O2  opcional). La uniformidad y la recuperación de parámetros, así como las tecnologías de control de la contaminación, son importantes consideraciones de compra.
Explore nuestras presentaciones en 3D de productos, que le permiten girar 360 grados, ampliar, girar, descubrir e interactuar con equipos de laboratorio virtuales. Las descripciones detalladas de las funciones y capacidades clave integradas en cada presentación le ofrecen una rica experiencia interactiva. 
Seleccione la presentación en 3D interactiva de un producto:
Incubadora de CO₂ Heracell VIOS 160i
Esta incubadora está diseñada específicamente para ofrecer condiciones de cultivo excepcionales para células sensibles como células madre, neuronas y células primarias utilizadas en el modelado biológico de vanguardia. Las características de esta presentación de productos en 3D también se aplican a la versión 250i (de 255 L de capacidad).
Incubadora de CO₂ Forma Steri-Cult
Esta incubadora de CO2, de gran capacidad y apilable, ofrece la máxima protección para cultivos de alto valor con cada elemento de su diseño, desde el sistema de filtración HEPA ISO Clase 5 hasta su sencillo proceso de limpieza y su probado ciclo de esterilización automatizado. 
Incubadora de CO₂ Heracell Vios 160i CR
Explore esta pionera incubadora de CO2 certificada por terceros y compatible con salas limpias, con 165 L de capacidad y apta para entornos de grado A/B de ISO clase 5 y buenas prácticas de fabricación (GMP). 
Incubadora de CO₂ Heracell Vios 250i CR
Explore esta incubadora de CO2 primera en el mercado certificada por terceros y compatible con salas limpias, con 255 L de capacidad y apta para entornos de grado A/B de ISO clase 5 y buenas prácticas de fabricación (GMP).