Innovación que impulsa el rendimiento y ofrece confianza en el cultivo celular
Las incubadoras de CO2 Thermo Scientific están diseñadas para proporcionar cultivos sanos que imitan mejor las respuestas in vivo, lo que impulsa el éxito de los procesos finales. Para producir resultados fiables y uniformes, nuestra cartera de productos está basada en décadas de tecnologías probadas y en características en continuo avance para satisfacer las demandas de sus aplicaciones específicas.
Control de la contaminación
La contaminación es un riesgo para cualquier persona que trabaje con células cultivadas, por lo que nuestras incubadoras de CO2 están diseñadas para priorizar la mitigación de riesgos. Existen tecnologías de control de la contaminación tanto activas como pasivas para ayudar a mantener la salud celular a la vez que se reducen las tareas de mantenimiento y limpieza. 
Materiales de superficie interior
La prevención del crecimiento microbiológico no deseado y la fácil limpieza comienza por la cámara de la incubadora. Elija entre interiores de acero inoxidable 304 pulido o de cobre al 100 % que le den tranquilidad y le permitan continuar su trabajo con confianza.  
Interior 100 % de cobre
Cada vez hay más profesionales del cultivo celular que eligen incubadoras de CO₂ con interiores de cobre 100 % puro, ya que son naturalmente fáciles de limpiar sin necesidad de ninguna manipulación especial. Las superficies de cobre puro proporcionan una larga vida útil y son seguras para las células cultivadas. Nuestras incubadoras de CO₂ aportan durabilidad, fiabilidad y reciclabilidad para una elección inteligente y sostenible. Solo el 100 % de cobre le da esa confianza.
"Nos gusta la incubadora de cobre al 100 % porque no experimentamos ningún problema, desde los recién llegados hasta los post-doc con 20-30 publicaciones, nadie de nuestro equipo ha tenido ningún problema de contaminación. Es muy fácil."
Director de laboratorio con 11 años de experiencia con incubadoras de cobre CO₂ Thermo Scientific Heracell
Ciclos de esterilización
Elija entre una selección de tecnologías de eliminación de alta temperatura disponibles con su incubadora de CO 2.  Durante el ciclo automatizado, el calor se distribuye continuamente a través de la cámara de la incubadora, cumpliendo con los requisitos de las farmacopeas internacionales para eliminar cualquier área fría donde puedan sobrevivir los microorganismos. Este proceso simplifica la limpieza sin necesidad de esterilización en autoclave y reduce la necesidad de utilizar productos químicos peligrosos que puedan tener efectos negativos en las células cultivadas y en el personal de laboratorio. Se consigue la eliminación de contaminantes biológicos, incluidos hongos, esporas, micoplasma y otras bacterias, evitando al mismo tiempo las limitaciones físicas de las lámparas germicidas UV y los costes permanentes, incluidos la manipulación y el almacenamiento de germicidas potencialmente tóxicos. Todos nuestros sistemas de incubadoras de CO2 se prueban independientemente utilizando por lo menos 1 millón de organismos indicadores biológicos aprobados de acuerdo con los estándares de las farmacopeas de EE. UU. y de la UE.
Filtración HEPA
Las partículas en suspensión en el aire son una de las principales fuentes de contaminación en la mayoría de los laboratorios. Nuestras incubadoras de CO2 proporcionan una avanzada tecnología de filtración HEPA que protege sus cultivos con condiciones de calidad de aire de sala limpia ISO Clase 5 en solo cinco minutos después de una apertura de puerta de 30 segundos.  La filtración HEPA en la cámara, combinada con la circulación activa de aire, captura partículas de cualquier tamaño que representen un riesgo para su trabajo.
La filtración HEPA en la cámara proporciona una protección continua contra los contaminantes atmosféricos, filtrando todo el volumen de aire dentro de la incubadora cada 60 segundos para lograr aire ISO Clase 5 (Clase 100) de calidad de sala limpia en 5 minutos tras una apertura de puerta de 30 segundos.
Sistema Cell Locker
Un avance en la gestión de cultivos celulares, el exclusivo sistema Thermo Scientifc Cell Locker divide la incubadora de cultivos celulares en 6 cámaras de policarbonato individuales y segregadas que son esterilizables en autoclave. Las cámaras individuales permiten una mayor protección y seguridad de los cultivos, permanecen más estables, se recuperan más rápido y utilizan menos gas incluso en condiciones de hipoxia. El sistema Cell Locker representa un enfoque novedoso para proporcionar mejores condiciones de cultivo para las células primarias, las células madre y otros tipos de células sensibles.
Las cámaras divididas evitan la contaminación cruzada
Con el sistema Cell Locker, cada cámara Cell Locker individual es una cámara de cuarentena. Los filtros de membrana dobles de 0,2 µm permiten la circulación del aire, pero evitan la entrada de contaminantes. Las placas y matraces se pueden extraer individualmente, como grupo en una bandeja de trabajo o con toda la cámara Cell Locker con una tapa opcional para mayor protección.
Sensores de precisión
La medición precisa y fiable de los factores medioambientales dentro de la incubadora es fundamental para simular condiciones in vivo que garanticen respuestas celulares precisas en ensayos posteriores.  Nuestras incubadoras utilizan sensores colocados directamente en la cámara de incubación para una medición precisa de las condiciones que experimentan las células. Este diseño requiere una estructura de sensores más sólida, pero ofrece correcciones inmediatas y exactas a cualquier variación que se produzca. Elija entre las tecnologías de sensores de CO2 de conductividad térmica (TC) o infrarrojos (IR) avanzados, en función de los requisitos de la aplicación.
Sensores de conductividad térmica (TC) fiables
Los sensores de conductividad térmica (TC) son sólidos y económicos, y ofrecen una larga vida útil. Algunos modelos incorporan la compensación de humedad para mejorar la respuesta.
Sensores de infrarrojos avanzados (IR) de precisión
Elija sensores de infrarrojos (IR) avanzados para la medición directa o para aplicaciones que utilicen la monitorización de los procesos finales.  
Control de oxígeno
Las incubadoras Thermo Scientific con control de oxígeno variable ("tri-gas") están diseñadas de forma exclusiva para optimizar el crecimiento de células de mamíferos en un entorno que imita de cerca las condiciones in vivo. Dentro del cuerpo, las concentraciones de oxígeno oscilan entre el 1 y el 14 %, en lugar del 20 y el 21 % de la atmósfera. En muchos casos, las células cultivadas con bajo nivel de oxígeno (en hipoxia) crecen más rápido, viven más tiempo y muestran un menor estrés.  Los científicos utilizan nuestras incubadoras con control de oxígeno variable para aumentar la relevancia biológica de sus cultivos, mejorar el rendimiento del crecimiento, reducir la diferenciación y las respuestas al estrés, y simular más estrechamente los microentornos tumorales. 
Mediante el uso de una incubadora con control de oxígeno, puede simular entornos de hipoxia (del 1 al 21 %) para aplicaciones de investigación de células primarias, células madre y embriones, o condiciones hiperóxicas (del 5 al 90 %) para la investigación en tejidos pulmonares, retina, neuronales y otros tejidos sensibles.
"Nuestro laboratorio exige este [5% de oxígeno] para imitar las condiciones en el organismo, de modo que las células estén lo más cerca posible de esas condiciones y nada sea diferente. Todas las señales para una epigenética adecuada están ahí."
Investigador de células madre en instituto biomédico
Control de la humedad
Está disponible una amplia selección de diseños de depósitos de humedad para mejorar el rendimiento y los flujos de trabajo según sus necesidades. Elija entre la simplicidad de una bandeja de agua extraíble tradicional o depósitos integrados exclusivos que se calientan directamente para obtener niveles de humedad relativa (HR) altos y una recuperación más rápida. Un depósito externo simplifica el mantenimiento y permite el llenado sin interrumpir el cultivo, con un control de parámetros de HR totalmente activo, ideal para aplicaciones que requieren una monitorización precisa de los niveles de humedad.
Bandeja de agua tradicional
Depósito integrado
Depósito integrado cubierto
Depósito externo
Bandeja de agua extraíble para el control manual de la HR
Un depósito grande calentado directamente sin bandeja proporciona altos niveles de HR y una recuperación rápida
La bandeja de agua protegida e integrada con calor directo proporciona altos niveles de HR con una recuperación excepcional y facilidad para el llenado y el vaciado
Control de humedad activo con un depósito externo para facilitar la reposición del agua sin interrumpir el cultivo
Supervisión visual
Alarma visual y de bajo nivel
Alarma visual y de bajo nivel
Alarma visual y de bajo nivel
Tecnología de calefacción
Ofrecemos una selección de incubadoras de CO2 con camisa de agua o calor directo, cada una de las cuales ofrece ventajas específicas. La tecnología de calor directo es cómoda, ligera y está disponible con esterilización a alta temperatura. Las incubadoras con camisa de agua ofrecen una excelente estabilidad de temperatura y protección en caso de cortes de energía inesperados.
Construcción de cámara con calor directo
Los eficaces calentadores de alto rendimiento, situados en cada superficie de la cámara, proporcionan una distribución de temperatura uniforme en toda la cámara.
Construcción de cámara con camisa de agua
Su construcción exclusiva con triple pared ofrece una excepcional estabilidad de la temperatura gracias a sus dos capas de agua y el aislamiento de gran calidad.
Flujo de aire optimizado
Con el fin de proporcionar un entorno homogéneo en toda la cámara, nuestras incubadoras de CO2 cuentan con circulación de aire asistida por ventilador. Sin circulación activa, las condiciones en la cámara de la incubadora se estratificarán, creando diferentes microambientes en diferentes zonas. Nuestros innovadores diseños de circulación ofrecen una mejor uniformidad, una recuperación de apertura de puertas más rápida y un crecimiento celular optimizado en toda la cámara de la incubadora.
Sistema de flujo de aire THRIVE
Los patrones de flujo de aire diseñados con precisión distribuyen eficazmente las condiciones ambientales críticas (temperatura, gases y humedad), lo que garantiza que todas las células experimenten las mismas condiciones, sin riesgo de desecación.* La corriente de aire se desplaza primero por el depósito de agua integrado cubierto con calor directo, lo que da lugar a una recuperación de la humedad un 50 % más rápida que los diseños de bandeja de agua estándar. El filtro HEPA alineado limpia la corriente de aire de partículas y microorganismos de todos los tamaños, para proteger a los cultivos de la contaminación. El aire luego pasa por los sensores de la cámara, los cuales reaccionan y acondicionan el aire antes de distribuirlo suavemente entre los cultivos.
* Basado en patrones internos para una apertura de puerta de 30 segundos, recuperación calculada al 98 % del valor inicial para la temperatura y el CO₂, y al 95 % del valor inicial para la humedad.
Interfaz de usuario intuitiva
Aunque las incubadoras de CO2 Thermo Scientific están cargadas de funciones orientadas al rendimiento y tecnología avanzada, siguen siendo sorprendentemente fáciles de usar.  Todas nuestras incubadoras ofrecen un control sencillo e intuitivo. Elija entre un sencillo centro de control alfanumérico o una pantalla táctil avanzada.
Pantalla táctil iCAN en la incubadora de CO₂ Heracell Vios
La interfaz de pantalla táctil inteligente Thermo Scientific iCAN simplifica las interacciones y el control del usuario. El panel de control montado en la puerta, sencillo de leer y que se ofrece en varios idiomas, permite a los usuarios acceder fácilmente a las funciones de programación, a los datos de funcionamiento de la incubadora y a las alertas del sistema.  Una pantalla LED brillante proporciona total visibilidad de los datos y una monitorización de un vistazo incluso desde el otro extremo del laboratorio. La interfaz presenta gráficos de tendencias de rendimiento, mensajes de menú en pantalla, registros de errores y uso y configuraciones ajustables.
Certificado para sala limpia
En respuesta a la creciente demanda de compatibilidad probada con sala limpia, ofrecemos el primer sistema de control de partículas diseñado para una incubadora de CO2 para sala limpia. Esta innovadora tecnología controla y captura partículas que, en una incubadora diferente, podrían liberarse al entorno de sala limpia. En nuestro sistema, el aire de toda la carcasa se dirige a través de un filtro HEPA en la parte posterior para garantizar que no se perturba el entorno. Esta tecnología está validada y certificada por terceros para los entornos ISO Clase 5 y GMP Grado A/B.
Nuestras incubadoras certificadas para sala limpia utilizan exteriores de acero inoxidable 304 con cepillado compatibles con los métodos de limpieza de peróxido de hidrógeno seco sin condensación VHP y de limpieza manual al 3 %, cubiertas exteriores selladas con silicona y componentes con clasificación IP54 para proteger del polvo y resistir aerosoles líquidos.
Hay un paquete de documentación disponible con nuestras incubadoras de sala limpia que incluye: Certificados normativos, declaración de conformidad (CE) con la legislación de la UE, certificados CSA y QMS, protocolos recomendados, listas de piezas y consumibles, programas de mantenimiento, soluciones y procedimientos de limpieza recomendados, documentación y especificaciones de fábrica, certificados de conformidad, calibración y especificaciones técnicas, y certificado de compatibilidad de terceros con entornos de sala limpia ISO Clase 5 y GMP Grado A/B.