Search Thermo Fisher Scientific
En una estufa de convección por gravedad, la distribución de la temperatura se basa en el aire caliente que se mueve hacia arriba. No hay ningún ventilador que distribuya activamente el aire dentro de la cámara. El beneficio de esta tecnología es una turbulencia de aire muy baja para un secado y calentamiento suaves.
En una estufa de convección mecánica – o de aire forzado – un ventilador integrado mueve activamente el aire dentro de la cámara. Esto da como resultado una distribución uniforme de la temperatura en toda la cámara. Una ventaja es la uniformidad óptima de la temperatura para obtener resultados reproducibles. Por ejemplo, este tipo de convección es ideal en pruebas de materiales y para protocolos de secado con requisitos de temperatura muy ajustados. Otra ventaja es un proceso de secado más rápido en comparación con la convección por gravedad. Al abrir la puerta, la temperatura se recuperará más rápido hasta el nivel de temperatura establecido en un estufa de convección mecánica.
Algunas estufas de calentamiento y secado Thermo Scientific pueden funcionar a temperaturas de hasta 330 °C y tan bajas como 10 °C por encima de la temperatura ambiente. Consulte la siguiente tabla para seleccionar el modelo adecuado de estufa de calentamiento y secado en función de sus necesidades de temperatura y aplicación.
Aplicación | Material/muestra | Requisitos de la muestra | Estufa de secado y calentamiento Heratherm recomendada |
Secado | Instrumental de vidrio | Secado rápido | Estufas de convección por gravedad para secado suave; convección mecánica para secado rápido. Estufas de protocolo avanzado para lograr una mayor precisión de la temperatura y selección de la velocidad del ventilador. Estufas de seguridad de protocolo avanzado para una mayor seguridad de las muestras. También puede considerar la posibilidad de utilizar una estufa de vacío Thermo Scientific para un secado rápido a bajas temperaturas. |
Polvos | Temperaturas de entre 37 °C y 70 °C | ||
Papel y tejidos textiles | Temperatura de aproximadamente 37 °C | ||
Tierra y arena | Temperatura de aproximadamente 37 °C | ||
Componentes electrónicos | Temperaturas de entre 37 °C y 50 °C aproximadamente | ||
Preparados farmacéuticos | Temperatura de aproximadamente 37 °C | ||
Ensayos de materiales | Cables | Máxima precisión de la temperatura; procesos seguros | Estufas de protocolo avanzado con capacidades de programación. Seleccione los modelos de convección mecánica para obtener nuestra máxima precisión de temperatura. Las estufas de seguridad de protocolo avanzado ofrecen una mayor seguridad de las muestras. |
Plásticos | Máxima precisión de la temperatura; procesos seguros | ||
Curado | Pintura | Calentamiento suave | Convección por gravedad para calentamiento suave Estufas de protocolo avanzado para una alta precisión de la temperatura – la baja velocidad del ventilador es adecuada para las necesidades de calentamiento suave. Estufas de seguridad de protocolo avanzado para una mayor seguridad de las muestras. |
Adhesivos | Calentamiento suave | ||
Plásticos | Calentamiento suave | ||
Metales | Calentamiento suave | ||
Almacenamiento calefactado | Pastillas, fármacos | Calentamiento suave, procesos seguros | |
Vulcanización | Caucho | Calentamiento suave |
Transferencia térmica en vacío
En el vacío, la transferencia térmica a las muestras se logra principalmente a través de los estantes. A diferencia de las estufas de calentamiento y secado normales, no se produce transferencia de calor por convección. Por lo tanto, es crucial que haya un buen contacto entre las muestras y los estantes para que el calentamiento y el secado sean eficaces. Si las muestras están en recipientes, es importante que tengan una buena conductividad térmica.
Cómo medir la temperatura en una estufa de vacío
Para medir la temperatura de la cámara, la sonda debe estar en contacto total con el estante. Para obtener los mejores resultados, se recomienda conectar la sonda a una pieza de metal que tenga alta conductividad térmica.
Consejos para aplicaciones de gases inertes
Es posible que se requiera el uso de una atmósfera de gas inerte para evitar los procesos de oxidación relacionados con la presencia de oxígeno. Si la aplicación requiere sustituir el vacío con un gas inerte, se debe utilizar únicamente un gas no combustible, no inflamable y no corrosivo, como el nitrógeno o el argón. Purgar la cámara varias veces ayudará a reducir el contenido de oxígeno al mínimo.
Tenga en cuenta que las cámaras de las estufas de vacío no están hechas para resistir presión positiva. Por lo tanto, el flujo entrante de gas debe controlarse y realizarse a baja presión.
Se incorpora una válvula de precisión en la conexión de gas inerte para que el gas se pueda dispensar con precisión, reduciendo los tiempos de secado y ayudando a reducir o prevenir la condensación. Además, la válvula de precisión puede evitar con seguridad el soplado de polvos cuando la cámara de vacío se ventila.
El secado al vacío requiere una temperatura inferior a la de las estufas de secado convencionales. En vacío, la humedad se evapora por debajo del punto de ebullición habitual del líquido que se necesita eliminar, lo que da lugar a un proceso de secado más suave para las muestras delicadas. Los tiempos de procesamiento son hasta seis veces más rápidos que en las estufas de secado convencionales.
Este gráfico ilustra que el agua se evaporará a una temperatura mucho más baja que 100 °C, con una presión menor dentro de una estufa de vacío.
Las estufas de vacío Thermo Scientific, que se ofrecen en diversos tamaños e intervalos de temperatura, se han diseñado pensando en la seguridad, la fiabilidad y la eficacia, y ofrecen características que pueden adaptar su estufa de vacío a sus aplicaciones específicas.
Las estufas de vacío Thermo Scientific proporcionan uniformidad de temperatura y secado y tratamiento térmico reproducibles para aplicaciones farmacéuticas, alimentarias, electrónicas, de dispositivos médicos y aeroespaciales, como:
La monitorización Smart Vue Pro se puede configurar con estufas de vacío y estufas de calentamiento y secado Thermo Scientific y los datos se pueden monitorizar en Thermo Fisher Cloud.