Search Thermo Fisher Scientific
Conozca más de cerca las características y especificaciones de las estufas de calentamiento y secado Thermo Scientific Heratherm y las estufas de vacío Thermo Scientific Vacuutherm y Lindberg Blue/M.
Estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm Las características de seguridad ofrecen protección de sus muestras más valiosas | Estufas de protocolo avanzado Heratherm Máxima precisión y mayor calentamiento | Estufas de protocolo general Heratherm Para aplicaciones diarias de calentamiento y secado | Estufas compactas de precisión Estufas compactas para aplicaciones de secado y horneado. |
Intervalo de temperatura | |||
50 °C - 330°C | 50 °C - 330°C | 50°C - 250 °C | +5 °C - 210 °C |
Capacidad | |||
Modelos de 61 - 170 L | Modelos de 61 - 731 L | Modelos de 65 - 744 L | Modelos de 48 L |
Opciones de calefacción | |||
Convección mecánica y por gravedad | |||
Programabilidad | |||
---|---|---|---|
10 programas repetibles automáticamente, cada uno con hasta 10 pasos específicos. Puerto de acceso para monitorización remota. | 10 programas repetibles automáticamente, cada uno con hasta 10 pasos específicos | Ninguno | |
Información sobre pedidos | |||
Todas las regiones: modelos | América: modelos de 120 V 60 Hz Europa, África, Asia: modelos de 230 V 60 Hz Japón: 208-240V 60Hz | América: 120 V 60 Hz Europa, África, Asia: 230 V 50/60 Hz | Solo para América: 120V |
Estufas de vacío Vacutherm Alcance temperaturas precisas en procesos de secado simples o complejos, incluidos materiales sensibles al calor | Estufas de vacío Lindberg/Blue M Diseñadas para aplicaciones de laboratorio generales, industriales y de ciencias de la vida que requieren estándares de rendimiento superiores | Estufas de vacío Thermo Scientific Para el uso diario, incluidos aplicaciones de secado, curado, inclusión al vacío y chapado |
Intervalo de temperatura | ||
Hasta 400 °C | 6 °C - 260 °C | Ambiente + 10 °C - 220 °C |
Capacidad | ||
25 - 128 L | 18,6 - 42,5 L | Opciones de 12,5 - 65 L |
Opciones de calefacción | ||
Calefacción de chaqueta o conducción con estante | Calefacción de chaqueta | Calefacción de chaqueta |
Características de seguridad | ||
---|---|---|
El sensor de exceso de temperatura protege la estufa y la muestra Puertas de vidrio de seguridad de doble panel Puerto de acceso en pared trasera para supervisión remota | Sistema de seguridad por exceso de temperatura independiente configurado de fábrica con un botón de pulsación de restablecimiento | Pantalla de seguridad de policarbonato para proteger el vidrio de la puerta |
Información sobre pedidos | ||
Ver modelos | Ver modelos | Ver modelos |
Estufa de calentamiento y secado Heratherm | Estufa de vacío Vacutherm | Estufa de vacío Lindberg/ Blue M Accesorios |
Accesorios disponibles | ||
|
|
|
Todas las opciones de estantes para estufas Heratherm | Todos los accesorios para vacío Vacutherm | Todos los accesorios para estufas de vacío Linderberg/Blue M |