Detecte e monitore com segurança uma ampla gama de gases
As soluções de monitoramento da qualidade do ar ambiente da Thermo Fisher Scientific aproveitam tecnologias comprovadas, projetos robustos de instrumentos e sistemas inovadores de entrega de dados para ajudar a garantir a segurança do trabalhador e a conformidade regulatória. Escolha entre uma ampla variedade de instrumentos que medem de forma confiável a qualidade do ar, níveis baixos e altos de critérios de poluentes, vários gases e toxinas, de acordo com suas necessidades.
Amônia (NH₃)
A amônia (NH3) é um tóxico comum liberado por uma variedade de fontes, incluindo resíduos municipais e infiltração séptica, escoamento de fertilizantes e outros processos naturais que podem causar uma infinidade de problemas de saúde humana e ambiental.
A amônia é prejudicial à vida humana, animal e aquática.
Modos de operação NO, NOₓ e Nₜ Nossos analisadores de amônia altamente confiáveis utilizam tecnologia de quimioluminescência para monitoramento preciso e contínuo de amônia..
Analisador de Amônia Thermo Scientific Modelo 17i
Dióxido de Carbono (CO₂)
A atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis (carvão, gás natural e petróleo), resíduos sólidos, árvores e outros materiais, bem como algumas reações químicas, podem liberar grandes quantidades de CO₂ no ar. Como tal, a monitorização contínua do dióxido de carbono tornou-se crítica para o cumprimento de todas as crescentes regulamentações governamentais para a indústria.
A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) tomou medidas regulatórias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Medindo o dióxido de carbono nas emissões Nossos analisadores de CO₂ empregam tecnologia confiável de infravermelho não dispersivo (NDIR) para longa vida útil do instrumento e filtros ópticos avançados para precisão.
Analisador de Gás Dióxido de Carbono Thermo Scientific 410iQ
Analisador de Gás de Dióxido de Carbono Thermo Scientific 410iQ de Alto Nível
Monóxido de Carbono (CO)
O CO é um gás incolor e inodoro que ocorre naturalmente, mas pode causar doenças e morte quando presente em grandes concentrações no ar ambiente. O gás é mais comumente liberado como subproduto da combustão de combustíveis fósseis em veículos e máquinas e é um poluente altamente regulamentado.
O Monóxido de Carbono (CO) é um dos seis poluentes atmosféricos controlados pelos Padrões Nacionais de Qualidade do Ar Ambiente (NAAQS) da EPA.
Detecção de monóxido de carbono venenoso Nossos analisadores de CO usam tecnologia avançada de correlação de filtro de gás para detectar e medir concentrações de gás CO no ar ambiente..
Analisador de Monóxido de Carbono Thermo Scientific 48iQ
Analisador de Monóxido de Carbono Thermo Scientific 48iQTL com Nível de Traço
Analisador de CO Thermo Scientific Modelo 48i
Analisador de CO Thermo Scientific Modelo 48i-TLE com Nível de Traço Aprimorado
Ethylene Oxide (C₂H₄O)
O óxido de etileno (EtO) é um composto versátil utilizado para a esterilização de dispositivos médicos e na fabricação de produtos químicos e de consumo, como anticongelantes e detergentes. Devido à sua avaliação de toxicidade, os esterilizadores comerciais e as fábricas de produtos químicos são obrigados a medir o EtO em níveis muito baixos para atender às rigorosas regulamentações governamentais.
Atenda às regulamentações governamentais em evolução e garanta a segurança dos trabalhadores.
Conformidade com confiança Monitoramento sensível do ar ambiente em tempo real com automação total e suporte integrado para navegar com facilidade pela conformidade regulatória.
Sulfato de Hidrogênio (H₂S)
O sulfeto de hidrogênio é um gás extremamente inflamável e altamente tóxico. É perigoso mesmo em baixas concentrações e ocorre naturalmente em esgotos, fossas de estrume, poços de água, poços de petróleo e gás, mas também é utilizado ou produzido em muitas atividades industriais e de produção.
O sulfeto de hidrogênio (H2S) representa um risco significativo para a segurança dos trabalhadores nas indústrias de produção de petróleo e gás, mineração, produção de papel e tratamento de águas residuais, entre outras.
Captura de dados confiável Os analisadores de sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre utilizam tecnologia de fluorescência pulsada para detecção precisa e medições de concentração de H₂S e S0₂ no ar.
Analisador de Sulfeto de Hidrogênio e Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 450iQ
Analisador de Sulfeto de Hidrogênio - Dióxido de Enxofre Thermo Scientific Modelo 450
Plataforma da iQ Series
Monitoramento inteligente do ar ambiente Diagnósticos preditivos integrados e cronogramas de manutenção preventiva identificam problemas antes que eles ocorram.
Analisador de Gás Dióxido de Carbono Thermo Scientific 410iQ
Analisador de Gás de Dióxido de Carbono Thermo Scientific 410iQ de Alto Nível
Analisador de Gás Dióxido de Carbono Thermo Scientific™ 410iQ de Alto Nível
Analisador de Monóxido de Carbono Thermo Scientific 48iQTL com Nível de Traço
Analisador de Sulfeto de Hidrogênio e Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 450iQ
Analisador Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx
Analisador Thermo Scientific 42iQTL NO-NO2-NOx com Nível de Traço
Analisador de Ozônio Thermo Scientific 49iQ
Padrão Primário de Ozônio Thermo Scientific 49iQ
Analisador de Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 43iQ
Analisador de Dióxido De Enxofre Thermo Scientific 43iQ com Nível de Traço
Analisador de Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 43iQ de Alto Nível
Calibrador Multigás Thermo Scientific 146iQ
Metano (CH₄) e Hidrocarbonetos Não Metanos
O metano é emitido durante a produção industrial e transporte de combustíveis fósseis, pecuária e atividades agrícolas. As regulamentações em torno da libertação de gás metano foram recentemente reforçadas nos EUA e espera-se que continuem a ser examinadas.
O metano (CH4) é responsável por aproximadamente 11% de todas as emissões de gases de efeito estufa provenientes das atividades humanas nos EUA.
Coleta e análise repetidas Nossos analisadores fazem medições automatizadas de hidrocarbonetos metano e não metano no ar usando tecnologia comprovada de cromatografia gasosa.
Analisador Direto de Hidrocarbonetos de Metano e Não Metano Thermo Scientific Modelo 55i
Espécies de Nitrogênio (N₂) e Óxido Nitroso (NO, NO₂, NOₓ, NOᵧ)
Vários compostos de nitrogênio e óxido nitroso (NO, NO2, NOY, NOx) são emitidos durante atividades agrícolas, de uso da terra, industriais, combustão de combustíveis fósseis, gestão de resíduos sólidos e tratamento de águas residuais. Como estes gases podem ser nocivos em diversas concentrações, é essencial uma monitorização cuidadosa e precisa.
O N2 é responsável por cerca de 7% de todas as emissões de gases de efeito estufa provenientes de atividades humanas nos EUA.
Diagnóstico preditivo Nossos analisadores utilizam tecnologia de quimioluminescência para medir a quantidade de nitrogênio e óxidos nitrosos no ar desde níveis sub-ppb até 1000ppb.
Analisador Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx
Analisador Thermo Scientific 42iQTL NO-NO2-NOx com Nível de Traço
Analisador de NOx Thermo Scientific Modelo 42i-TL com Nível de Traço
Analisador Thermo Scientific Modelo 42i-Y NOY
Ozônio (O₃)
O ozônio, também conhecido como trioxigênio, é uma molécula inorgânica visível como um gás azul claro. Em grandes altitudes, uma camada desse gás fornece proteção contra a radiação UV do sol. Terrestre, é utilizado como um poderoso oxidante industrial e, mesmo em concentrações muito baixas, é prejudicial a animais e humanos.
O ozônio (O3), quando presente em baixas altitudes, é um importante poluente atmosférico e pode ser visto como poluição atmosférica.
Comunicações proativas Nossos analisadores de ozônio utilizam tecnologia fotométrica UV para detectar e monitorar o ozônio de maneira confiável.
Analisador de Ozônio Thermo Scientific 49iQ
Padrão Primário de Ozônio Thermo Scientific 49iQ
Dióxido de Enxofre (SO₂)
O dióxido de enxofre (SO₂) é produzido em quantidade significativa através da queima de combustíveis fósseis durante a produção de energia e outros processos industriais, incluindo o transporte industrial. O dióxido de enxofre pode prejudicar o sistema respiratório humano e contribuir para a poluição ambiental.
SO₂ é o óxido de enxofre que mais preocupa as agências reguladoras.
Símbolo de dióxido de enxofre Nossos analisadores de dióxido de enxofre medem até 100 ppm no ar ambiente usando tecnologia de fluorescência pulsada.
Analisador de Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 43iQ
Analisador de Dióxido De Enxofre Thermo Scientific 43iQ com Nível de Traço
Analisador de Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 43iQ de Alto Nível
Analisador de Sulfeto de Hidrogênio - Dióxido de Enxofre Thermo Scientific Modelo 450
Poluentes Atmosféricos Perigosos no Local de Trabalho
Explore como nossas soluções podem ajudá-lo a monitorar poluentes atmosféricos perigosos em seu local de trabalho. Uma nova técnica disruptiva, chamada análise infravermelha por transformada de Fourier opticamente aprimorada (OE-FTIR), fornece novos recursos na análise de gases industriais para atender a essas preocupações.
A exposição dos trabalhadores a toxinas de baixo nível no ar ambiente é uma preocupação crescente
Medição de poluentes atmosféricos perigosos no local de trabalho A análise infravermelha por transformada de Fourier opticamente aprimorada (OE-FTIR) fornece sensibilidade aprimorada de detecção de gás que rivaliza ou excede a da cromatografia gasosa tradicional (GC). Também traz todas as vantagens analíticas da análise FTIR tradicional, como resultados em tempo real, ampla faixa dinâmica e baixos custos de manutenção e propriedade.
Analisadores de Gás Thermo Scientific FTIR MAX-iR
Sistema de Monitoramento Contínuo de Ar Ambiente Thermo Scientific MAX-iAQ
Fornecimento e Calibração de Ar Zero
O ar zero, ou ar que foi purificado pela remoção de poluentes como NO, NO₂, O3, SO₂, CO e hidrocarbonetos, é usado para testar e calibrar analisadores abrangentes de ar ambiente durante a manutenção de rotina. Outros analisadores podem ser calibrados usando um dispositivo de calibração multigás que executa verificações de zero, precisão, span de nível 1, auditorias e rotinas multiponto de acordo com os requisitos da EPA dos EUA.
Garantindo o desempenho ideal para seus sistemas de monitoramento e análise.
Conectividade de dispositivos pessoais Oferecemos suprimento de ar zero e calibradores multigás para manter seus sistemas funcionando com desempenho máximo.
Fornecimento de Ar Zero Thermo Scientific 111iQ
Calibrador Multigás Thermo Scientific 146iQ
Os instrumentos da iQ Series são construídos em uma plataforma inovadora que elimina muitos dos desafios associados à integração, operação e manutenção de sistemas de monitoramento do ar ambiente. A plataforma suporta protocolos Modbus, streaming e VNC via serial e Ethernet, bem como E/S analógica e digital para fácil integração na maioria dos sistemas de gerenciamento de dados.
A plataforma da iQ Series oferece maior controle sobre a operação do instrumento e torna os dados muito mais disponíveis e fáceis de usar em sua organização.