Tecnologias avançadas para monitoramento e análise fornecem resultados confiáveis em uma ampla gama de gases e concentrações
Dependendo do tipo de gás alvo de monitoramento e da produção de dados desejada, várias tecnologias foram comprovadas para analisar eficazmente o ar ambiente e detectar seus componentes.  Oferecemos uma ampla gama de produtos que utilizam essas tecnologias para permitir um monitoramento mais confiável da qualidade do ar em sua operação.
Quimiluminescência
Quando combinados, certos gases produzem reações químicas de alta energia que emitem energia luminosa (fótons), conhecidas como quimiluminescência.  Especificamente, a emissão de luz ocorre quando moléculas excitadas eletronicamente decaem para estados de energia mais baixos. Essas emissões são detectadas por tubos fotomultiplicadores e, medindo a intensidade e as características da luz emitida, é possível determinar com precisão a presença e concentração de diversos gases.  Nossos analisadores que operam usando este princípio empregam tecnologia óptica avançada para alta sensibilidade e leituras confiáveis.  Explore-os aqui:
Analisador de Amônia Thermo Scientific Modelo 17i
O Analisador de Amônia Thermo Scientific Modelo 17i usa a reação de produção de luz do óxido nítrico (NO) com ozônio (O3) como princípio básico. O instrumento possui três modos de operação, NO, NOx e Nₜ. Modo 1. Durante a operação no modo NO, a amostra é misturada com ozônio na câmara de reação. Esta reação produz uma luminescência característica com intensidade proporcional à concentração de NO.
Analisador Thermo Scientific Modelo 42i (NO-NO₂-NOₓ)
Meça os níveis de óxido de nitrogênio (NO-NO2-NOx) nas emissões de uma fonte usando tecnologia quimioluminescente com o analisador Thermo Scientific Modelo 42i NO-NO2-NOx.
Analisador Thermo Scientific 42iQ NO-NO₂-NOₓ de Alto Nível
Meça os níveis de óxido de nitrogênio (NO-NO2-NOx) nas emissões de uma fonte usando tecnologia quimioluminescente com o analisador Thermo Scientific Modelo 42i NO-NO2-NOx.
Analisador Thermo Scientific 42iQ NO-NO₂-NOₓ de Alto Nível
Obtenha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana às informações do seu analisador. Os analisadores de gás da série iQ são projetados para ficarem mais inteligentes ao longo do tempo e ajudar a minimizar o tempo de solução de problemas com uma solução altamente precisa, porém resistente. O analisador de NO-NO2-NOx 42iQ de Alto Nível mede a quantidade de óxidos de nitrogênio no ar de 10 ppm a 5.000 ppm.
Analisador Thermo Scientific 42iQ NO-NO₂-NOₓ de Alto Nível
Obtenha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana às informações do seu analisador. Os analisadores de gás da série iQ são projetados para ficarem mais inteligentes ao longo do tempo e ajudar a minimizar o tempo de solução de problemas com uma solução altamente precisa, porém resistente. O analisador de NO-NO2-NOx 42iQ de Alto Nível mede a quantidade de óxidos de nitrogênio no ar de 10 ppm a 5.000 ppm.
Analisador Thermo Scientific 42iQ NO-NO₂-NOₓ de Baixa Fonte
Obtenha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana às informações do seu analisador. Os analisadores de gás da série iQ são projetados para ficarem mais inteligentes ao longo do tempo e ajudar a minimizar o tempo de solução de problemas com uma solução altamente precisa, porém resistente. O analisador Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx de baixa fonte fornece o mesmo nível de desempenho ao medir níveis baixos a médios de óxidos de nitrogênio no ar usando tecnologia quimioluminescente.
Analisador Thermo Scientific Modelo 42i-Y NOᵧ
Meça a quantidade de óxidos de nitrogênio no ar desde níveis sub-ppb até 1000 ppb usando quimiluminescência com o analisador Thermo Scientific modelo 42i-Y NOY. O Modelo 42i-Y é um projeto de tubo fotomultiplicador de câmara única que mede NOY, que inclui a maioria dos óxidos de nitrogênio, exceto NH3 e N2O. O 42i-Y está em conformidade com todos os requisitos da rede USEPA NCore para medição de NOy.
Analisador Thermo Scientific Modelo 42i-TL com Nível de TRAÇO NOₓ
Meça a quantidade de óxidos de nitrogênio no ar desde níveis sub-ppb até 1000 ppb usando quimiluminescência com o Analisador Thermo Scientific Modelo 42i-TL com Nível de TRAÇO. O Modelo 42i-TL é um projeto de tubo fotomultiplicador de câmara única que alterna entre os modos NO, NOx e Zero. A adição do modo Zero proporciona excelente estabilidade a longo prazo e limites mínimos detectáveis extremamente baixos. O 42i-TL possui saídas independentes para NO, NO2 e NOx e cada uma pode ser calibrada independentemente.
Analisador Thermo Scientific 42iQTL NO-NO₂-NOₓ com Nível de TRAÇO
O analisador Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx com Nível de Traço utiliza tecnologia de quimioluminescência para medir a quantidade de óxidos de nitrogênio no ar desde níveis sub-ppb até 1000ppb. O 42iQTL é um design de tubo fotomultiplicador de câmara única que alterna entre os modos NO, NOx e Zero.
Cromatografia Gasosa (GC)
A cromatografia gasosa (GC) é uma ferramenta analítica comprovada que foi desenvolvida inicialmente na década de 1950 e agora é uma técnica amplamente aplicada para separar e analisar compostos que podem ser vaporizados sem decomposição.  Como o GC é melhor usado para medir compostos voláteis e utiliza colunas de gás estáveis e duradouras, o GC é ideal para determinadas aplicações de medição de gases.  Explore instrumentos que usam GC aqui.
Analisador Direto de Hidrocarbonetos de Metano e Não Metano Thermo Scientific Modelo 55i
Faça medições automatizadas de hidrocarbonetos metano e não metano com o Analisador Direto de Hidrocarbonetos de Metano e Não Metano Thermo Scientific Modelo 55i. Ao contrário dos instrumentos que medem apenas metano e hidrocarbonetos totais, este sistema de cromatografia gasosa (GC) de retro lavagem fornece uma medição direta de concentrações de não metano.
Correlação de Filtro de Gás (GFC)
A Correlação de Filtro de Gás (GFC) é uma forma de detecção infravermelha não dispersiva. Assim como o NDIR, o GFC opera com base no princípio de que o monóxido de carbono (CO) absorve radiação infravermelha em um comprimento de onda de 4,6 mícrons. A filtragem isola a faixa de comprimento de onda detectada daquela do alvo de gás. Como a absorção infravermelha é uma técnica de medição não linear, é necessário transformar o sinal básico do analisador em uma saída linear. O analisador utiliza uma curva de calibração exata para linearizar com precisão a saída do instrumento em qualquer faixa, até uma concentração de 10.000 ppm.
Analisador de Monóxido de Carbono Thermo Scientific 48iQ
O Analisador de Monóxido de Carbono Thermo Scientific 48iQ (CO) utiliza tecnologia de correlação de filtro de gás para medir a quantidade de monóxido de carbono no ar. O Analisador de Gás 48iQ usa uma curva de calibração exata para linearizar com precisão a saída do instrumento em qualquer faixa, até uma concentração de 10.000 ppm.
Analisador de Monóxido de Carbono Thermo Scientific 48iQTL com Nível de Traço
O Analisador de Monóxido de Carbono Thermo Scientific 48iQTL com Nível de Traço (CO) utiliza tecnologia de correlação de filtro de gás para medir a quantidade de monóxido de carbono no ar. O instrumento emprega compensação de pressão e mantém a temperatura constante na faixa de temperatura operacional para estabilidade. Os recursos padrão também incluem uma referência zero inteligente para otimizar o desempenho de desvio e filtragem dinâmica para manter a estabilidade e integridade dos dados em condições ambientais variáveis. Níveis de alarme configuráveis pelo usuário para concentração e uma ampla variedade de diagnósticos internos estão disponíveis em uma tela sensível ao toque fácil de acompanhar.
Analisador de CO Thermo Scientific Modelo 48i
O Analisador de Monóxido de Carbono (CO) Thermo Scientific Modelo 48i utiliza tecnologia de correlação de filtro de gás para medir a quantidade de monóxido de carbono no ar. É aprovado para atender aos seguintes padrões: EPA dos EUA, Agência Ambiental do Reino Unido e Agência Ambiental da UE, e possui conectividade Ethernet para acesso remoto eficiente.
Analisador de CO Thermo Scientific modelo 48i-TLE com Nível de Traço Aprimorado
O Analisador Thermo Scientific Modelo 48i-TLE é um projeto de câmara única e tubo fotomultiplicador único que mede apenas CO. Faixa dupla e faixa automática são recursos padrão neste instrumento. Como o instrumento é operado continuamente no modo CO, o tempo de resposta é inferior a 10 segundos.
Limpeza de Gás
A tecnologia de lavagem de gases combina filtração, conversão catalítica e oxidação para produzir ar livre de poluentes (Zero Air) a partir do ar ambiente. Zero Air é então usado para calibração de instrumentos e como fornecimento de ar diluente para analisadores de ar ambiente abrangentes. A tecnologia de depuração de gases remove NO, NO2, O3, SO2, CO e hidrocarbonetos. Nossa tecnologia de depuração de gases passa ar pressurizado em uma coluna de Purafil (permanganato de potássio em alumina) que oxida NO em NO2. A partir daí o ar passa por uma coluna de carvão ativado que remove NO2, SO2, O3 e hidrocarbonetos. Por último, o ar é movido para o reator onde é aquecido a 350°C sobre uma superfície catalítica que converte CO em CO2 e quaisquer hidrocarbonetos restantes, incluindo metano, em água e CO2. Este processo resulta em um fluxo de ar livre de poluentes.
Fornecimento de Ar Zero Thermo Scientific 111iQ
O Fornecimento de Ar Zero Thermo Scientific 111iQ fornece ar livre de poluentes (ar zero) do ar ambiente para permitir a zeragem adequada e fornecer ar diluente limpo para analisadores de ar ambiente abrangentes.
Tecnologia Infravermelha Não Dispersiva (NDIR)
A relativa simplicidade da tecnologia NDIR fornece análises de gases precisas e de longo prazo, ao mesmo tempo que reduz os custos operacionais durante todo o ciclo de vida do instrumento. Os analisadores NDIR operam com base no princípio de que os gases absorvem radiação em faixas específicas de comprimento de onda infravermelho. À medida que a luz infravermelha passa através de um recipiente de gás, um sensor infravermelho não dispersivo detecta quanto do comprimento de onda da luz filtrada o gás absorve. Uma medição das concentrações de gás é obtida. Os analisadores Thermo Scientific combinam esta tecnologia com filtros ópticos avançados para permitir medições ainda mais precisas.
Analisador de Gás Dióxido de Carbono Thermo Scientific 410iQ
O Analisador de Dióxido de Carbono (CO2) Thermo Scientific 410iQ utiliza tecnologia avançada de filtro óptico infravermelho não dispersivo (NDIR) para medir a concentração de CO2. O Analisador Padrão 410iQ usa uma curva de calibração armazenada internamente para linearizar com precisão a saída do instrumento em qualquer faixa, até uma concentração de 10.000 ppm.
Analisador de Gás de Dióxido de Carbono Thermo Scientific 410iQ de Alto Nível
O Analisador de Dióxido de Carbono (CO2) Thermo Scientific 410iQ utiliza tecnologia avançada de filtro óptico infravermelho não dispersivo (NDIR) para medir a concentração de CO2. O Analisador Padrão 410iQ usa uma curva de calibração armazenada internamente para linearizar com precisão a saída do instrumento em qualquer faixa, até uma concentração de 10.000 ppm.
Infravermelho com Transformada de Fourier Opticamente Aprimorada (OE-FTIR)
O infravermelho com transformada de Fourier opticamente aprimorada (OE-FTIR) usando a inovadora tecnologia StarBoost permite a análise comercial de gases FTIR que aumenta drasticamente a sensibilidade, a linearidade e a faixa dinâmica em bandas espectrais estreitas de interesse. Ele utiliza óptica, eletrônica e algoritmos de análise especializados para ir além dos recursos tradicionais de análise de gases FTIR.
Essa tecnologia de aprimoramento, comprovada em aplicações exigentes, como medição de óxido de etileno e formaldeído, permite que os usuários atinjam limites de detecção de ppb de um dígito para muitas aplicações. Ele pode ser fornecido como um complemento pronto para uso do analisador de gás MAX-iR e é compatível com vários métodos regulatórios, incluindo o método 320 da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e a Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM) D6348.
Analisadores de Gás Thermo Scientific FTIR MAX-iR
Reinventado com limites de detecção em partes por bilhão de um dígito para a maioria das aplicações, o Analisador de Gás Thermo Scientific FTIR MAX-iR fornece limites de detecção de gás precisos mesmo na presença de uma ampla gama de interferências e produz resultados em tempo real. Com a tecnologia StarBoost da Thermo Scientific, agora ele pode chegar a partes médias por trilhão, desafiando o uso de tecnologias tradicionais que são mais lentas e mais caras de operar.
Sistema de monitoramento contínuo de ar ambiente Thermo Scientific MAX-iAQ
O Sistema de Monitoramento Contínuo de Ar Ambiente Thermo Scientific MAX-iAQ é uma solução de monitoramento de ar ambiente totalmente automatizada e pronta para fábrica para detecção multiponto de baixo nível, mesmo em ambientes com alta umidade. O sistema totalmente automatizado pode quantificar de 10 a 100+ compostos de até 20 locais de amostra usando análise espectral FTIR.
Tecnologia de Fluorescência Pulsada
Nossos analisadores de fluorescência pulsada operam com base no princípio de que o H2S pode ser convertido em SO2. À medida que as moléculas de SO2 absorvem a luz ultravioleta (UV) e ficam excitadas em um comprimento de onda, as moléculas então decaem para um estado de energia mais baixo emitindo luz UV em um comprimento de onda diferente. A pulsação da lâmpada de fonte UV serve para aumentar a intensidade óptica e um maior rendimento de energia UV e menores concentrações detectáveis de SO2 são realizadas.
Como esta tecnologia utiliza filtros passa-banda reflexivos, que estão menos sujeitos à degradação fotoquímica e são mais seletivos no isolamento do comprimento de onda do que os filtros de transmissão, são alcançadas maior especificidade de detecção e estabilidade a longo prazo.
Analisador de Sulfeto de Hidrogênio - Dióxido de Enxofre Thermo Scientific Modelo 450i
O Analisador de Sulfeto de Hidrogênio e Dióxido de Enxofre Thermo Scientific Modelo 450i mede os níveis de H2S e SO2 no ar ambiente. Este analisador possui tecnologia de fluorescência pulsada e realiza leituras de medição simultâneas para fornecer captura de dados confiável e constante.
Thermo Scientific 450iQ Hydrogen Sulfide and Sulfur Dioxide Analyzer
O Analisador de Sulfeto de Hidrogênio e Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 450iQ utiliza tecnologia de fluorescência pulsada. O analisador 450iQ opera com base no princípio de que o H2S pode ser convertido em SO2. À medida que as moléculas de SO2 absorvem a luz ultravioleta (UV) e ficam excitadas em um comprimento de onda, as moléculas então decaem para um estado de energia mais baixo emitindo luz UV em um comprimento de onda diferente. Os filtros passa-banda reflexivos, em comparação com os filtros de transmissão comumente usados, estão menos sujeitos à degradação fotoquímica e são mais seletivos no isolamento do comprimento de onda. Isso resulta em maior especificidade de detecção e estabilidade a longo prazo.
Analisador de SO2 Thermo Scientific Modelo 43i-HL de Alto Nível
Meça altos níveis de SO2 de uma fonte de até 10.000 ppm, o primeiro analisador de gás a utilizar tecnologia de fluorescência pulsada para medir SO2.
Analisador de Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 43iQ
O Analisador de Dióxido de Enxofre (SO2) Thermo Scientific 43iQ utiliza tecnologia de fluorescência pulsada para medir a quantidade de dióxido de enxofre no ar. A pulsação da lâmpada de fonte UV serve para aumentar a intensidade óptica, conseguindo-se assim um maior rendimento de energia UV e uma menor concentração detectável de SO2.
Analisador de SO₂ Thermo Scientific Modelo 43i-TLE com Nível de Traço Aprimorado
Meça os níveis de SO2 no ar ambiente até 50 ppt com o Analisador de SO2 Thermo Scientific Modelo 43i-TLE com Nível de Traço Aprimorado, um analisador de gás de fluorescência pulsada conhecido por precisão, sensibilidade e confiabilidade superiores em aplicações ambientais de nível de traço.
Analisador de Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 43iQ com Nível de Traço
O Analisador de SO2 Thermo Scientific 43iQ com Nível de Traço utiliza tecnologia de fluorescência pulsada para medir a quantidade de dióxido de enxofre no ar até 0,05 ppb.
Analisador de SO₂ Thermo Scientific Modelo 43i-HL de Alto Nível
Meça altos níveis de SO2 de uma fonte de até 10.000 ppm com o Analisador de SO2 Thermo Scientific Modelo 43i-HL , o primeiro analisador de gás a utilizar tecnologia de fluorescência pulsada para medir SO2.
Analisador de Dióxido de Enxofre Thermo Scientific 43iQ de Alto Nível
O Analisador de SO2 Thermo Scientific 43iQ de Alto Nível utiliza tecnologia de fluorescência pulsada para medir a quantidade de dióxido de enxofre no ar até 1.000 ppm na faixa padrão e até 10.000 ppm na faixa estendida.
Fotometria UV
Os analisadores fotométricos de gases UV aproveitam o fato de que certos gases exibem uma banda de absorção pronunciada na faixa espectral de 200 nm a 400 nm. Devido ao comportamento de alta absorção dos gases em bandas específicas, os analisadores que utilizam fotometria UV podem detectar com segurança concentrações muito baixas de gases alvo. Além disso, os resultados utilizando este método são resistentes à interferência da presença de vapor de água e dióxido de carbono. Esta tecnologia também é vantajosa porque não são necessários espectrômetros ópticos ou elementos de filtro adicionais.
Explore analisadores que usam fotometria UV:
Analisador de Ozônio Thermo Scientific Modelo 49i
Meça a quantidade de ozônio no ar ambiente com o Analisador de Ozônio Fotométrico UV Thermo Scientific Modelo 49i de Célula Dupla.
Analisador de Ozônio Thermo Scientific 49iQ
O analisador de Ozônio (O3) Thermo Scientific 49iQ utiliza tecnologia fotométrica UV para medir a quantidade de ozônio no ar desde níveis de ppb até 200 ppm. O Analisador Thermo Scientific 49iQ é um fotômetro de célula dupla, conceito adotado pelo NIST para o padrão nacional de ozônio. Como o instrumento tem fluxo de amostra e referência ao mesmo tempo, um tempo de resposta de 20 segundos pode ser alcançado.
Padrão Primário de Ozônio Thermo Scientific Modelo 49i-PS
Produza concentrações de ozônio de até 1.000 ppb com o Padrão Primário de Ozônio Thermo Scientific Modelo 49i-PS, um padrão primário fotométrico UV adequado para calibração de analisadores de ozônio e padrões de transferência. O Modelo 49i-PS utiliza um fotômetro de célula dupla, conceito adotado pelo NIST como principal tecnologia para o padrão nacional de ozônio.