Dynabeads Intact Virus Enrichment (optimized for SARS-CoV-2)
Para estudos funcionais do SARS-COV-2, como taxa de crescimento e infectividade, é necessário vírus vivo íntegro. Os vírus podem estar presentes em concentrações muito baixas em amostras como meios de cultura de células e águas residuais. Para realizar análises downstream, muitas vezes é necessário purificar e concentrar o vírus da matriz de amostras.
Métodos de purificação de vírus íntegro
Os coronavírus, como o SARS-COV-2, podem ser facilmente purificados e concentrados em um volume menor por precipitação seguida de centrifugação, ou usando-se esferas magnéticas. Cada método de purificação de vírus tem benefícios específicos e, portanto, sua escolha dependerá de suas necessidades.
Purificação de vírus por precipitação
A adição do Invitrogen Virus Precipitation Reagent a uma amostra diluída resulta na saída forçada de componentes menos solúveis (ou seja, o vírus) para fora da solução. O vírus precipitado é coletado depois de uma breve centrifugação. Não é necessário usar ultracentrifugação. Esse processo de purificação de vírus é simples e adequado para um grande volume de material de partida e requer apenas cerca de três horas com tempo mínimo de operação manual.
Purificação de vírus por esferas magnéticas
Métodos baseados em esferas magnéticas envolvem expor a amostra contendo vírus a esferas magnéticas de tamanho mícron que têm uma superfície de troca de ânions forte. Depois de misturar por dez minutos, as esferas ligadas ao vírus são coletadas por meio de ímã, lavadas e eluídas em um pequeno volume, para produzir vírus concentrado. A purificação de vírus por esferas magnéticas através do Dynabeads Intact Virus Enrichment magnetic é uma maneira rápida, conveniente e automatizável de concentrar soluções que contêm vírus.
Saiba mais sobre o isolamento de SARS-COV-2 de amostras de águas residuais usando Dynabeads magnetic beads.
Kits de concentração de vírus para pesquisa de SARS-COV-2
A Thermo Fisher Scientific oferece dois produtos otimizados para purificação de vírus SARS-COV-2.
Os dois métodos de purificação de vírus são adequados para vírus SARS-COV-2 vivo ou inativado, partículas semelhantes ao vírus SARS-COV-2 (VLPs), outros vírus envelopados e vesículas presentes em meios de cultura celular, meios de transporte de vírus e amostras de águas residuais.
O vírus SARS-COV-2 purificado pode ser usado em:
  • Estudos funcionais
  • Análise de proteínas (por exemplo, western blot)
  • Pesquisa de ácido nucleico (por exemplo, RT-qPCR)
Métodos de purificação de vírus íntegro
 Intact Virus Precipitation Reagent (optimized for SARS-CoV-2) for enriching virus samples
Intact Virus Precipitation Reagent (otimizado para SARS-COV-2)
Dynabeads Intact Virus Enrichment (optimized for SARS-CoV-2), appropriate for use in manual and automated magnet-based isolation procedures
Enriquecimento de vírus íntegropor dynabeds (otimizado para SARS-COV-2)
Benefícios
  • Simples: concentração de SARS-COV-2 em três etapas; requer apenas uma centrífuga
  • Rápido: enriquecimento em menos de três horas com muito pouco tempo de operação manual
  • Volume: as amostras de vírus diluído podem ser enriquecidas a partir de grandes volumes
  • Diretamente para PCR: não é necessária extração adicional de ácido nucleico antes do PCR
  • Automatizado & simples: basta pressionar o botão e sair
  • Muito rápido: isole o vírus SARS-COV-2 íntegroem cerca de 20 minutos
  • Liberação fácil: o vírus íntegropode ser liberado das esferas em cerca de 10 minutos
  • Alta produtividade: enriqueça até 96 amostras por execução
Ideal paraAmostras de grande volume
  • Enriquecimento automatizado de vírus íntegro
  • Amostras de águas residuais
  • Análise de espectrometria de massa
No de amostras/execução1 a 24 (determinado pelo tamanho/capacidade da centrífuga)
  • 1 a 12 amostras com o instrumento KingFisher Duo Prime
  • 1 a 24 amostras (placa de 24 poços) com o instrumento KingFisher Flex
  • 1 a 96 amostras (placa de 96 poços) com o instrumento KingFisher Flex
Tempo total de processamentoAproximadamente 3 horas (ou incubação overnight, se preferir)20 a 30 minutos
Compatível com automaçãoNãoSim
No. Cat 10720D10700D
Vídeos sobre purificação de vírus
Purificação de vírus usando Invitrogen Intact Virus Precipitation Reagent
Purificação de vírus usando Invitrogen Dynabeads Intact Virus Enrichment
Protocolos de concentração de vírus KingFisher otimizados para SARS-COV-2
Informações sobre encomenda de produtos para purificação de vírus
beads-showcase-230-195
Dynabeads personalizados para suprimento OEM
Você precisa comercializar um ensaio ou função de serviço com base em algum desses produtos de enriquecimento de vírus? Você deseja personalizar um produto Dynabeads para suas futuras necessidades comerciais? Navegue pelas nossas ofertas de esferas personalizadas com o Dynabeads Plus e nos informe como podemos ajudá-lo!