Gibco 500 mL bottle of Phosphate Buffered Saline
Manutenção do equilíbrio em suas culturas celulares
Soluções com quantidade equilibrada de sal fornecem um ambiente que ajuda a manter a integridade estrutural e fisiológica das células in vitro  Confie nas soluções com quantidade equilibrada de sal da Gibco para fornecer um sistema tampão isotônico que mantém as células de pH fisiológico e ajuda a manter alta viabilidade durante incubações de curto prazo.
Disponíveis em muitas formulações e apresentações, líquidas e em pó.  Todas as soluções com quantidade equilibrada de sal em pó são produzidas sem bicarbonato de sódio, para aumentar a estabilidade. Os formatos em pó precisarão de complementação com bicarbonato de sódio, ajuste de pH e filtragem, no momento do preparo (consulte este protocolo para obter detalhes).
Todas as soluções com quantidade equilibrada de sal são fabricadas em instalações cGMP de ponta certificadas pela ISO, para garantir a mais alta qualidade e consistência para resultados reprodutíveis todos os dias. Os testes incluem osmolaridade, pH, estabilidade, a ausência de contaminação fúngica e bacteriana e testes de endotoxina.
Compre todas as soluções com quantidade equilibrada de sal Compare PBS & DPBS Compare HBSS & EBSS
Guias de seleção de soluções com quantidade equilibrada de sal
As funções essenciais de uma solução com quantidade equilibrada de sal são manter o equilíbrio do pH e osmótico e também fornecer às células água e íons inorgânicos essenciais. As soluções com quantidade equilibrada de sal Gibco estão disponíveis em muitas formulações e formatos diferentes. Para ajudá-lo a escolher qual solução com quantidade equilibrada de sal atenderá às suas necessidades específicas de pesquisa, use os seguintes guias de seleção para comparar PBS, DPBS, HBSS e EBSS. 
Aqui estão os componentes de formulação comuns encontrados em soluções com quantidade equilibrada de sal e como eles podem afetar sua cultura celular.
Cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+estão envolvidos na aderência da célula e, portanto, recomenda-se que cálcio e magnésio estejam presentes quando as células precisarem permanecer conectadas ao substrato da cultura. Formulações com ou sem cálcio e magnésio podem ser encontradas em PBS, DPBS, HBSS e EBSS.
Glicose e piruvato agem como fontes de energia e apoiam a sobrevivência da célula. Sua inclusão em uma solução com quantidade equilibrada de sal pode ajudá-lo a manter as células vivas por mais tempo, na ausência de meio de cultura. Formulações com ou sem glicose e piruvato podem ser encontradas em PBS, DPBS, HBSS e EBSS.
Vermelho fenol é um indicador de pH que demonstra uma alteração gradual de cor de amarelo para rosa entre os pHs 6,8 e 8,2. Formulações com ou sem vermelho fenol podem ser encontradas em HBSS e EBSS.
Bicarbonato de sódio ajuda a estabilizar o pH. A quantidade de bicarbonato de sódio em EBBS foi pensada para uso em incubadora com 5% de CO2, já o HBSS a quantidade de bicarbonato é muito menor e permite o seu uso em cultivos que dispensam incubadoras com C02. Formulações com ou sem bicarbonato de sódio podem ser encontradas em HBSS e EBSS.
PBS e DPBS
tampão fosfato PBS e DBPS são comumente usados em aplicações biológicas. Ambos contem cloreto de sodio e, tampão fosfato, impedem o choque osmótico e mantem o equilibrio hidrico das células vivas.
A PBS é um tampão comumente usado com uma formulação simples, enquanto a DPBS também inclui cloreto de potássio e está disponível em uma maior variedade de formulações, incluindo com ou sem cálcio e magnésio e com ou sem glicose e piruvato.
Sua escolha de um tampão adequado dependerá de sua aplicação de interesse. Por exemplo, para lavar as células antes da dissociação, tampão sem cálcio/magnésio é preferido e para manter as células viáveis por períodos fora do meio de crescimento, tampão com glicose/piruvato e cálcio/magnésio é adequado.
AplicaçãoCa2+, Mg2+Glicose, piruvatoNo de catálogo da PBS. No de catálogo da DPBSPublicações
Dissociação da célula, imunocoloração
Dissecção de tecido, ensaio, imunocoloração, perfusão++ 
Imunoprecipitação, imunohistoquímica+ 
Aplicações em terapias celulares 
+ 
Citometria de fluxo 
HBSS e EBSS
A solução com quantidade equilibrada de sal de Hank (HBSS) e a solução com quantidade equilibrada de sal de Earl (EBSS) são soluções isotônicas usadas para manter a osmolaridade e o pH em aplicações biológicas. HBSS e EBSS incluem glicose e bicarbonato de sal para manutenção de curto prazo das células fora do meio de cultura. A quantidade de bicarbonato de sódio do RBSS permite manter o pH sob 5% de CO2,enquanto a HBSS tem níveis menores de bicarbonato de sódio e deve ser usada em cultivos sem CO2. Esses tampões também vêm em uma variedade de formulações, incluindo com ou sem cálcio/magnésio e com ou sem vermelho fenol, portanto, você pode escolher o tampão adequado, dependendo da aplicação.
AplicaçãoCa2+, Mg2+GlicoseVermelho fenolBicarbonato de sódioNo de catálogo  da HBSSNo de catálogo  da EBSSPublicações
Dissociação de tecido, perfusão++1417514155
Dissecção, coloração+10X: 14185 
Dissecção, lavagem da célula+++14170 
Procedimento com célula viva, estudo microscópico com células vivas, dissecção+++14025 
Dissecção, estudo microscópico com células vivas++10X: 14065 
Cultura de células, dissociação de tecido++++2402024010
+++10X: 14060  
Produtos reagentes de de cultura celular adicionais
cell culture media icon GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
Learn more about GMP manufacturing
leaf icon Sustainable solutions
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
Learn more about sustainable solutions
Resources
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Support
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products