TOPO PCR Cloning
Há vinte anos, o nome TOPO tornou-se sinônimo de qualidade superior e inovação revolucionária na clonagem de PCR. Hoje, os kits de clonagem TOPO da Invitrogen ainda são as soluções de clonagem mais rápidas, mais simples e mais eficientes disponíveis. Não há substituto.
Ferramenta de seleção de clonagem TOPO de PCR
Manual de clonagem TOPO de PCR
Destaques da tecnologia de clonagem TOPO
  • Rápida– reação de 5 minutos à temperatura ambiente
  • Simples: adicione sítios de restrição e/ou sítios de primer universais a qualquer extremidade do produto PCR em apenas 3 etapas fáceis
  • Eficiente: até 95% dos clones contêm a inserção desejada
  • Flexível: disponível em uma variedade de formatos e tamanhos para se adequar à sua escolha em polimerase
  • Comprovado: 20.000 citações
Não importa para qual aplicação, as soluções TOPO de clonagem de PCR o ajudam a obter o clone rapidamente, liberando seu tempo para responder a perguntas mais importantes.
Dica da TOPO
Elimine a seleção de clones azuis/brancos com vetores TOPO Zero Blunt, que contêm o gene letal ccdB. Quando interrompido pela inserção de um produto PCR, apenas recombinantes positivos podem crescer durante a transformação.
Escolha a solução de clonagem TOPO certa para você
A tecnologia TOPO de clonagem de PCR da Invitrogen foi desenvolvida para ajudar a melhorar a eficiência da clonagem, simplificar a configuração do protocolo e acomodar uma ampla gama de tamanhos de rodutos de PCR. A tecnologia TOPO permite que sequências com extremidades compatíveis sejam prontamente unidas ao vetor em 5 minutos, sem a necessidade de etapas adicionais de ligação. Saiba mais sobre nossas soluções de clonagem TOPO abaixo.
Para a inserção direta de produtos de PCR de extremidade abruptas amplificados com polimerases termoestáveis e com atividade proofreading em um vetor plasmidial. Agora com 25% de reações extras.
Para a inserção direta de produtos de PCR amplificados com Taq polimerase em um vetor plasmidial para subclonagem. Agora com 25% de reações extras.
Para uma clonagem fácil e altamente eficiente de produtos PCR extra-longoS (até 13 kb) utilizando o novo vetor de topo linearizado e ativado por topoisomerase I pCR™-XL-2.
Kits TOPO sem células competentes
Clonagem recombinante Gateway com tecnologia TOPO
Clonagem de expressão com tecnologia TOPO
Vídeos em destaque
Veja como funciona a tecnologia TOPO de clonagem de PCR
Saiba como é simples obter 95% de recuperação de seu clone em apenas 5 minutos.
Conheça o inventor
Descubra como a revolucionária clonagem TOPO foi desenvolvida com o Dr. Jon Chestnut, pesquisador em biologia sintética R&D.
Dr. Jon Chesnut
Tecnologia TOPO de clonagem