Os sistemas QuantStudio para PCR em tempo real detectam alterações nas expressões gênicas de até 1,5 vezes. O sistema é compatível com uma ampla gama de aplicações genômicas, como análises de expressão gênica, microRNAs e RNAs não codificados, variação do número de cópias, enzimas do metabolismo de drogas e expressão proteica; genotipagem de SNP e detecção de mutação.
Uma tela sensível ao toque de fácil utilização e um software intuitivo facilitam o uso dos sistemas. Projetados para reduzir a contaminação e aumentar a produtividade, vários sistemas QuantStudio para PCR em tempo real incluem configuração, monitoramento e compartilhamento remoto. Os sistemas QuantStudio 6 e 7 Pro também apresentam comandos de viva-voz.
Procurando sistemas de PCR em tempo real para diagnósticos clínicos? Vá para a página soluções IVD para análise genética.
Trocar blocos nunca foi tão fácil.
Recursos
Quantificação precisa, com distinção de 1,5 vezes
Descubra um conjunto de dados mais rico com distinção 1,5 vezes maior. Os dados mostram clusters distintos que indicam uma distinção 2 vezes maior e 1,5 vezes maior no sistema QuantStudio 7 Pro com 99,9% de confiança, equivalente a outras plataformas da Applied Biosystems.
Telas de toque intuitivas
Desde a configuração fácil até o monitoramento de reações em tempo real. Os sistemas QuantStudio permitem a visualização de sua reação RT-PCR em tempo real. A interface gráfica simplifica o uso e fornece um status fácil de entender. 
Software robusto e amigável
O software Design and Analysis 2 foi projetado para editar a configuração de qPCR para vários tipos de instrumentos. Oferece análise de dados em placa única para CT, curva padrão, quantificação relativa, genotipagem e presença/ausência de gene de interesse.
Execute várias otimizações simultaneamente
A maioria dos sistemas QuantStudio com formato de bloco de 96 poços possui a tecnologia VeriFlex, que fornece um preciso controle independente da temperatura em cada zona. Os blocos contêm três ou seis zonas VeriFlex. Cada zona pode ter uma temperatura diferente, permitindo várias otimizações de temperatura na mesma execução.
Acesse, analise e compartilhe dados a qualquer momento, em qualquer lugar
Monitore de forma remota suas corridas, analise rapidamente conjuntos de dados sofisticados, armazene resultados em um espaço seguro e compartilhe-os on-line com segurança com colegas de trabalho e do mundo todo com o software baseado em navegador da Web compatível com nossa plataforma Connect baseada em nuvem.
Ouça o que nossos clientes têm a dizer
"A interação com o equipamento por comando de voz é muito apreciada porque, normalmente, o operador tem algo nas mãos ou luvas e assim por diante.
Mikael Kubista, Chefe e Fundador da TATAA Biocenter AB, Suécia
Somente para uso em pesquisas. Não deve ser usado em procedimentos diagnósticos.