Search Thermo Fisher Scientific
Como líder em inovação em PCR, oferecemos o padrão ouro em instrumentação de PCR em tempo real. Com nossas plataformas de PCR em tempo real Applied Biosystems, você obtém valor real com excelente desempenho, confiabilidade e suporte de excelência. Projetado para compatibilidade com ensaios TaqMan Applied Biosystens e com a flexibilidade de opções de química em tempo real ilimitadas, nós facilitamos o início de seus experimentos. A família de instrumentos Applied Biosystems QuantStudio permite que você obtenha os resultados de que precisa, conete-se e colabore com colegas e alcance suas metas de pesquisa.
Solicite uma cotação Solicite uma demonstração virtual Faça download do folheto explicativo
Procurando comercializar? Entre em contato com nossa equipe de serviços OEM hoje mesmo >
Acessível de forma simples para novos usuários | Simples de usar para todos os níveis de experiência | Controles fáceis para experimentos otimizados | |
Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | |
Reações por corrida | 96 | 96 | 96 ou 384 |
Formato do bloco | 96 poços, 0,2 mL (isotérmico) | 96 poços de 0,2 mL ou 96 poços de 0,1 mL | 96 poços de 0,2 mL, 96 poços Fast de 0,1 mL ou 384 poços |
Combinações de cores (multiplexação) | Até 3 | Até 4 | 96 poços até 21 384 poços até 5 |
Tempo de corrida | Aproximadamente 40 min | Até 30 min | Até 30 min |
Volumes programáveis | 1 μL a 200 μL | ||
Volumes validados | 10 μL a 100 μL | 10 µl a 100 µl (96 poços 0,2 mL) 10 µl a 30 µl (96 poços 0,1 mL) | 10 µl a 100 µl (96 poços 0,2 mL) 10 µl a 30 µl (96 poços 0,1 mL) 5 µl a 20 µl (384 poços) |
Compatível com automação | Não | Não | Não |
Monitoramento remoto | |||
Memória integrada | Sim, >2000 execuções | ||
Notificação por e-mail | |||
Auxiliar na conformidade com a 21 CFR Parte 11 | Pacote de segurança, de auditoria e de assinatura eletrônica incluído | ||
Sensibilidade | Até 1 cópia | ||
Faixa dinâmica | Até 10 registros** | ||
Substâncias químicas | Todas as químicas compatíveis em PCR em tempo real. Flexibilidade para substâncias químicas com ou sem corante de referência passivo. | ||
Aplicações disponíveis: | |||
Expressão gênica | |||
Genotipagem | |||
Variação do número de cópias | |||
Detecção de proteína | |||
MicroRNA | |||
Detecção de patógenos | |||
HRM | |||
Plataforma IVD | Não | Não | Disponível em certos países |
Uniformidade da temperatura | ± 0,4 °C | ||
Fonte de excitação | Sistema OptiFlex™ com luz LED branca | ||
Filtros/cores | 3 filtros de excitação (450 nm a 600 nm) 3 filtros de emissão (500 nm a 640 nm) | 4 filtros de excitação (450 nm a 600 nm) 4 filtros de emissão (500 nm a 640 nm) | 96 poços: 6 filtros de excitação (450 nm a 670 nm) 6 filtros de emissão (500 nm a 720 nm) 384 poços: 5 filtros de excitação (450 nm a 650 nm) 5 filtros de emissão (500 nm a 700 nm) |
Sistema habilitado para a nuvem | Conexão direta | ||
Conectividade Wi-Fi | Sim | ||
Tamanho | L 27 cm D 50 cm A 40 cm | ||
Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › |
Alta flexibilidade e design intuitivo | Inteligente e conectado | Alta versatilidade e design intuitivo | Produtividade mais inteligente | Rendimento, flexibilidade e escalabilidade máximas | |
Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | |
Cores | 5 cores com OptiFlex | 5 cores com OptiFlex | 6 cores com OptiFlex (21 combinações de filtros) | 6 cores com OptiFlex (21 combinações de filtros) | 6 cores com OptiFlex (21 combinações de filtros) |
Reações por corrida | 96 ou 384 | 96 ou 384 | 96 ou 384 | 96 ou 384 | 96, 384, ou 12.228 |
Formatos de blocos intercambiáveis | 96 poços (0,1 mL e 0,2 mL), 384 poços | 96 poços (0,2 mL), 384 poços | 96 poços (0,1 mL e 0,2 mL), 384 poços, array TaqMan | 96 poços (0,2 mL), 384 poços | 96 poços (0,1 mL e 0,2 mL), 384 poços, array TaqMan, OpenArray |
Rendimento | Alto | Alto | Alto | Alto | Muito alta |
Dimensões (A x L x P) | 73,8 cm x 50,1 cm x 66,1 cm | 52,5 cm x 33,8 cm x 54,7 cm | 73,8 cm x 50,1 cm x 66,1 cm | 52,5 cm x 33,8 cm x 54,7 cm | 73,8 cm x 50,1 cm x 66,1 cm |
Controle de temperatura VeriFlex | n/d | Sim, 3 zonas | n/d | Sim, 6 zonas | n/d |
Fonte de excitação | Lâmpada Halógena | LED branco brilhante | Lâmpada Halógena | LED branco brilhante | LED branco |
Sensibilidade | Até 1 cópia | ||||
Faixa dinâmica | Até 10 registros** | ||||
Capacitação para 21 CFR Parte 11 | Pacote de segurança, auditoria e assinatura eletrônica opcional | Não | Pacote de segurança, auditoria e assinatura eletrônica opcional | Pacote de segurança, de auditoria e de assinatura eletrônica † | Pacote de segurança, auditoria e assinatura eletrônica opcional |
Tela sensível ao toque | Sim | Sim, interativo | Sim | Sim, interativo | Sim |
Sistema habilitado para a nuvem | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Tempo de corrida | Até 30 min | ||||
Substâncias químicas | Todas as químicas compatíveis em PCR em tempo real. Flexibilidade para químicas com ou sem corante de referência passiva.. | ||||
Aplicações disponíveis: | |||||
Expressão gênica | |||||
Genotipagem | |||||
Variação do número de cópias | |||||
Detecção de proteína | |||||
MicroRNA | |||||
Detecção de patógenos | |||||
HRM | |||||
Plataforma IVD | Não | Não | Disponível em certos países | Não | Não |
Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | Solicite um orçamento › | |
*Recursos duplex com recursos OpenArray e multiplex para outros formatos. |
PCR digital poderoso e simples | |
Solicite um orçamento › | |
Reações por corrida | 16 por placa |
Tipo | 20.000 microcâmaras por amostra |
Combinações de cores (multiplexação) | 4 (detecção de endepoint) |
Tempo de corrida | Aproximadamente 90 minutos por corrida |
Volumes validados | 9 µL por reação |
Auxilia na conformidade com a 21 CFR Parte 11? | Sim |
Sensibilidade | Até 1 cópia |
Faixa dinâmica | 5 registros |
Substâncias químicas | TaqMan |
Aplicações disponíveis | Detecção de mutação rara, quantificação de padrões moleculares, variação do número de cópias, quantificação absoluta, detecção de patógenos, PCR digital |
Plataforma IVD | Não |
Tamanho | L 60 cm D 62 cm A 54 cm |
Solicite um orçamento › |
Informações de garantia | ||
Um ano de garantia padrão | ||
Planos de serviço disponíveis pós-garantia | ||
AB Complete | ||
AB Assurance | ||
AB Maintenance | ||
Manutenção planejada | ||
Serviços de conformidade | ||
IQ/OQ/PQ ou IPV | ||
OQ/PQ ou IPV |
Informações de garantia | |||||
Um ano de garantia padrão | |||||
Planos de serviço disponíveis pós-garantia | |||||
AB Complete | |||||
AB Assurance | |||||
AB Maintenance | |||||
Manutenção planejada | |||||
Serviços de conformidade | |||||
IQ/OQ/PQ ou IPV | |||||
OQ/PQ ou IPV | |||||
CSV |
Informações de garantia | |
Um ano de garantia padrão | |
Planos de serviço disponíveis pós-garantia | |
AB Assurance | |
Orientação Smart Start | |
Serviços Customer Concierge | |
Troca rápida | |
Serviços de conformidade | |
IQ/OQ/IPV | |
OQ/IPV | |
SAE IQ/OQ |
Sistemas QuantStudio 1*, 3 & 5 | Sistemas QuantStudio 6 & 7 Pro | |
Status do instrumento | ||
Monitore a corrida por um smart phone (ICMA) | ||
Aplicativo de desenho do experimento (DA) | ||
Módulos de análise de dados (SC, RQ, PA, GT, HRM) | ||
Comandos de voz | ||
Smart Help | ||
Suporte remoto inteligente | ||
Instrument scheduler |
*O sistema QuantStudio 1 não está disponível nos EUA e no Canadá.
Saiba mais sobre instrumentos conectados e como eles podem ajudar a acelerar sua ciência.
Encontre as peças de que precisa e também os números de peças para nossos sistemas de PCR legados.
Uma ampla gama de aplicativos de software o ajuda aproveitar ao máximo seu sistema de PCR em tempo real Applied Biosystems.
Selecione seu instrumento de PCR em tempo real (qPCR) no menu suspenso e encontre, facilmente, as placas, as tampas ópticas e os lacres ópticos compatíveis com seu instrumento.
Os kits de calibração espectral Applied Biosystems e as placas de verificação de instrumentos TaqMan® RNase P ajudam a calibrar e a verificar o desempenho de seu sistema de PCR em tempo real.
Procurando um ciclador térmico para o PCR de endpoint?